Search Thermo Fisher Scientific
새로운 차원의 성능을 제공합니다. 당사의 IC 시스템은 모든 구성 요소가 높은 배압에서도 간편하게 작동할 수 있도록 설계되었습니다. HPIC 고압 이온 크로마토그래피 시스템이 제공하는 속도와 분해능은 분석 결과의 가치를 높여줍니다.
Dionex HPIC 시스템은 용리액 자동 제조 장치 (RFIC, reagent-free IC) 시스템으로 구성할 경우 최대 5000 psi에서도 연속 작동이 가능하기 때문에 이온 크로마토그래피가 작동하는 방식을 새롭게 정의하였습니다. 이러한 특징을 통해 새로운 고효율 4μm 입자 크기 컬럼을 사용하여 더 높은 성능을 얻을 수 있습니다.
많은 분석 실험실에서 더 높은 분해능에 대한 요구가 커지고 있는데 IC 컬럼의 입자 크기를 줄임으로써 분해능을 획기적으로 개선할 수 있습니다. 입자 크기를 8µm에서 4µm로 줄이면 컬럼 효율은 2배로 증가하지만 이렇게 입자 크기가 줄어들면 컬럼 압력은 4배로 증가합니다. Dionex HPIC 고압 이온 크로마토그래피 시스템은 이러한 높은 배압에서도 편리하게 작동할 수 있도록 설계되었습니다.
Dionex IonPac 4µm 컬럼, 특징 및 응용 분야
당사의 4µm 컬럼은 Capillary(0.4mm), 마이크로보어(2mm) 및 스탠더드 보어(4mm) 내경으로 제공됩니다. 서로 다른 길이의 컬럼을 사용함으로써 분해능과 처리량 사이의 균형을 최적화할 수 있습니다.
통합형 플러그앤플레이 고압 이온 크로마토그래피 시스템 | |
---|---|
Dionex Integrion HPIC 시스템 | 사용이 간편하고 높은 신뢰성을 제공하는 통합형 IC 시스템으로 일상적인 이온 분석 수요를 만족시켜 줍니다. |
Dionex ICS-4000 Capillary HPIC 시스템 | 고분해능 이온 크로마토그래피를 저비용으로 신속하게 수행할 수 있습니다. |
다양하게 구성이 가능한 모듈형 고압 이온 크로마토그래피 시스템 | |
Dionex ICS-6000 Capillary HPIC 시스템 | 이 모듈형 Capillary 고압 이온 크로마토그래피(HPIC) 시스템은 시간과 용리액을 절감하면서 최고의 분해능, 속도 및 감도를 제공합니다. |
Dionex ICS-6000 스탠더드 보어 및 마이크로보어 HPIC 시스템 | 스탠더드 보어 및 마이크로보어 컬럼을 위한 이 고압 모듈식 IC 시스템은 고분해능과 고처리량을 제공합니다. |
Dionex ICS-6000 Hybrid HPIC 시스템 | 가장 까다로운 ICxIC 방법과 미량 성분 분석을 간소화하십시오. 듀얼(dual) 채널, 고압 시스템에서 최고의 분해능, 감도 및 처리량을 제공합니다. |
Thermo Scientific Dionex IonPac 4 μm Particle-size IC 컬럼 | ||
---|---|---|
IC 컬럼 | 애플리케이션 | 형태 |
Dionex IonPac AS28-4µm | 미량 농도의 저분자량 유기산(글리콜산염, 아세트산염) 및 무기 음이온의 고속, 고분해능 분리 | 스탠더드, 마이크로보어 및 Capillary |
Dionex IonPac AS23-4µm | 다양한 매트릭스에서 옥시할라이드 및 무기 음이온의 고분해능 분리 | 스탠더드 및 마이크로보어 |
Dionex IonPac AS19-4µm | 복잡한 시료 매트릭스에서 옥시할라이드와 무기 음이온의 고분해능 분리 | 스탠더드, 마이크로보어 및 Capillary |
Dionex IonPac AS11-HC-4µm | 복잡한 시료 매트릭스에서 유기산과 무기 음이온의 고분해능 분리 | 스탠더드, 마이크로보어 및 Capillary |
Dionex IonPac AS18-4µm | 다양한 매트릭스에서 무기 음이온의 고속, 고분해능 분리 | 스탠더드, 마이크로보어 및 Capillary |
Dionex IonPac CS19-4µm | 다양한 매트릭스에서 양이온 및 작은 극성 아민의 고속, 고분해능 분리 | 스탠더드, 마이크로보어 및 Capillary |
Dionex IonPac CS16-4µm | 짧은 사슬 아민과 다른 비율의 나트륨과 암모늄의 고분해능 분리 | 스탠더드, 마이크로보어 및 Capillary |
Dionex IonPac CS16-Fast-4µm | 짧은 사슬 아민과 다른 비율의 나트륨과 암모늄의 고속, 고분해능 분리 | 스탠더드, 마이크로보어 및 Capillary |
Dionex IonPac CS12A-5µm | 1가 및 2가 양이온의 고효율, 고속 분석 | 스탠더드, 마이크로보어 및 Capillary |
Dionex CarboPac SA10-4µm IC 컬럼 | 시료 전처리를 최소화한 바이오 연료 및 식품 시료의 비유도 탄수화물에 대해 펄스 전기화학 검출법을 사용한 직접 정량 분석 | 스탠더드 및 마이크로보어 |
Dionex CarboPac SA10-Fast-4µm IC 컬럼 | 시료 전처리를 최소화한 바이오 연료 및 식품 시료의 비유도 탄수화물에 대해 펄스 전기화학 검출법을 사용한 고속, 직접 정량 분석 | 스탠더드 및 마이크로보어 |
Dionex IonPac AS18-4µm | 무기 음이온의 고속, 고분해능 분리 | 스탠더드, 마이크로보어 및 Capillary |
Dionex IonPac AS22-Fast-4µm | 공통 무기 음이온의 고속, 고분해능 분리 | 스탠더드, 마이크로보어 및 Capillary |
Dionex IonPac CS12A-5µm | 1가 및 2가 양이온의 고효율, 고속 분석 | 스탠더드, 마이크로보어 및 Capillary |
예, 사용 가능합니다. 대부분의 IC 컬럼 화학을 HPIC 기기에서 실행할 수 있습니다. 기기와 컬럼의 기본 호환성은 다음과 같습니다.
이 소프트웨어를 강력하고 간편하게 사용할 수 있도록 만들어 주는 기능 세트에 대해 자세한 정보를 제공하는 리소스 모음입니다.