Search Thermo Fisher Scientific
IC-ICP-MS는 서로 다른 분자 버전을 식별하기 위한 이상적인 방법으로서 시료의 안전성 또는 독성을 판별하는데 중요합니다.
종 분석은 화합물의 서로 다른 분자 버전을 분리하고 정량화하는 절차로서 다양한 독성을 비롯하여 크게 다른 물리화학적 특성이 나타날 수 있습니다.
종 분석은 단순히 총 원소량의 측정만으로는 부족한 식품, 환경 및 제약 산업에서 중요성이 커지고 있습니다. 서로 다른 종 및 이러한 종의 농도를 식별하면 환경 또는 건강과 관련된 특정 시료의 영향에 대해 더 많은 정보에 근거한 이해도를 높일 수 있습니다. 독성 종의 농도에 따라 임상 또는 환경적 접근이 크게 달라질 수 있습니다. 예를 들어 독성 무기 비소(아비산염 및 비산염)에 노출된 경우 독성이 낮은 유기 비소종에 노출된 경우보다 훨씬 더 위험합니다. 이에 반해, 유기 수은종은 무기 수은종에 비해 독성이 더 강하기 때문에 메틸수은 또는 에틸수은에 노출되면 건강 위험성이 더 커집니다.
IC-ICP-MS는 종 분석을 위한 일체의 무기 원소 분석 솔루션을 제공합니다.
비금속 IC(고분해능 이온 교환 컬럼 및 간편한 온라인 연결 기능 포함)는 고감도 ICP-MS 및 내장 소프트웨어와 결합하여 빠르고 효율적인 금속 종 분석을 위한 강력한 성능을 제공합니다.
모든 Thermo Scientific Dionex IC 시스템을 iCAP RQplus ICP-MS 시스템과 결합하여 사용할 수 있습니다.
이 소프트웨어를 강력하고 간편하게 사용할 수 있도록 만들어 주는 기능에 대한 상세 정보를 제공하는 리소스 모음입니다.