Search Thermo Fisher Scientific
시료에서 원소의 총량 측정만으로는 전체적인 그림을 파악할 수 없습니다. 제약, 식품 및 환경 산업 분야에서는 자주 서로 다른 물리화학적 특성을 가지며 여러 분자 형태로 존재하는 성분(또는 ‘화학종’)을 측정해야 합니다. 일부 성분은 독성이 있을 수 있습니다.
시료의 안전성 또는 독성을 판단하기 위해 해당 산업 분야에서는 시료에 존재할 수 있는 원소의 서로 다른 화학종을 식별하고 정량화할 필요가 있습니다. 화학종 분석을 위해 가장 많이 선택하는 방법은 유도 결합 플라즈마 질량분석법이 결합된 이온 크로마토그래피(IC-ICP-MS)입니다.
총 원소 함량은 ICP-MS로 분석할 수 있지만 미량 원소에 대한 화학종 분석은 Thermo Scientific IC-ICP-MS 시스템을 사용하여 이상적으로 수행할 수 있습니다. 화학종 분석기는 고분해능의 이온 교환 컬럼 및 간단한 온라인 연결 기능을 가진 메탈-프리(metal-free) IC 시스템과 함께 민감도가 높은 ICP-MS 및 내장 소프트웨어로 구성됩니다.
예산, 처리량, 성능 및 애플리케이션별 검출 요건에 따라 IC 시스템을 ICP-MS 시스템과 함께 구성할 수 있습니다.
화학종 분석 원소 | Dionex Aquion IC 시스템 | Dionex Integrion HPIC 시스템 | Dionex ICS-6000 HPIC 시스템 |
---|---|---|---|
비소 | * | *, ** | |
브롬 | * | ||
크롬 | |||
수은 | |||
셀레늄 | * | *, ** |
무기 화학종으로 제한 | 적합 | 권장 |
*유기 화학종 | **최적화 향상 |
IC 및 ICP-MS 시스템의 적절한 조합 찾기
필요한 옵션에 대한 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
비소 |
|
---|---|
수은 |
|
크롬 |
|
이온 크로마토그래피 분리를 통해 이득을 얻을 수 있는 또 다른 원소 분석의 예에는 셀레늄과 란탄족 원소가 있습니다.
원소의 화학종 분석이 중요한 이유, 애플리케이션 및 실험실에서 최적의 IC-ICP-MS 설정 등에 대한 정보를 제공합니다.
식품에서 제약 분야에 이르기까지 다양한 매트릭스에 존재하는 서로 다른 여러 원소의 화학종 분석에 대한 요약을 읽고 전체 애플리케이션 노트를 다운로드할 수 있습니다.