Search Thermo Fisher Scientific
복잡하고 다양한 매트릭스 시료에서 미량 원소를 분석하는 과제에 직면하고 있는 실험실은 최소한의 유지보수 및 인건비로 신속하게 결과를 제공하는 솔루션이 필요합니다. Thermo Scientific iCAP RQplus ICP-MS는 드리프트, QC 실패 또는 시료 재실행이 없이 일상적인 미량 원소 분석을 수행하는 데 필요한 정확성과 안정성을 제공합니다. Thermo Scientific Hawk 소모품 및 유지보수 어시스턴트는 기기 성능 및 소모품을 능동적으로 모니터링하여 유지보수를 추측에 의존할 필요가 없어, 안정적이고 효율적인 작동을 보장합니다.
iCAP RQplus ICP-MS로 다음 성능을 누려보세요.
3D 제품 둘러보기를 통해 신제품 iCAP RQplus ICP-MS 및 iSC-65 Autosampler를 내부 구성까지 자세히 살펴보세요.
Qtegra Intelligent Scientific Data Solution(ISDS) 소프트웨어가 제공하는 직관적 워크플로우 및 인텔리전스 기능은 분석법 개발을 단순화하고 처리량을 증가시키며 재실행을 최소화합니다. 다양한 자동 시료 핸들링 옵션을 통해 생산성이 향상되며 논리적인 대시보드 인터페이스 내에서 관리됩니다.
Qtegra ISDS 소프트웨어 내 Hawk 소모품 및 유지보수 어시스턴트는 중요한 유지보수 작업이 권장되는 경우에 이를 추적하고 알림을 표시하여 실험실을 지원합니다. 이는 실험실의 표준 운영 절차에 맞게 맞춤화할 수 있는 알림 설정을 통해 가능합니다.
ICP-MS 기기에 맞게 특별히 설계된 SQ-ICP-MS 소모품 & 액세서리로 퍼포먼스, 편의성, 유연성을 개선합니다.
iSC-65 Autosampler가 워크플로우와 시료 처리량을 간소화하는 데 탁월한 성능을 제공하는 방법에 대해 알아보세요.
Thermo Scientific iSC-65 Autosampler는 모든 시료를 한번에 분석할 수 있도록 신뢰성 있게 설계되었습니다.
반복적이고 까다로운 시료에서 미량 및 주요 분석물을 정확하게 측정합니다. 사전 셋팅된 AGD 시료 희석 모드와 신뢰할 수 있는 He KED 충돌 셀 간섭 제거를 사용하여 원소 분석에 대한 생산성과 정확도를 최적화합니다.
음용수, 폐수 또는 토양 분해물 등 모니터링 대상과 관계없이, 처리량이 높은 iCAP RQplus ICP-MS는 미국 EPA 200.8, 미국 EPA 6020A 및 유럽 ISO/DIN 방법과 같은 환경 분석 방법의 요구 사항을 충족합니다.
iCAP RQplus ICP-MS를 사용하면 식품 품질 및 안전성 확인을 위한 독성 및 필수 원소를 신속하고 정확하게 동시 측정할 수 있습니다. 통합 QC 기능의 전체 세트를 통해 식품 안전 법규와 규정의 요건을 확실히 준수할 수 있습니다.
iCAP RQplus ICP-MS와 이온 크로마토그래피(IC) 또는 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)를 결합하여 식품 재료에서 크롬, 비소 및 수은 등의 주요 원소를 분류하여 응용 분석 실험실 역량을 확장할 수 있습니다.
iCAP RQplus ICP-MS는 저농도 합금 QA/QC 분석을 실행하든 배터리, 청정 에너지 및 금속 가공 산업에서 고급 물질의 적격성 평가를 하든 분석 요구 사항을 충족하기 위해 쉽게 구성할 수 있습니다. 신뢰할 수 있고 강력한 플라즈마 생성을 통해 석유, 등유, 유기 용매와 같은 유기 물질을 포함한 복잡하고 다양한 매트릭스 시료에서 고품질 결과를 얻을 수 있습니다. QCell 간섭 제거 시스템을 사용하면 복잡한 매트릭스 시료에서도 정확하고 정밀한 결과를 얻을 수 있습니다.
My Green Lab의 ACT 라벨을 받은 iCAP RQplus ICP-MS 및 iSC-65 Autosampler를 통해 실험실의 환경 영향을 줄여보세요. 실험실 제품의 환경 영향을 판단하는 표준인 ACT 라벨은 실험실에서 정보에 기초하여 지속 가능한 구매 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
복잡한 설정 및 작동이 필요 없는 iCAP RQplus ICP-MS는 간소화된 시료 주입 하드웨어와 시스템 성능 모니터링을 통해 강력하고 안정적인 성능을 지원하도록 구성되었습니다.
AGD를 통해 신호 드리프트, QC 실패, 감도 손실과 같은 반복적인 시료 측정으로 이어지는 일반적인 문제를 해결하여 분석 실험실의 생산성에 악영향을 미치는 문제를 해결하세요.
Hawk 소모품 및 유지보수 어시스턴트가 중요한 유지보수 활동에 대한 알림을 추적하고 표시하여 실험실을 지원하는 방법을 알아보세요.
*필수 입력란