MC-ICP-MS란?
다중검출기 유도 결합 플라즈마 질량분석기(MC-ICP-MS)는 유도 결합 플라즈마 소스의 우수한 이온화와 마그네틱 섹터 다중검출기 질량분석기의 정확한 측정 이점이 결합되어 있습니다. 지구과학, 핵 안전, 환경 과학, 금속체학(metallomics) 분야의 액체 및 고체 시료에 대한 고정밀 동위원소비 분석을 위한 매우 강력한 기법입니다.
Thermo Scientific Neoma MC-ICP-MS는 당사의 다중검출기 기술력을 바탕으로 고정밀도 동위원소비 분석의 모든 장점을 무제한 제공합니다. 높은 감도, 낮은 노이즈 및 여러 애플리케이션을 빠르고 쉽게 전환할 수 있는 유연성으로 가장 작은 시료에서도 정확한 정보를 얻을 수 있습니다. 새로운 소프트웨어는 시간을 절약해 줌으로써 생산성을 크게 증가시킵니다. Neoma MC-ICP-MS는 압도적인 감도, 동위원소비 정밀도 및 정확도에 기반한 탁월한 성능을 제공합니다.
Thermo Scientific Neoma MS/MS 다중검출기 ICP-MS는 고분해능이 충분하지 않은 동위원소 시스템에 필요한 솔루션을 제공합니다. 전용 충돌/반응 셀과 함께 고유한 프리셀 매스 필터(pre-cell mass filter)를 활용함으로써, 시스템이 동위원소비 분석 전에 동중원소 간섭과 기질 원소를 분리할 수 있습니다. Neoma MS/MS MC-ICP-MS는 노이즈를 필터링하여 놀라운 선명도로 세계적 수준의 동위원소비 데이터를 제공합니다.
Neoma Multicollector ICP-MS
Neoma Multicollector ICP-MS
Neoma Multicollector ICP-MS (MC-ICP-MS)를 사용하여 일상적 동위원소 분석을 수행하거나 미지의 물질에 포함된 새로운 동위원소를 연구할 수 있습니다. Thermo Scientific Neoma MC-ICP-MS는 당사의 다중검출기 기술력을 바탕으로 고정밀도 동위원소비 분석의 모든 장점을 무제한 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
Neoma MS/MS MC-ICP-MS
Neoma Multicollector ICP-MS
Neoma MC-ICP-MS는 고유한 프리셀 매스 필터링(pre-cell mass filtering) 기술을 적용한 최초의 전용 충돌/반응 셀 MC-ICP-MS인 Thermo Scientific Neoma MS/MS MC-ICP-MS로의 업그레이드 경로와 함께 제공됩니다. Neoma MS/MS MC-ICP-MS는 동중원소 간섭원을 분리하여 레이저 어블레이션 MC-ICP-MS 분야에 새로운 가능성을 제시합니다.
자세히 알아보기 ›
제트 인터페이스
제트 인터페이스
더욱 작은 시료도 분석 가능한 감도
Thermo Scientific 제트 인터페이스는 용매저감형 분무장치와 결합하여 표준 습식 플라즈마 대비 10 ~ 20배 향상된 감도를 제공합니다.
 제트 인터페이스 옵션에 대해 자세히 알아보기 ›
10^13 Ohm 증폭기 기술
1013 Ω 증폭기 기술
가장 작은 시료에서 높은 정밀도를 구현하는 신호/노이즈
Thermo Scientific 1013 Ω 증폭기 기술이 적용된 증폭기는 더욱 빠른 응답 시간과 극히 낮은 노이즈/신호 특성을 제공합니다.
1013 Ohm 증폭기 옵션에 대해 자세히 알아보기 ›
Extra High Resolution (XHR)
Extra High Resolution (XHR)
수소화물 간섭을 제거하는 질량 분해능
MC-ICP-MS용 Thermo Scientific XHR 옵션은 수소화물 및 기타 화합물로 인한 간섭을 분해하는 데 최적화되어 있습니다.
XHR 옵션에 대해 자세히 알아보기 ›
Retarding Potential Quadrupole
Retarding Potential Quadrupole (RPQ)
작은 동위원소의 정확한 정량화를 가능하게 하는 존재비 감도 향상
RPQ는 존재비 감도를 10배 차수 단위로 향상시킵니다. RPQ가 장착된 Neoma MS/MS MC-ICP-MS는 100배 향상된 감도를 보였습니다.
 RPQ 옵션에 대해 자세히 알아보기 ›
지구과학, 환경 과학, 핵 과학, 금속공학 등 다양한 분야에서 선구적인 발견이 가능합니다.
지르콘 내 Hf 동위원소의 현장 LA-MC-ICP-MS 분석
지르콘 내 Hf 동위원소의 현장 LA-MC-ICP-MS 분석
이 노트에서는 Neoma MC-ICP-MS용 Thermo Scientific Qtegra ISDS 소프트웨어를 사용하여 지르콘의 LA-MC-ICP-MS 분석 용이성을 획기적으로 개선할 수 있음을 보여줍니다.
 애플리케이션 노트 다운로드 ›
MC-ICP-MS를 사용한 Nd 동위원소비 분석
고정밀 Nd 동위원소비 측정
고정밀 Nd 동위원소비 측정은 주요 MC-ICP-MS 애플리케이션입니다. 이 시스템은 Neoma MC-ICP-MS의 향상된 가변 검출기 어레이를 통해 모든 관련 간섭을 동시에 모니터링할 수 있습니다.
 애플리케이션 노트 다운로드 ›
LA-MC-ICP-MS를 통한 탄산염의 붕소 동위원소비 분석
LA-MC-ICP-MS를 통한 탄산염의 붕소 동위원소비 분석
이 노트에서는 탄산염 시료의 붕소 레이저 어블레이션 ICP-MS 분석에 Neoma MC-ICP-MS 및 Neoma MS/MS MC-ICP-MS를 모두 사용할 경우의 이점을 설명합니다.
 애플리케이션 노트 다운로드 ›
Qtegra ISDS Software for Gas IRMS
하나의 간편한 소프트웨어 플랫폼 Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution(ISDS)을 통해 기기 제어, 데이터 획득 및 처리, 보고서 생성을 관리하여 연구를 자동화할 수 있습니다. MC-ICP-MS, 기체 IRMS 기기, 고분해능 IRMS, 비활성 기체 질량분석기와 함께 이 소프트웨어를 활용해 보십시오. 
Qtegra ISDS에 대해 자세히 알아보기 ›
* 필수 항목
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes