IRMS란?
동위원소비 질량분석법(IRMS)은 동위원소비 기반의 천연 및 합성 시료 연구에 사용됩니다. 물질의 동위원소비는 물질의 원료 및 기원과 해당 물질의 수명 기간 동안 발생할 수 있는 변화 과정에 따라 달라집니다. IRMS는 지구과학 분야에서 지구의 지질학적 역사를 이해하는 데 널리 사용되며, 식품 진위 검사, 법의학, 의학 연구 및 도핑 방지 검사에도 사용됩니다.
당사는 종합적인 동위원소비 질량분석기 포트폴리오를 제공합니다. 70년 이상의 최신형 분석 기기 구축 경험, 포트폴리오 전반의 빈번하고 새로운 혁신, 지속 가능한 미래를 위한 노력이 집약된 당사의 동위원소비 질량분석기는 분석 요구에 부합하는 탁월한 선택입니다.
기체 동위원소비 질량분석법
기체 동위원소비 질량분석법
화합물의 이력과 출처에 대한 특별한 통찰력을 제공하기 위해 고도의 정밀도와 감도로 동위원소 지문을 측정합니다.
기체 IRMS에 대해 자세히 알아보기 ›
유도 결합 플라즈마 질량분석법(ICP-MS)
유도 결합 플라즈마 질량분석법(ICP-MS)
시료 전처리 없이도 미량 수준에서 정확하고 신뢰성 있는 정량적 다원소(multi-element) 분석이 가능합니다.
ICP-MS에 대해 자세히 알아보기 ›
열 이온화 질량분석법
열 이온화 질량분석법(TIMS)
열 이온화 질량분석법을 사용하여 금속 원소 시스템에서 매우 정밀한 동위원소 정보를 얻을 수 있습니다.
TIMS에 대해 자세히 알아보기 ›
비활성 기체 질량분석법
비활성 기체 질량분석법
당사의 비활성 기체 질량분석기를 선택하여 지질연대학, 연대 분석, 열연대학 분야에서 신뢰성 있는 분석 결과를 얻을 수 있습니다.
비활성 기체 MS에 대해 자세히 알아보기 ›
Extra High Resolution (XHR) 옵션
Extra High Resolution (XHR) 옵션
수소화물은 효과적으로 해결하기에 가장 까다로운 간섭 물질이며 이러한 간섭은 다른 원소들 중에서도 실리콘, 마그네슘, 염소 및 칼륨의 고정밀 동위원소 비율 측정에 영향을 줄 수 있습니다. XHR 옵션은 수소화물 및 다른 화합물로 인한 간섭을 해결하는데 최적화되어 있습니다.
자세히 알아보기 ›
1013 증폭기 기술
1013 증폭기 기술을 이용한 큰 폭의 정밀도 증가
시료 크기가 제한적입니까? 작은 이온 빔 분석은 종종 어려운 과제일 때가 있습니다. 이러한 연구의 분석적 정밀도는 질량분석기의 검출 시스템의 제한을 받습니다. 새로운 저항기 설계를 갖춘 1013 Ohm 증폭기를 탑재한 분석기를 사용하면 더욱 빠른 응답 시간과 극히 낮은 노이즈/신호 특성을 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
Qtegra ISDS Software for Gas IRMS
하나의 간편한 소프트웨어 플랫폼 Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution(ISDS)을 통해 기기 제어, 데이터 획득 및 처리, 보고서 생성을 관리하여 연구를 자동화할 수 있습니다. 기체 IRMS, 고분해능 IRMS, 비활성 기체 질량분석기와 함께 이 소프트웨어를 활용해 보십시오. 
Qtegra ISDS에 대해 자세히 알아보기 ›
동위원소 지문 분석
동위원소 지문 분석
식품 무결성, 환경 분석, 법의학 및 석유 화학 분야에서 진위 여부 및 추적 조사에 사용됩니다.
동위원소 지문 분석에 대해 자세히 알아보기 ›
과학 연구
과학 연구
동위원소를 사용하면 생물학적, 화학적, 지질학적 공정에 대한 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.
과학 연구에 대해 자세히 알아보기 ›
Archaeology
Battery
Biology & Biogeochemistry
Forensics
1713505942922.png
Nuclear
Oil & Gas
Semiconductor and high purity metals
* 필수 항목
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes