Search Thermo Fisher Scientific
비활성 기체 질량분석법은 비활성 기체 헬륨(He), 네온(Ne), 아르곤(Ar), 크립톤(Kr) 및 제논(Xe)의 동위원소를 연구합니다. 이들 기체는 다양한 환경 시료에서 매우 소량으로 발견되며, 이러한 비활성 기체의 동위원소 연구는 지질연대학, 우주화학, 열역사연대측정 분야에서 강력한 인사이트를 제공합니다.
적은 양의 비활성 기체 시료에 대한 동위원소비 분석에는 정적 진공, 저용량, 고분해능 장비가 필요합니다. 3가지의 Thermo Scientific 비활성 기체 질량분석기가 이러한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
감도 및 다중검출이 중요한 Ar-Ar 연대 측정, 또는 낮은 존재비 감도가 요구되는 고정밀 He 동위원소 분석, 또는 최고 분해능 가변 다중검출이 필수적인 모든 비활성 기체의 간섭 없는 동시 측정 등 이 모든 분야에서 당사의 비활성 기체 포트폴리오를 활용할 수 있습니다.
또한 당사는 분석에 필요한 고순도의 비활성 기체(헬륨, 네온, 아르곤, 크립톤 및 제논) 소스를 제공합니다.
Ar-Ar 연대 측정의 정밀도를 현저히 개선할 수 있습니다. Thermo Scientific Argus VI Static Vacuum 질량분석기는 5가지의 모든 아르곤 동위원소의 동위원소비를 동시에 측정할 수 있습니다.
Argus VI Static Vacuum 질량분석기에 대해 자세히 알아보기 ›
새로운 Thermo Scientific Helix SFT Split Flight Tube 비활성 기체 질량분석기를 사용하여 퍼밀(permil) 이하의 정밀도로 연구의 새로운 장을 열어 보십시오.
Helix SFT Split Flight Tube 비활성 기체 질량분석기에 대해 자세히 알아보기 ›
Thermo Scientific Helix MC Plus Multicollector 비활성 기체 질량분석기의 탁월한 고분해능과 정밀도로 네온, 아르곤, 크립톤 및 제논의 동위원소비를 측정해 보십시오.
Helix MC Plus Multicollector 비활성 기체 질량분석기에 대해 자세히 알아보기 ›
Argus VI 질량분석기 | Helix SFT 질량분석기 | Helix MC Plus 질량분석기 | |
---|---|---|---|
개요 | 저용량, 고감도로 소량의 시료에서 최상의 정밀도 달성 | 2가지 헬륨 동위원소 모두를 동시에 측정할 수 있는 고유한 기능 | 다양한 비활성 기체 애플리케이션을 위한 초고분해능 & 해상도 |
분석기 | 고정형 검출기 어레이 – 향상된 패러데이(1e10 ~ 1e13)와 낮은 노이즈 CDD SEM 기술의 통합 빔 편향 기술 – 다양한 다중검출기 구성을 가능하게 하고 광범위한 시료 크기에 적용 가능 | 고정형 검출기 어레이 - 내부 볼륨 최소화 ESA/SEM을 통한 최고의 존재비 감도 | 이동식 검출기 - 최고의 다용성 및 정밀도 Combined Faraday Multiplier (x5) - 넓은 동적 범위 제공 |
질량 범위 | 1 ~ 140 사이의 모든 질량을 측정할 수 있는 multicollector static vacuum 질량분석기 | 1 ~ 140 사이의 모든 질량을 측정할 수 있는 multicollector static vacuum 질량분석기 | 1 ~ 140 사이의 모든 질량을 측정할 수 있는 multicollector static vacuum 질량분석기 |
핵심 기술 | 시중 제품 중 가장 작은 내부 볼륨 | Split flight tube 를 통한 헬륨 동위원소의 동시 측정 | 모든 비활성 기체 동위원소의 주요 간섭요인을 분해하는 기능 |
주요 애플리케이션 | 지질학 시료의 Ar-Ar 연대 측정 | 지하수 연대 측정, 저온 열연대학, 지구의 맨틀 조성 태양계의 기원과 진화에 대한 이해 | 지하수 연대 측정을 위한 81Kr 분석 태양계의 진화를 연구하기 위한 운석의 Xe 동위원소 비율 |
Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution(ISDS) 소프트웨어 플랫폼에 대해 알아보고 비활성 기체 분석의 유연성, 생산성 및 사용 편의성을 경험해 보십시오.
시료 크기에 제한이 있습니까? 지질학의 주요 과제 중 하나는 작은 이온 빔을 분석하는 것입니다. 이러한 연구의 분석적 정밀도는 질량분석기의 검출 시스템의 제한을 받습니다. 새로운 저항기 설계가 적용된 1013 Ohm 증폭기를 탑재한 당사의 질량분석기는 더욱 빠른 응답 시간과 극히 낮은 노이즈/신호 특성을 제공합니다.
Ar-Ar 연대 측정의 정밀도를 현저히 개선할 수 있습니다. Argus Vi Static Vacuum 비활성 기체 질량 분석기를 사용하여 5가지 아르곤 동위원소의 동위원소비를 동시에 측정할 수 있습니다.
1013 Ω 피드백 저항기가 장착된 증폭기의 개선된 신호/노이즈 특성은 소량 시료 분석에서 커다란 이점을 제공합니다.
* 필수 항목