TIMS란?
열 이온화 질량분석법(TIMS)은 매우 정밀한 동위원소 정보를 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 이온은 얇은 금속 리본 또는 진공 상태에 있는 리본을 통해 전류를 통과시켜 생성됩니다. 생성된 이온은 진공 상태에서 마그네틱 섹터로 가속되며 여기서 m/z 비율 및 검출 시스템에 따라 분리됩니다. 개별 이온 빔에 해당하는 신호를 비교하면 정확한 동위원소비를 얻을 수 있습니다.
당사의 최신 열 이온화 질량분석기는 40년이 넘는 가변 다중검출기 장비에 대한 경험을 바탕으로 열 이온화 소스, 가변 다중검출기 시스템, 이중 RPQ(retarding potential quadrupole)와 같은 입증된 기술로 1013 Ohm 피드백 저항기가 장착된 증폭기 같은 혁신적인 기능과 소형 2차 전자 증배관을 결합하였습니다. 당사는 이중 검출기(패러데이/전자 증배관), 다중 이온 계수기 및 RPQ를 포함하여 애플리케이션에 맞게 구성할 수 있는 유연성 있고 완전한 다중검출기 패키지를 제공합니다. 1013 Ohm 증폭기는 유연성을 높이고 이를 통해 과학자들은 패러데이 컵에 작은 이온 빔을 정량화할 수 있습니다.
TIMS의 장점
TIMS는 다른 동위원소비 기법에 비해 다음과 같은 여러 가지 중요한 장점이 있습니다.
  • 제한된 범위의 에너지의 이온을 생성합니다. 이는 ppb 범위의 존재비 감도로 매우 정밀한 측정이 가능함을 의미합니다.
  • 이온화 소스가 매우 안정적이므로 매우 정밀한 동위원소비를 얻을 수 있습니다.
  • 시료를 각기 다른 온도에서 이온화 및 증발시킬 수 있어 여러 동위원소 시스템을 단일 필라멘트(예: U-Pb)에서 측정할 수 있습니다.
  • 더 낮고 일관된 평균의 질량 분획으로 표준 시료 브라켓 없이 측정이 가능합니다.
  • 필라멘트 가열 및 측정을 완전히 자동화할 수 있습니다.
  • 이온이 소스에서 검출기로 거의 100% 전달됩니다.
  • 양이온과 음이온 모두를 생성하여 Os 및 W와 같이 더욱 다양한 동위원소 시스템을 측정할 수 있습니다.
지질연대학
지질연대학이란 폐쇄형 시스템에서 방사성 붕괴를 이용하여 특정 지질학적 사건의 연대를 측정하는 학문입니다. 지질연대학 및 방사성 물질 추적 연구에서 일반적인 TIMS 애플리케이션은 다음과 같습니다.
  • Rb-Sr
  • K-Ca
  • Sm-Nd
  • U-Th-Pb
  • Common lead
  • Re-Os
  • Radiogenic tracers of Sr, Nd, Pb, Hf and Os
우주화학
우주화학 시스템에서 동위원소의 조성은 주로 핵합성 과정의 추적자로 사용되며 동위원소 측정을 통해 태양계 진화에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 여기에는 위에서 언급한 시스템의 측정이 포함되며, 주로 운석에서 관찰되는 수명이 짧은 방사성 핵종의 붕괴도 포함됩니다. TIMS를 사용하는 우주화학 분야는 다음과 같습니다.
  • Mn-Cr
  • Hf-W
  • Pd-Ag
  • Nucleosynthetic anomalies of Ca, Cr, Sr, Zr, Mo, Ba, Nd, Pd and Sm
추적자 연구
방사성 추적 애플리케이션은 자연적으로 발생하는 동위원소의 성장을 활용하여 지구화학 시스템 및/또는 광물 광상 간의 상호 작용을 평가하는 것을 말합니다. 일반적으로 비방사성(안정) 동위원소-동위원소비를 이용해 교환 과정을 특성화하고, 생물학적 및 운동학적 변화 과정을 평가합니다(예: B, Ca, Cr, Mo, Sr).
핵 안전
핵 물질의 동위원소 조성에 대한 신뢰성 있는 분석은 핵 안전 및 핵 법의학 연구에서 핵심 정보를 제공합니다. 핵 분야 관심 시스템은 다음과 같습니다.
  • U
  • Sr
  • actinides
  • lanthanides
지질연대학
지질연대학이란 폐쇄형 시스템에서 방사성 붕괴를 이용하여 특정 지질학적 사건의 연대를 측정하는 학문입니다. 지질연대학 및 방사성 물질 추적 연구에서 일반적인 TIMS 애플리케이션은 다음과 같습니다.
  • Rb-Sr
  • K-Ca
  • Sm-Nd
  • U-Th-Pb
  • Common lead
  • Re-Os
  • Radiogenic tracers of Sr, Nd, Pb, Hf and Os
우주화학
우주화학 시스템에서 동위원소의 조성은 주로 핵합성 과정의 추적자로 사용되며 동위원소 측정을 통해 태양계 진화에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 여기에는 위에서 언급한 시스템의 측정이 포함되며, 주로 운석에서 관찰되는 수명이 짧은 방사성 핵종의 붕괴도 포함됩니다. TIMS를 사용하는 우주화학 분야는 다음과 같습니다.
  • Mn-Cr
  • Hf-W
  • Pd-Ag
  • Nucleosynthetic anomalies of Ca, Cr, Sr, Zr, Mo, Ba, Nd, Pd and Sm
추적자 연구
방사성 추적 애플리케이션은 자연적으로 발생하는 동위원소의 성장을 활용하여 지구화학 시스템 및/또는 광물 광상 간의 상호 작용을 평가하는 것을 말합니다. 일반적으로 비방사성(안정) 동위원소-동위원소비를 이용해 교환 과정을 특성화하고, 생물학적 및 운동학적 변화 과정을 평가합니다(예: B, Ca, Cr, Mo, Sr).
핵 안전
핵 물질의 동위원소 조성에 대한 신뢰성 있는 분석은 핵 안전 및 핵 법의학 연구에서 핵심 정보를 제공합니다. 핵 분야 관심 시스템은 다음과 같습니다.
  • U
  • Sr
  • actinides
  • lanthanides
Triton XT TIMS
Triton XT 열 이온화 질량분석기
Thermo Scientific Triton XT 열 이온화 질량분석기를 사용하여 시료에서 고정밀 동위원소비 정보를 추출할 수 있습니다. 이 분석기에는 Triton 시리즈 장비에서 현장 검증된 기술과 동위원소비 분석 분야의 최신 개발 기술이 통합되어 있습니다.
자세히 알아보기 ›
10^13 Ohm 기술
1013 Ohm 기술
1013 Ω 증폭기 기술을 사용하여 동위원소비 질량분석기의 속도, 감도, 정밀도를 높일 수 있습니다. 온라인 tau 보정을 통해 향상된 1013 Ω 증폭기 기술은 패러데이 컵 증폭기만큼 사용이 간편합니다.
1013 Ohm 기술에 대해 자세히 알아보기 ›
  1013 Ω 증폭기 기술: How Low Can You Go?
Retarding Potential Quadrupole
Retarding Potential Quadrupole
존재비 감도를 개선하여 mass tailing 현상 없이 작은 동위원소의 정확한 정량화가 가능합니다.
  RPQ 옵션에 대해 자세히 알아보기 ›
  기술 옵션이 소개되어 있는 Triton TIMS 브로셔
다중 이온 계수
다중 이온 계수
가장 낮은 강도의 이온 빔 동시 검출. 이 기기는 특정 애플리케이션에 맞추어 서로 다른 다중 이온 계수 패키지와 함께 사용할 수 있습니다.
  MIC 옵션에 대해 자세히 알아보기 ›
  기술 옵션이 소개되어 있는 Triton TIMS 브로셔
* 필수 항목
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes