Search Thermo Fisher Scientific
실험실마다 필요한 ICP-MS 기기는 달라질 수 있습니다. 환경, 지구 과학, 반도체, 케미컬 등 여러분의 응용 분야에 필요한 유도 결합 플라즈마 질량분석기를 비교해보세요.
ppt 미만에서 ppm 수준까지 전체 성분 검사를 수행할 수 있어 응용 검사와 산업 실험실 모두에서 뛰어난 시료 처리량을 얻을 수 있습니다.
동급 최고의 검출 한계와 정확도를 위해 소형 벤치탑 기기에 내장된 첨단 간섭 제거 기능을 제공합니다.
지구과학, 핵과학 및 기타 학문의 응용 분야를 위한 정밀도, 감도, 동적 범위 및 안정성을 갖춘 동위원소비 분석을 제공합니다.
미량 수준에서 시료 전처리 없이도 신뢰할 수 있는 초고감도 다성분 분석을 위해 동급 최고의 간섭 제거 성능을 갖추고 있습니다.
당사는 미량원소 분석 워크플로를 간소화하고 효율성을 극대화하기 위해 설계된 직관적이고 간편한 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다.
SQ-ICP-MS | TQ-ICP-MS | HR-ICP-MS | MC-ICP-MS | |
---|---|---|---|---|
특징 | 동급 최강의 간섭 제거 기능과 빠른 분석 속도를 결합하여 미량 원소 분석을 신속하고 신뢰성 있게 수행할 수 있습니다. | 원치 않는 부작용을 억제하는 고급 간섭 제거 및 추가 사중극자 | 미량 수준에서 시료 전처리 없이도 신뢰할 수 있는 초고감도 다성분 분석을 위해 간섭 제거 성능을 갖추고 있습니다. | 고분해능, 고감도, 다중검출 성능과 혁신 기술을 결합한 증폭기 기술은 미량 수준 미만의 다중-동위원소 분석을 지원합니다. |
핵심 기술 | 단일 사중극자+ Flatapole 설계 QCell, 자동으로 조정되는 낮은 질량 컷오프 | 단일 사중극자+ Flatapole 설계 QCell 간편한 분석법 개발을 위한 Reaction Finder 분석법 개발 지원 | 별도의 다이노드 검출기 또는 추가적인 단일 패러데이 검출기와 함께 이용 가능한 이중 - 초점 마그네틱 섹터 필드 기술 | 이동식 패러데이 검출기를 사용한 이중 초점 마그네틱 섹터 필드 기술. 여러 이온 계수 장치와도 함께 사용 가능 |
간섭 제거 | Kinetic Energy Discrimination(KED), 선택적 반응성 가스 | Kinetic Energy Discrimination(KED), 서로 다른 반응성 가스 | 자기장과 정전기장을 사용하여 물리적 간섭 제거 | |
애플리케이션 | 환경, 식품 안전, 산업 또는 제약 응용 분야의 응용 검사 시 고품질, 고처리량 분석, 까다로운 매트릭스 | 응용 검사 응용 분야 또는 최첨단 연구 분석용, 고매트릭스 시료에 적합 | 반도체, 지질학, 재료과학 실험실, 유기 및 무기 용액 또는 고체 매트릭스 | 높은 정밀도의 동위원소가 필요한 지구과학 및 핵과학, 생화학, 식품, 법의학 및 의학 등 |
크기 | 벤치탑 | 벤치탑 | 플로어-직립형 | 플로어-직립형 |
eBook "ICP-MS로의 환경 시료 분석 시 가이드: 워크플로우 간소화를 위한 ICP-MS 기기 활용법”을 다운로드 하십시오. 보다 효율적으로 원하는 분석 결과를 얻을 수 있습니다
* 필수 항목