시료 전처리 없이 신뢰성 있는 분석
깔끔한 스펙트럼. 쉬운 분석.
고분해능 ICP-MS: 최상의 분석 결과를 위한 가장 유연하고 신뢰할 수 있는 분석
복잡한 시료 전처리 없이도 최고 수준의 감도로 미량 수준에서 정확하고 신뢰성 있는 정량적 다성분 분석이 가능합니다.
Thermo Scientific Element 2 및 Element XR 고분해능 ICP-MS 시스템은 mg/L ~ pg/L 미만의 농도 범위를 포괄하며, 반도체, 지질학, 소재학 실험실에 특히 적합합니다.
아래의 전체 포트폴리오에 대해 알아보시거나, 응용 분야 및 워크플로우(wokflow) 요구 사항에 적합한 제품을 찾기 위해 전문가에게 문의해보십시오.
문의하기
반도체 응용 분야의 주력 제품입니다. 고성능의 이중-초점 자기 섹터 필드(Magnetic Sector field) Element 2 ICP-MS는 편의성, 안정성, 생산성에 최적화되어 있습니다. 우수한 감도 및 신호 대 잡음비로 특정 문제를 해결하는데 강력한 성능을 발휘하는 기법에 액세스하십시오.
높은 동적 범위(dynamic range)의 레이저 애블레이션 및 솔루션 작업에서 전체 원소 스크리닝 및 대형 동위원소 비율 애플리케이션을 위한 gold standard입니다. 이중 모드 SEM과 패러데이 검출기를 결합하여 1,000배 큰 선형 동적 범위를 제공합니다. 이를 통해 추가 희석이나 사전 조치 없이 곧바로 모든 매트릭스 요소를 분석할 수 있으므로 부주의로 인한 상위 수준 요소 측정에 따른 검출기 손상을 피할 수 있습니다.
고분해능 ICP-MS를 사용하여 복수 원소에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 정량 분석을 미량 수준으로 수행할 수 있으며, 이는 고감도이며 복잡한 샘플 전처리 작업이 필요치 않습니다.
HR-ICP-MS용 소모품 및 액세서리가 필요하십니까?
기기를 위해 특별히 설계된 유도 결합 플라즈마 질량분석기용 소모품과 액세서리를 사용하여 성능, 편의성, 유연성을 개선해 보십시오.
리소스
동영상 및 웨비나