Search Thermo Fisher Scientific
현재의 성과를 증대하고 미래의 과제를 해결하는 기술을 제공하는 Thermo Scientific iCAP TQ ICP-MS는 실험실이 진화하는 규정 요건에 대비하고 사용자가 신흥 시장을 탐색하고 연구의 한계를 넓힐 수 있도록 지원합니다.
Thermo Scientific iCAP TQs ICP-MS는 반도체 업계와 관련된 여러가지 까다로운 매트릭스에서 미량 원소의 정량화를 위한 고성능 시스템입니다. 이 시스템은 검출 성능을 저하시키지 않고 삼중 사중극자 기술의 탁월한 간섭 제거 기능을 제공합니다.
아래의 전체 포트폴리오에 대해 알아보시거나, 응용 분야 및 워크플로우(wokflow) 요구 사항에 적합한 제품을 찾기 위해 전문가에게 문의해보십시오.
iCAP TQ ICP-MS와 iCAP TQs ICP-MS는 모두 사용자 중심 하드웨어를 지능형 소프트웨어와 결합하므로 실험실은 데이터 품질에 확신을 가질 수 있는 분석법을 손쉽게 개발하고 관리할 수 있습니다. 이 시스템 고유의 분석법 개발 지원 장치인 Reaction Finder를 사용하여 복잡한 분석법 개발에 시간을 낭비하지 않고 까다로운 매트릭스를 해결할 수 있습니다.
연구 및 일상적인 애플리케이션에서 삼중 사중극자 기술의 탁월한 성능을 활용하여 우수한 정확도를 가지면서도 복잡하지 않은 분석이 가능합니다. iCAP TQ ICP-MS의 고급 간섭 제거 기능 덕분에 복잡한 매트릭스가 있는 시료 분석을 뛰어난 검출 한계로 수행하여 더욱 정확한 데이터를 얻을 수 있습니다.
Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution(ISDS) 소프트웨어의 완전 통합형 플러그인으로 자동 시료 처리, 자동 희석, 화학종, 나노입자 분석 및 레이저 애블레이션과 같은 고급 애플리케이션을 손쉽게 실행할 수 있습니다.
Qtegra Intelligent Scientific Data Solution (ISDS) 소프트웨어가 제공하는 직관적 워크플로우 및 지능형 기능은 분석법 개발을 단순화하고 처리량을 증가시키며 재실행을 최소화합니다.