Search Thermo Fisher Scientific
이온 크로마토그래피로 흔히 분석되는 분석물의 종류는 무엇이고 관련 규정 및 사용되는 분석법은 무엇입니까? 아래에 제시된 분석물별로 자세히 설명합니다.
암모니아는 식수, 의약품 및 토양에서도 발견되는 유해 물질입니다.
도금 및 채광업에서 석탄과 플라스틱을 연소시킬 때 공기 중으로 시안화물을 방출할 수 있습니다. 금속 시안화물은 해리되면서 물 속으로 독성 물질인 HCN을 방출할 수 있습니다.
이온 크로마토그래피는 의약품의 순도, 상대 이온(counter ion) 및 부형제에 대한 특성화, 정량 및 분석에 사용됩니다.
일부 전이 금속은 질병과 관련되어 있으며 잘못된 방법으로 폐기하면 토양이나 수질을 오염시킬 수 있습니다.
다양한 식품에서 자연적으로 존재하는 히스타민 또는 세로토닌과 같은 생체 아민을 고농도로 섭취할 경우 원하지 않는 증상을 유발할 수 있습니다.
약산 보존제는 산성 식음료의 미생물 오염을 방지하기 위해 널리 사용되는 음이온입니다. 식품 라벨에 농도 표기가 요구되는 경우도 있습니다.
할로겐화물은 5가지 할로겐 원소(염소, 브롬, 불소, 요오드 및 아스타틴) 중 하나와 금속이 결합하여 생성되는 2원 화합물입니다.
IC와 HPAE-PAD를 결합하여 사용하면 유도체화 또는 발색단이 필요하지 않습니다.
지난 수십년간 인산염 비료의 과도한 사용에 따라 전세계적으로 수질과 건강 상의 문제를 유발하여 인산염 오염에 대한 검사가 필요하게 되었습니다.
음용수 또는 기타 소비재에서 비소를 측정할 때 독성 및 무독성 형태의 비소를 구별하는 것이 중요합니다.
다양한 업계에서 부식 처리 및 예방을 위해 유기산을 사용하며 음료 업계에서는 향미와 색상을 증진하고 안정성과 미생물 조절 용도로도 사용하고 있습니다.
아민 분석용 써프레서 전기 전도도를 사용하는 이온 교환 크로마토그래피는 유기 아민 분석에 이상적입니다.
탄수화물에 대한 액체 크로마토그래피 분석법에서는 굴절률(RI) 또는 저파장 자외선(UV) 검출과 함께 실리카 기반 아미노 결합 또는 폴리머 기반, 금속 로딩, 이온 교환 컬럼을 자주 활용합니다.
이 소프트웨어를 강력하고 간편하게 사용할 수 있도록 만들어 주는 기능에 대한 자세한 정보를 제공하는 리소스 모음입니다.