Search Thermo Fisher Scientific
듀얼 용리액 생성 카트리지(Dual EGC) 모드로 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 시스템을 작동시켜 복합 탄수화물을 분석하기 위한 용리 기울기를 자동으로 생성해 보십시오. 이 새로운 옵션은 메탄술폰산(MSA) EGC 카트리지와 수산화 칼륨(KOH) 카트리지를 서로 직렬로 연결하여 올리고당과 같은 복합 탄수화물 분석에 필요한 매우 재현성 있고 정확한 KOH/KMSA 용리 기울기를 생성합니다.
듀얼 EGC 모드는 강력한 Thermo Scientific Dionex "물만 첨가(Just Add Water)" 전해 용리액 생성 기술을 사용합니다. 수동으로 용리액을 준비할 필요가 없는 전해 용리액 생성 기술은 Thermo Scientific Chromeleon CDS 소프트웨어가 장착된 당사의 무시약(reagent-free) 이온 크로마토그래피(RFIC) 시스템의 핵심 기능입니다.
복합 탄수화물 분석 솔루션을 간소화하기 위해, 듀얼 EGC용 Thermo Scientific Dionex CarboPac PA200 IC 컬럼은 올리고당에 대해 예측 가능한, 고분해능의 기울기 분리를 제공합니다. 듀얼 EGC 모드용 Dionex CarboPac 컬럼은 1mm(표준/마이크로 보어) 및 0.4mm(캐필러리) 형태로 제공됩니다.
Browse our complete portfolio below, or let one of our experts help you tailor a selection specific to your application and workflow needs.
듀얼 EGC 모드 비용 절감 계산기는 용리액을 수동으로 준비하는 경우에 비해 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 시스템을 듀얼 EGC 모드로 가동하는 경우의 연간 절감액을 추정하는데 도움이 됩니다.
용리액 수동 준비 필요성 제거 | 시약이 필요 없는 전해 용리액 생성으로 수동 용리액 준비 및 관련 CO2 침입에 내재된 변동성이 제거됩니다. 자동 용리액 생성은 이온 크로마토그래피에서 수동 작업의 필요성을 제거할 뿐만 아니라 사용하기도 쉽습니다. |
IC 재현성 향상 | 자동 용리액 생성은 고순도 및 정확한 용리액 농도의 생성을 보장하여 일관되고 재현 가능한 머무름 시간 및 기준선(baseline) 안정성을 제공합니다. 이러한 이점은 가동 시간 및 처리량 증가로 이어집니다. |
장비 가동 시간 극대화, 유지보수 최소화 | Dionex ICS-6000 RFIC 사용 시스템을 사용할 때 필요한 루틴(routine) 시약은 탈이온수뿐입니다. 따라서 기기의 펌프 씰(pump seals)과 피스톤(pistons)은 침전될 수 있는 산과 염기 대신에 탈이온수와만 접촉합니다. 이는 펌프 씰과 피스톤의 수명을 연장시키고 전체적인 펌프 유지보수 필요성을 크게 줄여주므로 기기의 가동중지 시간을 최소화합니다. |
용리 기울기 기능 제공 | RFIC 기술의 확장으로 이제 등용매(isocratic) 펌프를 사용하여 기울기 분석법을 실행할 수 있습니다. Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)을 통해 언제든지 용리액 농도를 수정하거나 변경할 수 있습니다. |
아세트산나트륨(sodium acetate) 문제 제거 | 용리액 생성으로 수산화나트륨/아세트산나트륨 기울기를 사용한 복합 탄수화물 분석에 필요한 저급 아세트산나트륨의 사용으로 인한 잠재적인 시스템 오염 위험을 제거할 수 있습니다. |
듀얼 EGC 모드는 복합 탄수화물 분석을 지원하기 위해 Dionex ICS-6000 HPIC 시스템에서 사용할 수 있습니다. 듀얼 EGC 모드에서 이 RFIC 사용 시스템은 methanesulfonic acid(MSA) 및 potassium hydroxide(KOH) EGC 카트리지를 직렬로 사용하여 potassium hydroxide/potassium methanesulfonate(KOH/KMSA) 용리액을 전해 생성합니다. 이 작동 모드는 capillary(0.4mm) 및 analytical(1.0mm) 컬럼 형태 모두에 적용할 수 있습니다.
analytical(1mm 형태) 작동의 경우 — Thermo Scientific Dionex EGC 400(KOH 및 MSA) 용리액 제조장치 카트리지는 20µL/min–200µL/min 사이의 유속으로 작동할 수 있도록 설계되었습니다. Dionex EGC 400 MSA 카트리지와 Dionex EGC 400 KOH 카트리지를 직렬로 연결하여 20–63µL/min의 유속에서 최대 200mM의 총 농도, 최대 200µL/min의 유속에서 최대 63mM로 KOH/KMSA 용리액을 생성합니다.
capillary(0.4mm 형태) 작동의 경우 — Dionex EGC-MSA (Capillary) 용리액 제조장치 카트리지와 Dionex EGC-KOH (Capillary) 용리액 제조장치 카트리지를 직렬로 연결하여 1–10µL/min의 유속에서 최대 200mM의 총 농도, 최대 20µL/min의 유속에서 최대 100mM로 KOH/KMSA 용리액을 생성합니다.
데이터 비교: 수동 용리액 준비 대 듀얼 EGC 모드 용리액 준비(1mm 및 0.4mm 형태)
이 웹페이지는 다음에 대한 답변을 제공합니다.
이 웹페이지에서는 다음의 정보를 다룹니다.