Search Thermo Fisher Scientific
Core Enhanced Technology 기반의 Thermo Scientific Accucore HPLC 및 UHPLC 컬럼은 최고의 코어 성능을 제공하므로 투자의 수익률을 극대화할 수 있습니다. 고형 코어 입자는 우수한 분해능으로 빠른 분리를 가능하게 합니다. 다양한 상이 모든 분리 요구를 충족시키는데 도움이 되지만, 특히 당사의 컬럼은 특히 견고하고 사용이 간편합니다.
16개의 상으로 제공되는 Accucore 컬럼에는 차세대 Thermo Scientific Accucore Vanquish C18+ UHPLC 컬럼이 포함됩니다. 이 컬럼은 고형 코어 물질의 장점과 1.5μm 입자 크기의 향상된 크로마토그래피 효율이 결합되었습니다.
Core Enhanced Technology를 사용하는 Accucore 컬럼은 기존의 큰 완전 다공성 입자에 비해 빠르고 우수한 분해능을 제공하며 UHPLC 2μm 미만 입자보다 낮은 배압을 생성합니다.
Dafydd Milton이 고속, 고분해능 분리를 가능하게 하는 새로운 Accucore HPLC 컬럼 기술을 소개합니다. 이 기술은 UHPLC의 경우보다 낮은 배압을 생성합니다.