Search Thermo Fisher Scientific
혼합 모드 Thermo Scientific GlycanPac 컬럼은 매우 뛰어난 분해능으로 중성 및 하전 글라이칸을 분리합니다. 또한 중성 글라이칸의 분리를 위한 기존의 amide-HILIC 컬럼과, 친화성 지지체를 이용한 탄수화물의 정제 및 분리를 위한 리간드 교환 컬럼도 제공합니다.
이 컬럼은 중성 및 하전 글라이칸을 모두 분석합니다. 중성 글라이칸을 분리하려면 기존의 아미드 HILIC 컬럼을, 탁월한 고분해능으로 중성 및 하전 글라이칸을 모두 분리하려면 GlycanPac 컬럼을 사용하십시오.
희석 산(dilute acid) 이동상을 사용하여 탄수화물을 분리하는 컬럼이 필요하십니까? 이 고분자 리간드 교환 컬럼은 다양한 상대 이온을 활용하여 필요한 감도를 제공합니다.
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.