Search Thermo Fisher Scientific
pI 3-10 및 분자량이 10,000 이상인 단백질 및 당단백질(glycoprotein)의 초고분해능 및 고효율 분리를 달성하십시오. Thermo Scientific ProPac Protein LC 컬럼은 광범위한 pH, 온도 및 이동상(mobile phase) 구성에서 탁월한 재현성과 내구성을 제공하여 오랫동안 명성을 유지하고 있습니다.
ProPac 컬럼은 Thermo Scientific MAbPac 및Acclaim SEC 300 컬럼과 함께 바이오제약 분리 분야의 과제를 해결하기 위한 당사의 광범위한 포트폴리오의 한 부분을 차지하고 있습니다.
분리는 컬럼의 작용기와 단백질 또는 당단백질의 접근 가능한 표면 전하를 기반으로 합니다. 음이온, 양이온 교환 컬럼 중에서 어느 것이 필요한지 확신이 없습니까? 단백질의 pI는 사용할 컬럼을 결정하는데 도움을 줄 수 있습니다.
유형별 권장 이온 교환 컬럼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
컬럼 유형 | 강음이온 교환(SAX) 컬럼 | 약음이온 교환(WAX) 컬럼 | 약양이온 교환(WCX) 컬럼 | 강양이온 교환(SCX) 컬럼 | |
컬럼 | ProPac SAX-10 | ProPac WAX-10 | ProPac Elite WCX 5μm | ProPac WCX-10 | MAbPac SCX |
작용기 | 4급 암모늄(Quaternary ammonium) | 3급 아민(Tertiary amine) | 카르복실산(Carboxylic acid) | 술폰산(Sulfonic acid) | |
시료 pI | 일반적으로 단백질 pI이 < 6인 경우 | 일반적으로 단백질 pI이 > 6인 경우 | |||
참고 | WCX-10 컬럼 기반 초고분해능 더 빠르고 효율적이며 재현성이 높음 | 오랫동안 선택되어온 최적 표준 컬럼 | 강양이온 교환 컬럼은 약양이온 교환 컬럼에 대체 선택성 제공 | ||
기울기(gradient) | 염도 기울기 사용 | WAX가 SAX보다 상(phase) 완충 작용을 더 많이 함 | 염도(salt) 또는 pH 기울기 사용* | 염도 기울기 사용 | 염도 또는 pH 기울기 사용 |
* 당사의 CX-1 pH 기울기 버퍼(Buffer) 사용
번역후 변형(PTM)이 발생하는 경우가 많으므로 여러 개의 컬럼을 사용하여 모든 구조적 변형체 및 변이를 탐지, 특성 분석, 정량하고, 제품 안정성을 모니터링하는 것이 필요합니다.
HIC 컬럼은 비변성 조건에서 소수성이 증가하는 순서로 단백질 및 mAb 분자를 분리합니다. 분석물질(analytes)은 염 농도가 높은 상태에서 소수성이 약한 고정상에 결합하고 염 농도가 감소함에 따라 컬럼으로부터 용리됩니다.
역상 액체 크로마토그래피와 달리, HIC는 일반적으로 단백질의 생물학적 활성을 보존합니다. 따라서, 결합 및 세포-기반의 역가 어세이(cell-based potency assay) 같은 다운스트림 기능 분석에 유용합니다.
Thermo Scientific MAbPac HIC 컬럼을 살펴보십시오.
MAbPac HIC-10 LC 컬럼 | MAbPac HIC-20 LC 컬럼 | MAbPac HIC-Butyl LC 컬럼 |
---|---|---|
|
|
|
생명공학 및 바이오제약 산업은 단백질 및 단클론 항체(mAb) 치료제 개발을 위한 광범위한 개발 파이프 라인을 보유하고 있습니다. 우리는 mAb가 안전성, 효능 및 안정성 프로파일을 변화시킬 수 있는 많은 위치-특이적 변이와 더불어 매우 복잡한 구조를 가지고 있음을 알고 있습니다. 이러한 잠재적인 번역후 변형(PTM) 가능성 때문에 구조 변형체 및 변이를 탐지, 특성 분석, 정량하고, 제품 안정성을 모니터링하는 것이 필수적입니다.
규제 기관에 안전성, 효능 및 안정성을 입증하기 위해, mAb 개발 및 생산 과정을 위한 혁신적이고 효율적인 분석 도구를 개발하고 제공하는 것이 우리의 할 일이라고 생각합니다. mAb 및 기타 단백질 바이오치료제의 특성 분석을 위한 필수 도구로서 Thermo Scientific HPLC 및 LC/MS 기기 및 HPLC 컬럼을 살펴보십시오. 이 제품들은 고객의 과제를 해결할 수 있도록 설계되었습니다.
분석 | 설명 | 컬럼 및 버퍼(buffer) |
---|---|---|
전하 변형체 분석 | 라이신 절단(lysine truncation), 탈아미드화(deamidation) 및 아실화(acylation)를 비롯한 루틴(routine) 전하 변형체 프로파일링/스크리닝 | |
메티오닌 및 트립토판 산화 | 메티오닌 및 트립토판 산화에 대한 표적 분석 | |
MS를 이용한 항체 약물 콘주게이트(ADC) 분석 | ADC DAR 분석/약물 대 항체 비율과 원형(intact) 질량 | |
원형 mAb 및 절편(fragment) 분석 | 경사슬(LC) 및 중사슬(HC) 분석 절편(Fab 및 Fc) 분석 scFc 및 F(ab’)2 분석 |
분리는 컬럼의 작용기와 단백질 또는 당단백질의 접근 가능한 표면 전하를 기반으로 합니다. 음이온, 양이온 교환 컬럼 중에서 어느 것이 필요한지 확신이 없습니까? 단백질의 pI는 사용할 컬럼을 결정하는데 도움을 줄 수 있습니다.
유형별 권장 이온 교환 컬럼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
컬럼 유형 | 강음이온 교환(SAX) 컬럼 | 약음이온 교환(WAX) 컬럼 | 약양이온 교환(WCX) 컬럼 | 강양이온 교환(SCX) 컬럼 | |
컬럼 | ProPac SAX-10 | ProPac WAX-10 | ProPac Elite WCX 5μm | ProPac WCX-10 | MAbPac SCX |
작용기 | 4급 암모늄(Quaternary ammonium) | 3급 아민(Tertiary amine) | 카르복실산(Carboxylic acid) | 술폰산(Sulfonic acid) | |
시료 pI | 일반적으로 단백질 pI이 < 6인 경우 | 일반적으로 단백질 pI이 > 6인 경우 | |||
참고 | WCX-10 컬럼 기반 초고분해능 더 빠르고 효율적이며 재현성이 높음 | 오랫동안 선택되어온 최적 표준 컬럼 | 강양이온 교환 컬럼은 약양이온 교환 컬럼에 대체 선택성 제공 | ||
기울기(gradient) | 염도 기울기 사용 | WAX가 SAX보다 상(phase) 완충 작용을 더 많이 함 | 염도(salt) 또는 pH 기울기 사용* | 염도 기울기 사용 | 염도 또는 pH 기울기 사용 |
* 당사의 CX-1 pH 기울기 버퍼(Buffer) 사용
번역후 변형(PTM)이 발생하는 경우가 많으므로 여러 개의 컬럼을 사용하여 모든 구조적 변형체 및 변이를 탐지, 특성 분석, 정량하고, 제품 안정성을 모니터링하는 것이 필요합니다.
HIC 컬럼은 비변성 조건에서 소수성이 증가하는 순서로 단백질 및 mAb 분자를 분리합니다. 분석물질(analytes)은 염 농도가 높은 상태에서 소수성이 약한 고정상에 결합하고 염 농도가 감소함에 따라 컬럼으로부터 용리됩니다.
역상 액체 크로마토그래피와 달리, HIC는 일반적으로 단백질의 생물학적 활성을 보존합니다. 따라서, 결합 및 세포-기반의 역가 어세이(cell-based potency assay) 같은 다운스트림 기능 분석에 유용합니다.
Thermo Scientific MAbPac HIC 컬럼을 살펴보십시오.
MAbPac HIC-10 LC 컬럼 | MAbPac HIC-20 LC 컬럼 | MAbPac HIC-Butyl LC 컬럼 |
---|---|---|
|
|
|
생명공학 및 바이오제약 산업은 단백질 및 단클론 항체(mAb) 치료제 개발을 위한 광범위한 개발 파이프 라인을 보유하고 있습니다. 우리는 mAb가 안전성, 효능 및 안정성 프로파일을 변화시킬 수 있는 많은 위치-특이적 변이와 더불어 매우 복잡한 구조를 가지고 있음을 알고 있습니다. 이러한 잠재적인 번역후 변형(PTM) 가능성 때문에 구조 변형체 및 변이를 탐지, 특성 분석, 정량하고, 제품 안정성을 모니터링하는 것이 필수적입니다.
규제 기관에 안전성, 효능 및 안정성을 입증하기 위해, mAb 개발 및 생산 과정을 위한 혁신적이고 효율적인 분석 도구를 개발하고 제공하는 것이 우리의 할 일이라고 생각합니다. mAb 및 기타 단백질 바이오치료제의 특성 분석을 위한 필수 도구로서 Thermo Scientific HPLC 및 LC/MS 기기 및 HPLC 컬럼을 살펴보십시오. 이 제품들은 고객의 과제를 해결할 수 있도록 설계되었습니다.
분석 | 설명 | 컬럼 및 버퍼(buffer) |
---|---|---|
전하 변형체 분석 | 라이신 절단(lysine truncation), 탈아미드화(deamidation) 및 아실화(acylation)를 비롯한 루틴(routine) 전하 변형체 프로파일링/스크리닝 | |
메티오닌 및 트립토판 산화 | 메티오닌 및 트립토판 산화에 대한 표적 분석 | |
MS를 이용한 항체 약물 콘주게이트(ADC) 분석 | ADC DAR 분석/약물 대 항체 비율과 원형(intact) 질량 | |
원형 mAb 및 절편(fragment) 분석 | 경사슬(LC) 및 중사슬(HC) 분석 절편(Fab 및 Fc) 분석 scFc 및 F(ab’)2 분석 |
ProPac Elite 약양이온(weak cation) 교환 컬럼 화학을 사용하여 단백질, mAbs, 바이오시밀러 및 그 전하 변형체의 까다로운 특성 분석을 최적화하는 방법에 대해 알아봅니다.
NIBRT와 Thermo Fisher Scientific 간의 협력은 구조적 지식을 강화하고, 혁신을 가속화하며, 약물 안전성과 품질을 보장하기 위해 고안되었습니다.
NIBRT 및 Thermo Fisher Scientific의 독창적인 애플리케이션 개요서는 매우 유용한 특성 분석 데이터를 쉽고 빠르게 제공하는 방법에 중점을 둡니다.
혁신적인 전하 변형체 분석 기술에 대해 자세히 알아보십시오.
최신 과학 콘텐츠 및 프로모션을 확인해 보십시오.