Preparative HPLC Columns
강력한 정제를 위해 분석법을 완벽하게 스케일업(scale up)합니다.
분취 HPLC 컬럼의 경우, 하나의 크기(size)가 모든 것에 맞지는 않습니다. 불순물 및 부산물로부터 화합물을 정제하는 까다로운 분리를 위해 고유한 화학 제품이 필요한 경우, 더 오래 사용하기 위해 견고한 컬럼이 필요한 경우, 루틴(routine) 분리를 위한 합리적인 가격의 솔루션이 필요한 경우, 이 모든 경우를 위해 당사의 분취 컬럼 포트폴리오를 이용해 보십시오. XtendedLife 기술(옵션)이 적용된 당사의 모든 컬럼 하드웨어는 다양한 화학 제품과 함께 강력하고 재현 가능한 성능을 제공하므로 현재의 분석법으로부터 쉽게 스케일업(scale up) 할 수 있습니다.
이 페이지의 내용
더 많은 분취 HPLC 컬럼 옵션으로 스케일업(scale up) 해보십시오.
모든 형태(format), 매질(media), 크기(size)의 컬럼을 활용하여, 분석법 스케일-업(method scale-up)을 위한 분취 HPLC 컬럼을 쉽게 찾을 수 있습니다.
  • 완벽한 분취 HPLC 컬럼 포트폴리오로부터 확장된 컬럼 기능을 경험해 보십시오.
  • 모든 응용 분야 요구를 충족시키는 강력하고 맞춤가능한 솔루션을 제공합니다.
  • 현재 분석법으로부터 쉽게 스케일업(scale-up) 할 수 있습니다.
필요하신 분취 HPLC 컬럼이 목록에 없다면 요구 사항에 맞는 컬럼을 찾아드리겠습니다. 고객별 특별 주문을 위해서는 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오. 맞춤 제작 컬럼은 반품할 수 없습니다.
문의하기
분취 HPLC 컬럼은 40가지 이상의 화학 제품으로 제공되므로 유연성과 옵션을 극대화하여 분석법 스케일업을 가능하게하고, 이는 화학적 연속성을 가지면서도 방법 전환(method transfer)을 용이하게 합니다.
당사의 분취 고정상은 3가지 제품군으로 제공됩니다.
Hypersil PREP 상분석에서 분취 LC 스케일로 확장해야 하는 루틴(routine) 애플리케이션을 위한 탁월한 선택입니다. C18, C8 및 Si BDS 뿐만 아니라 ODS, Si 및 Phenyl 상으로 제공되는 Hypersil PREP 제품군은 다양한 응용 분야에 우수한 선택성을 제공하도록 설계되었습니다.
Hypersil PREP HS 상머무름(retention) 및 로딩(loading) 성능을 최대화하기 위해 100Å 기공(pore) 크기를 갖는 고표면적 입자입니다. 소분자 및 약물 정제 응용 분야를 위한 탁월한 선택인 Hypersil PREP HS는 C18, C8, Si 및 Phenyl 상으로 제공됩니다.
Premium Thermo Scientific 상현재의 Premium Thermo Scientific 컬럼 화학 제품을 확장하여 고객이 현재 분석법을 원활하게 스케일업(scale up)할 수 있습니다. 최고의 표준에 따라 제조된 화학 제품으로 가장 까다로운 분리 요구를 충족하고 다양한 응용 분야에서 탁월한 선택성과 분리 성능을 제공합니다.
현재 사용 중인 Thermo Scientific 고정상이 있고 분취 스케일을 확보하시고자 하는 경우 또는 명시되지 않은 특정 상(specific phase)에 대해 문의하시고자 하는 경우, 기꺼이 요구 사항에 맞는 제품을 찾아드리겠습니다. 고객별 특별 주문을 위해서는 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.
문의하기
명시된 것은 분취 HPLC 컬럼용으로 가장 많이 사용되고 있는 상입니다.
현재 사용 중인 Thermo Scientific 고정상이 있고 분취 스케일을 확보하시고자 하는 경우 또는 명시되지 않은 특정 상(specific phase)에 대해 문의하시고자 하는 경우, 기꺼이 요구 사항에 맞는 컬럼을 찾아드리겠습니다. 고객별 특별 주문을 위해서는 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.
Hypersil PREP 고정상 세부정보
 기공 크기(Å)표면적(m2/g)탄소 부하(%)USP 코드pH 범위
Hypersil PREP C18 BDS14518511L12 ~ 8
Hypersil PREP C8 BDS1451857L72 ~ 8
Hypersil PREP ODS13019510L12 ~ 8
Hypersil PREP Si BDS1451850L32 ~ 7
Hypersil PREP Si1301950L32 ~ 7
Hypersil PREP Phenyl BDS 1451855L112 ~ 8
Hypersil PREP HS 고정상 세부정보
 기공 크기(Å)표면적(m2/g)탄소 부하(%)USP 코드pH 범위
Hypersil PREP C18 HS10035015L12 ~ 9
Hypersil PREP C8 HS1003507L72 ~ 8
Hypersil PREP Si HS1003500L32 ~ 7
Hypersil PREP Phenyl HS1003509L112 ~ 8
Premium Thermo Scientific 고정상 세부정보
 기공 크기(Å)표면적(m2/g)탄소 부하(%)USP 코드pH 범위
Hypersil GOLD C1817522010L12 ~ 9
Hypersil GOLD C81752208L72 ~ 9
Hypersil GOLD aQ17522012L12 ~ 9
Hypersil GOLD C41752205L262 ~ 8
Hypersil GOLD Phenyl1752208L112 ~ 8
Hypercarb250120100L1090 ~ 14
Syncronis C1810032016L12 ~ 9
Syncronis HILIC1003205없음2 ~ 8
Accucore XL C1880907L11 ~ 11
Accucore XL C880904L72 ~ 9
DNAPac RP당사 독점의 넓은 기공22-24해당없음없음0 ~ 14
DNAPac PA200비다공성해당없음해당없음없음4 ~ 10
MAbPac비다공성해당없음해당없음없음2 ~ 12
ProPac비다공성해당없음해당없음없음2 ~ 12
당사는 컬럼 내부 직경(I.D.) 및 컬럼 성능 요구에 따라 3가지 컬럼 하드웨어 옵션을 제공합니다.
Standard Threaded and Standard Flange Hardware
표준 나사산(threaded) 및 표준 플랜지(flange) 하드웨어
  • 전문적으로 포장되고 견고하게 설계된 표준 하드웨어는 비용과 수명의 균형을 맞추어 루틴(routine) 용도용 다용도성 제품을 제공합니다.
  • 표준 애플리케이션용으로 설계된 고품질 스테인리스 스틸로 제작되었으며 최대 200mm i.d.까지 모든 크기로 제공됩니다.
  • 컬럼 i.d < 40mm를 위한 표준 나사산(threaded) 하드웨어 및 컬럼 i.d ≥ 40mm를 위한 표준 플랜지(flange) 하드웨어.
  • SFC와 호환되도록 요청시 표준 하드웨어를 변형할 수 있습니다.
XtendedLife Hardware
XtendedLife 하드웨어
  • 내부 동적 축방향 압축(Dynamic Axial Compression, DAC) 시스템을 통합하여 컬럼 수명을 향상키고 매질(media) 충전층(bed)을 지속적으로 단단히 패킹하도록 합니다.
  • SFC와 호환되며 최대 50mm i.d. 크기로 제공됩니다.
Know what you need?
무엇이 필요한지 알고 계십니까?
브로셔 후반부에 있는 표를 사용하여 컬럼 부품 번호를 찾으면 Thermofisher.com에서 컬럼을 더 빨리 찾을 수 있습니다.
브로셔
분취 HPLC 컬럼은 40가지 이상의 화학 제품으로 제공되므로 유연성과 옵션을 극대화하여 분석법 스케일업을 가능하게하고, 이는 화학적 연속성을 가지면서도 방법 전환(method transfer)을 용이하게 합니다.
당사의 분취 고정상은 3가지 제품군으로 제공됩니다.
Hypersil PREP 상분석에서 분취 LC 스케일로 확장해야 하는 루틴(routine) 애플리케이션을 위한 탁월한 선택입니다. C18, C8 및 Si BDS 뿐만 아니라 ODS, Si 및 Phenyl 상으로 제공되는 Hypersil PREP 제품군은 다양한 응용 분야에 우수한 선택성을 제공하도록 설계되었습니다.
Hypersil PREP HS 상머무름(retention) 및 로딩(loading) 성능을 최대화하기 위해 100Å 기공(pore) 크기를 갖는 고표면적 입자입니다. 소분자 및 약물 정제 응용 분야를 위한 탁월한 선택인 Hypersil PREP HS는 C18, C8, Si 및 Phenyl 상으로 제공됩니다.
Premium Thermo Scientific 상현재의 Premium Thermo Scientific 컬럼 화학 제품을 확장하여 고객이 현재 분석법을 원활하게 스케일업(scale up)할 수 있습니다. 최고의 표준에 따라 제조된 화학 제품으로 가장 까다로운 분리 요구를 충족하고 다양한 응용 분야에서 탁월한 선택성과 분리 성능을 제공합니다.
현재 사용 중인 Thermo Scientific 고정상이 있고 분취 스케일을 확보하시고자 하는 경우 또는 명시되지 않은 특정 상(specific phase)에 대해 문의하시고자 하는 경우, 기꺼이 요구 사항에 맞는 제품을 찾아드리겠습니다. 고객별 특별 주문을 위해서는 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.
문의하기
명시된 것은 분취 HPLC 컬럼용으로 가장 많이 사용되고 있는 상입니다.
현재 사용 중인 Thermo Scientific 고정상이 있고 분취 스케일을 확보하시고자 하는 경우 또는 명시되지 않은 특정 상(specific phase)에 대해 문의하시고자 하는 경우, 기꺼이 요구 사항에 맞는 컬럼을 찾아드리겠습니다. 고객별 특별 주문을 위해서는 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.
Hypersil PREP 고정상 세부정보
 기공 크기(Å)표면적(m2/g)탄소 부하(%)USP 코드pH 범위
Hypersil PREP C18 BDS14518511L12 ~ 8
Hypersil PREP C8 BDS1451857L72 ~ 8
Hypersil PREP ODS13019510L12 ~ 8
Hypersil PREP Si BDS1451850L32 ~ 7
Hypersil PREP Si1301950L32 ~ 7
Hypersil PREP Phenyl BDS 1451855L112 ~ 8
Hypersil PREP HS 고정상 세부정보
 기공 크기(Å)표면적(m2/g)탄소 부하(%)USP 코드pH 범위
Hypersil PREP C18 HS10035015L12 ~ 9
Hypersil PREP C8 HS1003507L72 ~ 8
Hypersil PREP Si HS1003500L32 ~ 7
Hypersil PREP Phenyl HS1003509L112 ~ 8
Premium Thermo Scientific 고정상 세부정보
 기공 크기(Å)표면적(m2/g)탄소 부하(%)USP 코드pH 범위
Hypersil GOLD C1817522010L12 ~ 9
Hypersil GOLD C81752208L72 ~ 9
Hypersil GOLD aQ17522012L12 ~ 9
Hypersil GOLD C41752205L262 ~ 8
Hypersil GOLD Phenyl1752208L112 ~ 8
Hypercarb250120100L1090 ~ 14
Syncronis C1810032016L12 ~ 9
Syncronis HILIC1003205없음2 ~ 8
Accucore XL C1880907L11 ~ 11
Accucore XL C880904L72 ~ 9
DNAPac RP당사 독점의 넓은 기공22-24해당없음없음0 ~ 14
DNAPac PA200비다공성해당없음해당없음없음4 ~ 10
MAbPac비다공성해당없음해당없음없음2 ~ 12
ProPac비다공성해당없음해당없음없음2 ~ 12
당사는 컬럼 내부 직경(I.D.) 및 컬럼 성능 요구에 따라 3가지 컬럼 하드웨어 옵션을 제공합니다.
Standard Threaded and Standard Flange Hardware
표준 나사산(threaded) 및 표준 플랜지(flange) 하드웨어
  • 전문적으로 포장되고 견고하게 설계된 표준 하드웨어는 비용과 수명의 균형을 맞추어 루틴(routine) 용도용 다용도성 제품을 제공합니다.
  • 표준 애플리케이션용으로 설계된 고품질 스테인리스 스틸로 제작되었으며 최대 200mm i.d.까지 모든 크기로 제공됩니다.
  • 컬럼 i.d < 40mm를 위한 표준 나사산(threaded) 하드웨어 및 컬럼 i.d ≥ 40mm를 위한 표준 플랜지(flange) 하드웨어.
  • SFC와 호환되도록 요청시 표준 하드웨어를 변형할 수 있습니다.
XtendedLife Hardware
XtendedLife 하드웨어
  • 내부 동적 축방향 압축(Dynamic Axial Compression, DAC) 시스템을 통합하여 컬럼 수명을 향상키고 매질(media) 충전층(bed)을 지속적으로 단단히 패킹하도록 합니다.
  • SFC와 호환되며 최대 50mm i.d. 크기로 제공됩니다.
Know what you need?
무엇이 필요한지 알고 계십니까?
브로셔 후반부에 있는 표를 사용하여 컬럼 부품 번호를 찾으면 Thermofisher.com에서 컬럼을 더 빨리 찾을 수 있습니다.
브로셔
Hypersil PREP 컬럼
Hypersil PREP HS 컬럼
Premium Thermo Scientific 컬럼
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
Premium Thermo Scientific 컬럼
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
Hypersil PREP 컬럼
Hypersil PREP HS 컬럼
Premium Thermo Scientific 컬럼
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
Hypersil PREP 컬럼
Hypersil PREP HS 컬럼
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
Premium Thermo Scientific 컬럼
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
Premium Thermo Scientific 컬럼
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
Premium Thermo Scientific 컬럼
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
Premium Thermo Scientific 컬럼
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
Premium Thermo Scientific 컬럼
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
당사의 Hypersil Chiral 컬럼을 사용하면 대부분의 거울상 이성질체를 분리할 수 있습니다. 스크리닝 효율성을 최대화하기 위해 이러한 컬럼을 키트로 주문할 수 있으며 모든 컬럼을 분취 스케일로 사용할 수 있습니다.
Hypersil Chiral JT HPLC 컬럼Hypersil Chiral AT HPLC 컬럼Hypersil Chiral OT HPLC 컬럼
  • 화학적 구성: Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose modified silica
  • 방법(method) 개발을 위한 최상의 시작점
  • 화학적 구성: Amylose tris-3,5-dimethylphenylcarbamate modified silica
  • 모든 키랄 상에 대한 최고의 보편성
  • 방향족 링(ring)이 필요하지 않음
  • 용리 순서의 도치(inversion)가 불가능함
  • 화학적 구성: Cellulose tris-(3.5-dimethylphenyl-carbamate) modified silica
  • 활용도가 높은 키랄 상.
  • 방향족 링(ring)이 필요하지 않음
  • 용리 순서의 도치(inversion)가 불가능함
고정식 브러시 유형 상(immobilized brush-type phase)을 포함하여 Thermo Scientific은 많은 다른 종류의 키랄 고정상(CSP)을 제공하고 있습니다. 키랄 분리를 위한 특정 요구 사항은 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.
현재 사용 중인 Thermo Scientific 고정상이 있고 분취 스케일을 확보하시고자 하는 경우 또는 명시되지 않은 특정 상(specific phase)에 대해 문의하시고자 하는 경우, 기꺼이 요구 사항에 맞는 제품을 찾아드리겠습니다.
문의하기
Ready to scale up your analytical method?
분석법을 스케일업(scale up) 하실 준비가 되셨습니까?
이 온라인 도구를 사용하여 분석에서 분취 HPLC 조건으로 스케일업하는 방법을 위한 최상의 시작 조건을 결정할 수 있습니다. 현재의 분석법 조건과 새로운 컬럼 치수를 입력하기만 하면 빠르게 결과를 산출합니다.
시작 조건 계산하기
분취(Prep) LC가 무엇입니까?
분취 스케일 액체 크로마토그래피는 제약, 바이오제약 및 관련 화학 산업에서 중요한 분자의 정제 및 분리에 사용됩니다. 이들 산업에서 고순도 화합물의 생산은 고도로 정의된 스크리닝 및 고가의 실험 공정을 위해 화학적 활성, 독성, 유용성 측면에서 점점 중요해지고 있습니다.
종종 이러한 공정은 단지 몇 마이크로그램의 물질(예를 들면, 바이오제약 분야에서 효소) 또는 몇 밀리그램의 물질(예를 들면, 합성 또는 천연 물질의 구조 또는 식별)을 사용한 분석 스케일에서 시작합니다. 공정이 진행되면서, 일반적으로 표준 및 참조 화합물 또는 약리학 및 독성학 검사 프로토콜을 위한 표적 화합물이 그램 수준의 양으로 필요합니다. 제약 환경에서 약물 표적 화합물이 약물 개발 파이프라인에서 더 이동함에 따라, 더 많은 양의 표적 화합물을 생성하기 위해 반응 "스케일업(scale up)"이 필요합니다.
Thermo Fisher Scientific은 과학자에게 분석 및 분취 HPLC 컬럼의 전체 포트폴리오를 제공하여 연속성을 위해 유사한 매질(media)을 사용하여 원활하고 효과적인 방법(method) 개발 및 스케일업(scale up)을 가능하게 합니다. Thermo Fisher Scientific은 다양한 고정상과 다양한 컬럼 하드웨어 및 치수를 제공하여 모든 응용 분야 요구를 충족시킬 수 있습니다.