Search Thermo Fisher Scientific
분석법 개발에 있어 생산성과 유연성을 최대화할 필요가 있습니까? Thermo Scientific 역상 LC 컬럼은 분리를 최적화하는 일련의 화학 공정에 이용할 수 있으며 향상된 머무름 성능 또는 용리 순서 변경 기능을 제공합니다. 역상 컬럼은 HPLC 분석에서 가장 인기 있는 모드 중 하나입니다.
귀하의 애플리케이션에 적합한 C18 컬럼을 원하십니까? 이 C18 컬럼은 다양한 특성의 제품으로 제공되어 광범위한 애플리케이션에서 탁월한 성능을 제공합니다.
중간 소수성을 가진 분석물의 분리 또는 C18과 선택성은 유사하지만 머무름 특성이 낮은 컬럼이 필요하십니까? 이 C8 컬럼은 적절한 머무름을 위해 낮은 소수성 상이 필요한 경우에 이상적입니다.
C18 및 C8 컬럼과 선택성이 유사하지만 머무름 특성이 낮은 컬럼이 필요하십니까? 이 컬럼은 뛰어난 선택성과 높은 효율성을 제공합니다. 이의 짧은 사슬 길이와 낮은 소수성으로 인해 소수성 폴리펩타이드 및 단백질에 유용합니다.
간단한 분리 방법을 적용하고 있습니까? C1 컬럼은 모든 알킬기 결합 상에 대해 최소한의 머무름 특성을 갖고 있으며 까다롭지 않은 방법으로 비극성 용질을 분리하는 데 사용됩니다. 이 컬럼은 또한 적정 극성 및 다기능 화합물을 분리하는 데 사용됩니다.
방향성 분석물을 위해 C18 컬럼을 대안하는 머무름 특성 및 선택성이 필요하십니까? 페닐 컬럼의 탁월한 크로마토그래피 성능과 적절한 소수성은 다양한 극성과 방향성을 가진 혼합 분석물의 분리에 이상적입니다.
카로티노이드 및 스테로이드와 같이 소수성이거나, 긴 사슬을 갖거나, 구조적으로 관련된 이성질체에 대해 높은 형태(shape) 선택성을 원하십니까? C30 컬럼은 C18 컬럼을 보완하는 선택성이 있어 지질 분석에 있어 정상 컬럼을 대체하는 탁월한 대안입니다.
방향성 이성질체 또는 할로겐화 화합물의 분리가 필요하십니까? PFP 컬럼은 C18에 대한 대체 선택성을 제공하며 히드록실, 카르복실, 니트로 또는 기타 극성기를 포함한 할로겐화 및 극성 화합물의 선택적 분석에 매우 적합합니다.
극성 화합물을 유지해야 하거나 100% 수성 이동상을 사용해야 합니까? 이 극성 엔드캡 처리된 C18 컬럼은 제어된 상호반응 메커니즘을 제공합니다. 이러한 메커니즘은 극성 분석물을 유지하며 높은 수성 이동상에 대해 탁월한 안정성을 보여줍니다.
C18 컬럼을 사용하여 원하는 분리를 달성하지 못했습니까? 이 극성 임베디드 고정상은 대체 선택성을 제공하며 기존의 RP 고정상으로 가능했던 것보다 더 넓은 조건에서 사용할 수 있습니다.
방향성 분석물을 위해 C18 컬럼을 대안하는 머무름 특성 및 선택성이 필요하십니까? 페닐 컬럼은 중간 소수성으로 인해 다양한 극성과 방향성을 가진 혼합 분석물의 분리에 이상적입니다.
문제적인 분리를 위한 대체 컬럼이 필요하십니까? 이 컬럼은 HPLC 및 LC-MS 애플리케이션에서 "문제적인" 역상 및 정상 분리에 이상적입니다.
방법 검증이 필요하거나 어떤 컬럼이 가장 적합한지 모르십니까? 최적의 선택성을 검증하고 고속 고분해능 분리를 달성하려면 3개 컬럼으로 구성된 이 키트 중 하나를 주문하십시오.
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.