Search Thermo Fisher Scientific
애플리케이션에 적합한 C18 컬럼을 원하십니까? Thermo Scientific C18 컬럼은 탁월한 성능을 제공하기 위해 다양한 특성의 제품으로 제공되고 있습니다. 이 컬럼은 의약품, 스테로이드, 지방산, 프탈레이트, 환경 등 다양한 응용 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 이 컬럼은 가장 강력한 머무름성을 가진 알킬-결합 상(alkyl-bonded phase)입니다.
Thermo Scientific 컬럼 | 권장 사용 |
---|---|
Accucore Vanquish C18+ UHPLC 컬럼, 1.5µm | 분석 실험실의 높은 처리량 요구를 충족시킬 수 있습니다. 이 최신의 혁신적인 UHPLC 컬럼은 저렴한 비용으로 보다 우수하고 더 쉽고 간편한 분리 기능을 제공합니다. |
Acclaim 120 C18 컬럼 | 이 고분해능 실리카 컬럼은 역상 응용 분야에서 분리 효율을 향상시킬 수 있습니다. |
Accucore aQ C18 Polar Endcapped LC 컬럼 | 견고한 2.6μm 고형 코어 입자를 사용한 컬럼으로 낮은 배압(backpressure)에서 향상된 속도와 분해능으로 극성 화합물을 분리할 수 있습니다. |
Accucore C18 LC 컬럼 | 높은 결합상 범위를 갖는 컬럼을 사용하여 여러 애플리케이션에서 광범위한 비극성 분석물질에 대한 최적화된 머무름을 얻을 수 있습니다. |
Accucore RP-MS LC 컬럼 | MS 검출에 최적화된 이 컬럼은 분리 속도와 품질이 탁월하게 조합되어 있습니다. |
Accucore XL C18 LC 컬럼 | 비극성 분석물질에 대한 종래의 HPLC 분석법을 최적화합니다. 견고한 4µm 크기의 고형 코어 입자 설계는 표준 HPLC용 압력 한도 내에서 가장 높은 효율을 보장합니다. |
Hypersil GOLD aQ C18 Polar Endcapped LC 컬럼 | 극성 분석물질을 머무르게 하고 분해합니다. 이 칼럼은 높은 수성(aqueous) 이동상과 함께 사용하기에 이상적입니다. |
Hypersil GOLD C18 Selectivity LC 컬럼 | 이 엔드캡 처리, 초고순도, 실리카-기반 컬럼을 사용하면 HPLC 및 LC-MS 애플리케이션에서 뛰어난 피크 모양 및 분해능을 얻을 수 있습니다. |
Hypersil BDS C18 컬럼 | 광범위한 애플리케이션에서 사용할 수 있는 강력한 범용 컬럼입니다. |
Hypersil ODS C18 컬럼 | 광범위한 애플리케이션에 사용되는 범용 C18 컬럼입니다. |
Hypersil ODS-2 C18 컬럼 | 검증된 분석법에서 일반적으로 참조되는 구형(older) 컬럼에 대한 대안으로서, 검증되고 믿을 수 있는 이 컬럼을 사용해 보십시오. |
Syncronis aQ C18 Polar Endcapped LC 컬럼 | 극성 분석물질의 일관되고, 예측 가능한 액체 크로마토그래피(LC) 분리를 보장합니다. |
Syncronis C18 컬럼 | 재현성과 실험실 생산성을 극대화합니다. |
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.