Search Thermo Fisher Scientific
초고성능 액체 크로마토그래피와 LC-MS를 사용하여 복잡한 매트릭스 분석 챌린지를 해결하고 새로운 수준의 분리, 속도 및 처리량을 확보할 수 있습니다. Thermo Scientific VANQUISH UHPLC 컬럼은 확장된 압력 기능과 강력성으로 Thermo Scientific Vanquish UHPLC 시스템을 완벽하게 하기위해 디자인되었습니다.
이 고분해능 실리카 컬럼은 역상 애플리케이션에서 분리 효율을 향상시킬 수 있습니다.
이 역상 VANQUISH 컬럼을 사용하면 단일 실행에서 극성 및 비극성 화합물의 분리, 속도 및 처리량을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 이 컬럼은 C18 컬럼에 보완 선택성을 제공합니다.
고처리량 환경에서 신속하고 고분해능 분리가 필요한 오늘날의 요구를 충족시킵니다. 이 엔드캡 처리(endcapped), 초고순도, 실리카 기반 컬럼을 사용하면 UHPLC 및 LC-MS 애플리케이션에서 우수한 피크 모양 및 분해능을 얻을 수 있습니다.
이 pentafluorophenyl(PFP) 컬럼을 사용하여 복잡한 혼합물에서 할로겐화 및 비할로겐화 극성 화합물을 더 효율적으로, 간편하고, 신속하게 분리할 수 있습니다.
고처리량 환경에서 극성 화합물을 더 효율적이고 간편하고 신속하게 분리하려면 이 컬럼을 사용해 보십시오.
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.