확인하는 10가지 방법
귀사의 시설에 중량선별기가 한동안 설치되어 있었다면 조사를 실시하여 시대에 부합하는지 확인해야 합니다. 플랜트에서는 수년 동안 장비, 인력, 심지어 공정 중인 제품과 포장 유형 등에서 많은 변화가 있었을 것입니다. 이제 중량 선별 장비를 다시 한 번 살펴보고 오늘날의 업무을 잘 수행하고 있는지 확인해야 할 때입니다. 만약 중량선별기가 없다면, 이제는 중량선별기를 들일 때일 수도 있습니다.
이전에 구입한 장비가 오늘날의 작업에 맞나요? 다음은 고려해야 할 몇 가지 항목입니다.
당사의 중량선별기를 살펴 보십시오.
식품 중량선별기
1. 쉽게 수납, 개봉, 사용, 재판매할 수 있는 친환경 포장에 대한 요구가 있습니다. 포장 추세가 기계에 미치는 파급 효과는 큽니다. 금속은 라인에서 유연한 스탠드업 파우치와 다르게 동작할 수 있습니다. 귀사의 장비는 컨베이어 라인에서 스테이션 간에 원활한 전환이 가능합니까? 
식품 중량선별기
2. 귀사의 중량선별기가 나머지 라인과 통신합니까? 더 많은 라인이 여러 제품 혹는 동일하게 포장되지만 다른 브랜드 라벨이 부착되는 제품을 생산하고 있습니다. 통신을 통해 제품을 즉시 변경하여 각 생산 제품의 로트를 추적할 수 있습니다.
식품 중량선별기
3. 신선 식품의 인기가 높아지고 있습니다. 중량선별기가 미가공 식품 품목에도 사용됩니까? 캔 상품을 가동했던 오래된 장비는 세척이 가능한 장비로 업그레이드해야 합니다. 많은 식품 가공업체들이 International Electrotechnical Commission(IEC)의 IP69K 등급을 받은 세척 기능이 적용된 장비를 요구하고 있습니다.
식품 중량선별기
4. 중량선별기는 라인의 마지막 지점보다 더 업스트림 쪽에 배치해야 합니다. 여러 장비가 라인을 따라 다양한 지점에 배포되어 있는 경우에 더 큰 문제를 예방하고 이상 징후를 보다 일찍 포착할 수 있습니다. 
식품 중량선별기
5. 직원이 사용하는 언어는 무엇입니까? 중량선별기 인터페이스는 여러 언어를 지원해야 합니다.
식품 중량선별기
6. 직원의 기술 수준은 어느 정도입니까? 인터페이스는 터치스크린이고 사용하기 쉬워야 합니다.
식품 중량선별기
7. 부가 기능이 필요합니까? 아니면, 기본 기능만을 찾고 있습니까? 기본 기능만 갖춘 모델을 구매하고 나중에 업그레이드하는 것이 추세입니다.
식품 중량선별기
8. 중량선별기에 데이터를 저장할 수 있습니까? 중량선별기는 제품 라인에서 제품을 마무리하는 마지막 장비이기 때문에 나중에 문제가 발생할 경우 데이터 저장 기능이 유용합니다.
식품 중량선별기
9. 실시간 데이터가 필요합니까? Twitter는 시설의 현재 추이를 모니터링하기에 좋은 선택안은 아니지만, 장비에서 제공하는 실시간 데이터는 생산 문제 발생 시 이를 식별하여 마지막에 발생하는 문제를 피할 수 있습니다.
식품 중량선별기
10. 공간을 절약해야 합니까? 최신 유행의 작은 하우스로 작업을 이동할 필요는 없지만, 정확한 중량 관리 기능과 제품에서 금속 오염물질 함유 여부를 확인하는 기능을 제공하는 중량선별기와 금속 검출기의 조합을 고려해 봐야 합니다. 밀레니얼 세대 제품은 멀티태스킹을 잘 해내기 때문에 하나의 장비로 두 가지 작업을 수행하는 것이 합리적입니다.
아래를 클릭하여 인포그래픽의 인쇄용 (PDF) 버전을 다운로드하십시오.
지금 다운로드