Forensic Hair Analysis
법의학 모발 분석을 통한 남용 약물 확인
남용 약물 검사에서 모발은 혈액과 소변 다음으로 사용할 수 있는 첫 번째 대안 샘플 매트릭스 중 하나입니다. 모발은 장기적인 약물 사용 또는 약물 관련 병력을 조사하는데 가장 효과적인 매트릭스 중 하나로 알려져 있습니다. 검출 범위를 통해 약물 사용 기간을 수개월 전까지 밝혀낼 수 있습니다. 모발 검사는 상당한 인력과 시간이 소요되는 샘플 준비 과정을 통해 남용 약물의 대사물질 확인 위주로 진행됩니다.
알려지지 않은 신종 향정신성 물질(NPS)의 식별에 법의학 모발 분석을 활용할 수 있습니다. 알려지지 않은 이러한 신종 물질의 잠재적 대사물질은 혈액과 소변으로 분산되고 오랜 시간이 지난 후 모발에서 검출될 수 있습니다.
모발에 잔류하는 남용 약물 확인을 위해 법의학 과학자들이 혁신적 질량분석법 기반 기술을 어떻게 활용하고 있는지 확인해 보십시오.
주요 리소스