heat-exchangers-showcase-image-230x195
사용자의 응용 분야에 맞는 효율적이고 경제적인 냉각
기존의 압축기 기반 냉각기의 효율적이고 경제적인 대안으로 Thermo Scientific™ 열 교환기를 사용해보십시오. 깨끗하고, 안정적이고, 통제된 폐쇄 루프 수냉 시스템으로 기존의 시설 내(in-house) 급수 장치로 공정 열이 전달되는 것을 방지합니다.
이 열 교환기는 불충분하거나 변동이 심한 유량, 압력 변동, 낮은 급수 품질, 온도 불안정 등 시설 내(in-house) 용수를 직접 사용함으로써 발생되는 문제점을 해소합니다.
열 제거를 위해 기존 시설 내 급수 시스템을 활용합니다. Thermo Scientific System Water-to-Water 열 교환기는 기존의 압축기 기반 냉각기보다 에너지 소모와 운영 비용이 낮습니다. 이 제품은 깨끗하고, 안정적이고, 통제된 폐쇄 루프 수냉 시스템을 제공하여 기존의 시설 내 급수 장치로 공정 열이 전달되지 않습니다.
이 열교환기는 불충분하거나 변동이 심한 유량, 압력 변동, 낮은 급수 품질, 온도 불안정 등 시설 내 용수를 직접 사용함으로써 발생되는 문제점을 해소하는 데 도움을 줍니다.
semi-processes-showcase-image-230x195
반도체 공정 지원
신뢰성 있는 이 소형 열교환기는 반도체 검사 등 수냉 방식이 필요한 작업에서 에너지 소모가 낮고 효율적인 방식으로 열을 제거합니다.
지원
Unity Lab Service: 전문 서비스 팀, 지원 계획 정보, 부품 및 소모품 리소스, 기타 기기 서비스를 이용할 수 있습니다.