Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher는 열간/냉간압연기를 위해 완벽한 라인의 비접촉 두께 측정기를 제공합니다. 이 제품들은 정밀한 실시간 측정이 가능하며, 원자재 활용을 최대화하는 동시에 모든 애플리케이션에서 가장 엄격한 사양을 충족할 수 있도록 도와줍니다. 철광석이나 고철(scrap) 등 강철을 생산하는 대상이 무엇인지, 혹은 밀리미터 미만에서 몇 인치까지 최종 제품의 두께가 얼마든지 간에 정확한 두께나 코팅량을 측정하여 고품질의 최종 제품을 얻을 수 있습니다.
알루미늄 냉간띠판 및 포일 압연기를 위해 특별히 설계된 측정기로 알루미늄과 알루미늄 합금의 비접촉 길이 프로필 두께를 정확히 측정해 보십시오.
열간 압연기(hot strip mills)용 Thermo Scientific™ 측정기는 공정 상의 문제를 식별하고, 제품 균일성을 보장하고, 산출량을 높이기 위해 신뢰성 있고 반복 가능한 공정 제어 데이터를 제공합니다. 열간 압연기의 완벽한 정도 관리를 위해 두 가지 솔루션을 제공합니다.
Thermo Scientific 비접촉 코팅량 측정기는 평판 갈바닐 제품에 적용되는 금속 코팅에 대한 빠르고 정확한 비접촉 부착량 측정을 제공하여 균일한 코팅과 제품 품질을 보장하도록 도와줍니다.
냉간 압연 및 공정 라인용 Thermo Scientific 비접촉 두께 측정기는 모든 유형의 공정 라인에서 처리되는 평판 금속에 대해 신뢰성 있는 비접촉 방식의 두께 측정을 제공합니다.
열판 라인용 Thermo Scientific 두께 측정기는 높은 속도와 낮은 소음 수준에서 극히 높은 측정 정확성과 함께 우수한 단면 프로파일 해상도로 압연을 최적화합니다. 이 제품은 교각, 풍력 터빈 타워, 선박 등의 애플리케이션에 이상적입니다.
공정 라인 작업을 위해 특별히 선정된 Thermo Scientific 레이저 TX 광학 두께 측정기는 강철 및 알루미늄 산업의 다양한 철판 가공 작업을 위해 정확한 온라인 비접촉 두께 측정을 제공합니다.