황 분석기
믿을 수 있는 온라인 분석기
온라인 분석기는 비용이 많이 들고 시간이 많이 소요되는 실험실 샘플링의 후속으로 나온 제품입니다. Thermo Scientific의 황 및 수분 분석기를 사용하면 빠른 반응과 폭넓은 측정 범위를 확보할 수 있습니다.
SOLA iQ 애플리케이션
Clean Fuels
청정 연료
SOLA iQ의 탁월한 안정성과 정밀성으로 정유업체는 시기적절한 공정 조정을 통해 탈황 및 연료 혼합 공정의 경제적인 효율을 개선시킬 수 있습니다.
  • SOLA iQ Liquid
  • SOLA iQ Liquid Trace
Flare Gas & Condensable Vapors
플레어 가스 및 응축가능한 증기
고도로 정확한 SOLA iQ Flare analyzer는 신속한 고저(high-to-low) 반응시간을 통해 10ppm ~ 100% S의 동적 측정 범위를 제공하므로 신뢰할 수 있는 플레어 스택 배기가스 리포팅이 가능합니다.
  • SOLA iQ Condensible Vapors (CV)
  • SOLA iQ Condensible Vapors (CV) Trace
  • SOLA iQ Flare
플레어 스택(Flare Stack) 배기가스 모니터링 페이지를 방문해 보십시오.
Multi-Calibration/Multi-Stream
멀티-캘리브레이션/멀티-스트림
SOLA iQ analyzer를 통해 다른 황 농도의 복수 스트림(즉, batch 공정, 반응기의 입구/출구 등)을 단일 분석기로 측정할 수 있게 되었습니다.
  • SOLA iQ Liquid
  • SOLA iQ Vapor
  • SOLA iQ Condensible Vapors (CV)
  • SOLA iQ Flare
  • SOLA iQ Trace
Clean Fuels
청정 연료
SOLA iQ의 탁월한 안정성과 정밀성으로 정유업체는 시기적절한 공정 조정을 통해 탈황 및 연료 혼합 공정의 경제적인 효율을 개선시킬 수 있습니다.
  • SOLA iQ Liquid
  • SOLA iQ Liquid Trace
Flare Gas & Condensable Vapors
플레어 가스 및 응축가능한 증기
고도로 정확한 SOLA iQ Flare analyzer는 신속한 고저(high-to-low) 반응시간을 통해 10ppm ~ 100% S의 동적 측정 범위를 제공하므로 신뢰할 수 있는 플레어 스택 배기가스 리포팅이 가능합니다.
  • SOLA iQ Condensible Vapors (CV)
  • SOLA iQ Condensible Vapors (CV) Trace
  • SOLA iQ Flare
플레어 스택(Flare Stack) 배기가스 모니터링 페이지를 방문해 보십시오.
Multi-Calibration/Multi-Stream
멀티-캘리브레이션/멀티-스트림
SOLA iQ analyzer를 통해 다른 황 농도의 복수 스트림(즉, batch 공정, 반응기의 입구/출구 등)을 단일 분석기로 측정할 수 있게 되었습니다.
  • SOLA iQ Liquid
  • SOLA iQ Vapor
  • SOLA iQ Condensible Vapors (CV)
  • SOLA iQ Flare
  • SOLA iQ Trace
Thermo Scientific SOLA iQ Online Sulfur Analyzer를 사용하면 액상 및 기체 상태의 샘플의 총 황 농도를 측정하여 공정 최적화 보장, 수익성 극대화, 규정 준수 유지 등 다양한 이점을 누릴 수 있습니다. SOLA iQ 분석기는 성공적인 SOLA II 전체 유황 분석기 제품군을 기반으로 구축되어 독점 PUVF(Pulsed Ultraviolet Fluorescence) 기술과 입증된 열분해(Pyrolysis) 시스템을 활용합니다.
Thermo Scientific SOLA II Sulfur Online Analyzer를 사용하면 액체 탄화수소 연료 공정 흐름에서 총 황 분석을 수행할 수 있습니다. 이 입증된 현장 황 분석기는 낮은 ppm 수치를 안정적으로 측정하여 연료 내 황 수치를 제한하는 Tier 3 규제 요구사항에 부합하는 총 황 분석 장비로서 유지관리가 적게 필요합니다.