Search Thermo Fisher Scientific
공정 질량 분석기 분석을 통해 제품 수율을 극대화하고 수익성을 높이십시오. 공정 가스 분석기는 석유화학, 철 및 철강, 생명공학 산업에서 까다로운 공정에 대한 활용에 부합하도록 제작되었습니다. 안정성이 높고 소유하기 쉬운 Thermo Fisher Scientific 공정 가스 분석 기술을 통해 더 빠르고 완벽한 실험실 수준의 온라인 가스 분석 및 공정 분석이 가능합니다.
자세히 알아보려면, 공정 질량 분석기 비교 가이드를 살펴 보십시오.
Thermo Scientific Prima 공정 질량 분석기를 통해 제품 수율을 극대화하고 수익을 증대하십시오. 이 온라인 질량 분석기 및 공정 가스 분석기는 석유화학, 철 및 철강, 생명공학 산업에서 까다로운 공정에 대한 활용에 부합하도록 제작되었습니다.& 안정성이 높고 소유하기 쉬운 Prima PRO 질량 분석기를 통해 더 빠르고 완벽한 실험실 수준의 온라인 가스 성분 분석이 가능합니다. 99.7%를 초과하는 가용성, 단순화된 유지관리 절차, 자동 조정 기능을 보장하는 견고한 내결함성 설계 덕분에 현재 작업을 수월하게 하고 생산성을 높일 수 있습니다.
Thermo Scientific Prima BT 벤치탑 질량 분석기를 활용하면 높은 스캔 속도로 재현 가능한 측정을 수행할 수 있습니다. 공정 개발 실험실 전용으로 특별히 제작된 이 공정 가스 분석기는 매우 정밀한 멀티포인트 마그네틱 섹터(magnetic sector) 가스 분석기입니다.
직원은 회사에서 가장 귀중한 자산이므로, 치명적이고 독성이 높은 휘발성 유기 화합물(VOC)에 노출되지 않도록 보호해야 합니다. 이를 위해서는 Thermo Scientific Sentinel PRO 환경 질량 분석기를 사용하여 방출량이 최대 노출 수준을 초과하기 전에 누출을 감지하고 보정해야 합니다. 10분 내에 최대 60개의 샘플 포인트를 모니터링할 수 있으며, 선택성과 감도가 뛰어나 거짓 경보나 놓친 방출이 발생할 위험을 없애 줍니다.
Thermo Scientific GasWorks 공정 MS 소프트웨어는 Prima PRO, Prima BT, Sentinel PRO, APIX δQ 질량 분석기를 위한 특별하고 강력한 인터페이스를 제공합니다. 더 나은 공정 분석을 위해 질량 분석기에 대한 이전의 경험 없이도 구성, 운영, 유지가 간단한 공정 분석기를 제공하도록 디자인되었습니다.
지금 이용 가능한 eBook: 공정 이해 및 제어 확보 방법: 사용이 쉬운 소프트웨어를 사용한 고정밀 질량 분석기
질량 분석기를 보상 판매하면 최대 $30,000의 현금을 받을 수 있습니다!& Thermo Scientific Prima PRO 공정 질량 분석기로 쉽게 앞선 기술을 선택하십시오. Thermo Scientific Prima BT 벤치탑 질량 분석기를 활용하면 높은 스캔 속도로 재현 가능한 측정을 수행할 수 있습니다. 현재 9/30/2020을 통해 구매할 수 있습니다.
일반적으로 발효 및 세포 배양 공정에서 마그네틱 섹터 분석기를 사용할 때 얻을 수 있는 주요 장점으로는 개선된 정밀도, 정확도, 긴 보정 간격, 오염에 대한 저항성 등이 있습니다. 또한 벤치탑 마그네틱 섹터 질량 분석기 는 여러 바이오리액터를 모니터링해야 하는 경우 빠른 멀티스트림 샘플링을 제공하고, 발효 오프가스 분석을 위해 호흡 지수를 계산할 수 있도록 입구(inlet) 및 출구(outlet)의 산소 , 이산화탄소, 질소 및 아르곤을 측정하며, 효과적인 발효를 위한 중요한 정보를 얻을 수 있는 휘발성 물질을 분석합니다.
생물공학 및 제약
철/철강
정유/석유화학
공정 질량 분석기