Search Thermo Fisher Scientific
최고의 감도, 10의 6제곱 동적 범위 및 높은 선택성의 전체 스캔 분석을 통해 화합물 검출에서 최고의 신뢰도를 제공합니다. 전체 스캔은 1ppm 미만의 질량 정확도로 최대 240,000 분해능(m/z 200)의 작업을 수행할 수 있으며, 전체 스캔 감도는 1조분의 1 농도에 이릅니다. 이 기능은 신뢰성 있는 초미량 수준의 검출이 요구되는 복합 매트릭스에서도 넓은 범위의 스크리닝 및 정량화 메서드(Method)를 제공합니다.
높은 선택성의 전체 스캔 분석은 간편한 분석 설정, 거의 무한에 가까운 범위, 효율적인 자동 데이터 프로세싱 및 후향적 데이터 분석을 비롯한 고처리량의 오염물 검출 및 식품 연구에 대한 새로운 가능성을 제공합니다. Orbitrap Exploris GC 질량분석기는 GC 삼중 사중극자 MS의 정량 성능과 Thermo Scientific Orbitrap 질량분석기 기술의 전체 스캔 HRAM 기능을 결합하여 실험실 생산성을 더욱 높여 줍니다.
최종 납품 제품이 품질 관리 표준을 만족하는지 확인, 새로운 제품 개발, 의심스러운 오염 물질의 식별 등 어떤 목적에서도 고분해능의 기체 크로마토그래피 분리 기술과 고감도 HRAM 획득 기술은 지능형 식별 소프트웨어와 결합하여 고객이 주입하는 각 시료의 조성에 관한 질문에 신속하게 대답할 수 있습니다.
이 시스템은 Thermo Scientific TraceFinder 또는 Thermo Scientific Compound Discoverer 소프트웨어와 결합하여 자동 화합물 식별을 위해 여러 정수 질량 또는 정확한 질량 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 이러한 라이브러리는 NIST 또는 Wiley 또는 공식 Orbitrap GC-MS 라이브러리와 같이 자체적으로 개발되어 상업적으로도 사용 가능한 기존의 스펙트럼 라이브러리일 수 있습니다. 비표적 분석의 범위를 좁히기 위해 보다 제한된 라이브러리를 구성하거나 범위를 확장하기 위해 더 큰 규모의 라이브러리 또는 라이브러리 조합을 사용할 수도 있습니다.
단 몇 분 안에 시료 처리 준비를 끝낼 수 있으며 시스템이 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 자동 튜닝 및 보정 기능을 제공합니다. 높은 선택성으로 전체 스캔 분석을 수행할 때 메서드(Method) 설정에 대해 더 이상 걱정할 필요가 없습니다. 간단한 데이터 수집 및 프로세싱을 통해 다양한 분석 질문에 대한 답을 얻을 수 있습니다.
하나의 장비에 여러 가지 표적 메서드(Method)를 결합하여 실험실 효율을 향상시키고 비용을 절감하며 작업을 간소화할 수 있습니다. 메서드(Method) 통합은 데이터 프로세싱을 간소화하고 변화하는 수요에 적응할 수 있는 유연성을 제공합니다.
Orbitrap Exploris GC 240 질량분석기는 연구 성과를 전례 없는 수준으로 높이고 과학적 발견을 가속화합니다.
Orbitrap Exploris GC 질량분석기는 분석 검사 워크플로우를 혁신적으로 전환시켜 작업을 단순화하고 일관성 있는 정확한 결과를 제공합니다.
Orbitrap Exploris GC 240 질량분석기에서 어떤 성능을 기대할 수 있는지 확인해 보십시오.
Orbitrap Exploris GC 질량분석기가 실험실에 어떤 변화를 가져다 줄 수 있는지 확인해 보십시오.
Dominic Roberts, Product Marketing Manager, Thermo Fisher Scientific
Aaron Lamb, Senior Marketing Application Specialist, Thermo Fisher Scientific
Aaron Lamb, Senior Marketing Application Specialist, Thermo Fisher Scientific
Nicholas Warner, Senior Scientist, Norwegian Institute for Air Research Dominic Roberts, Product Marketing Manager, GC Orbitrap, Thermo Fisher Scientific
Orbitrap Exploris GC 240 질량분석기에서 어떤 성능을 기대할 수 있는지 확인해 보십시오.
Orbitrap Exploris GC 질량분석기가 실험실에 어떤 변화를 가져다 줄 수 있는지 확인해 보십시오.
Dominic Roberts, Product Marketing Manager, Thermo Fisher Scientific
Aaron Lamb, Senior Marketing Application Specialist, Thermo Fisher Scientific
Aaron Lamb, Senior Marketing Application Specialist, Thermo Fisher Scientific
Nicholas Warner, Senior Scientist, Norwegian Institute for Air Research Dominic Roberts, Product Marketing Manager, GC Orbitrap, Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific TriPlus RSH 자동시료주입기는 GC 및 GC-MS 분석 워크플로우에서 시료 전처리 병목 현상을 해결할 수 있습니다.
Thermo Fisher Scientific은 Owlstone Medical과 협력하여 호흡 검사 시 비침습적이고 통증 없는 솔루션에 기반한 워크플로우를 제공합니다.
부품 번호 | 설명 | 가격(USD) |
---|---|---|
BRE725537 | Orbitrap Exploris GC 240 질량분석기 | 견적 요청 › |
BRE725540 | Orbitrap Exploris GC 질량분석기 - 분해능 30,000(MS/MS 없음) | 견적 요청 › |
BRE725541 | Orbitrap Exploris GC 질량분석기 - 분해능 60,000(MS/MS 없음) | 견적 요청 › |
BRE725542 | Orbitrap Exploris GC 질량분석기 - 분해능 30,000(MS/MS 있음) | 견적 요청 › |
BRE725543 | Orbitrap Exploris GC 질량분석기 - 분해능 60,000(MS/MS 있음) | 견적 요청 › |
* 필수 항목