Orbitrap Exploris GC 240 MS의 주요 장점
고분해능 GC-MS 분석에서 탁월한 성능으로 시료에 대한 가장 심도 있는 통찰력을 제공합니다. Orbitrap Exploris GC 240 질량분석기는 다음과 같은 장점을 제공합니다.
최고의 성능과 정확도 제공강력하면서 간편한 과학적 발견다양한 분석 과제에 적합한 다양한 기능
단 한번의 분석으로 필요한 답과 유연성을 제공하여 증가하는 연구 수요에 적응할 수 있도록 도와줍니다. Orbitrap Exploris GC 240 질량분석기는 모든 애플리케이션의 연구자들에게 혁신적인 240,000 질량 분해능, MS/MS 기능 및 최고의 감도를 제공합니다. 최고의 데이터 품질과 포괄적인 정량 분석 정보를 통해 자신 있게 과학적 발견을 선도할 수 있습니다.기기 설정이 아닌 분석 결과에 집중할 수 있습니다. 직관적인 장비 제어 및 메서드(Method) 템플릿을 통해 과학 연구 팀의 모든 구성원들에게 고품질의 데이터에 대한 액세스가 보장됩니다. 정량 분석 및 성분 발견을 위한 통합 정보학(Informatics) 솔루션은 가장 어려운 시료의 상세 특성 분석을 용이하게 하여 데이터의 과학적 이해를 돕습니다. 소형 Orbitrap Exploris GC 240 질량분석기는 분해능, 일관성 있는 질량 정확도 및 견고함에 있어서 최고의 성능을 제공함으로써 실험실 역량을 향상시킵니다.최고의 GC-MS 성능과 유연성으로 현재와 미래의 다양한 분석 과제를 해결할 수 있습니다. Thermo Scientific ExtractaBrite 전자 이온화/화학 이온화(EI/CI), 직접 분석 프로브, MS/MS 기능 및 GC 모듈 방식으로 분석 가능성을 확장할 수 있습니다. 기술, 이온 소스, 프로브 및 컬럼 간 전환이 빠르고 쉽습니다.
주요 리소스
동영상
Orbitrap Exploris GC 240 MS 구성도
Orbitrap 기술은 20년이 넘는 기간 동안 고급 성능, 변함없는 신뢰성, 작은 점유 공간을 제공할 수 있도록 개선되어 왔습니다. 이제 초보와 전문가 수준의 고분해능 MS 사용자 모두 효율적으로 제공되는 신뢰성 있고 정확한 결과를 바탕으로 과학적 이해를 높일 수 있습니다.
Orbitrap Exploris GC 240 MS schematic
1번
ExtractaBrite EI/CI 이온 소스
유지관리, 컬럼 변경 또는 진공을 유지한 상태로 전자 충격(EI)과 화학적 이온화(CI) 간 전환을 위해 완전히 제거 가능한 소스를 사용하는 견고한 EI 및 CI 성능
2번
축 경사가 있는 고급 활성 빔 가이드(AABG) 
중성 이온이 사중극자 질량 필터에 유입되는 것을 방지하고 국소 충전 효과를 제거함으로써 노이즈를 줄이고 견고함은 증가시킵니다.
3번
고급 사중극자 기술(AQT) 
0.4 Da FWHM 전구체 분리 폭으로 감도가 향상됩니다.
4번
C-트랩
정밀한 이온 주입을 위한 곡선형 트랩
5번
 고자기장 Orbitrap 질량분석기
m/z 200에서 240,000의 최대 분해능 및 40Hz의 획득 속도
6번
이온 경로설정 다중극자
고에너지 충돌 분해(HCD) 단편화 가능
학습 자료
관련 제품
주문 정보
더 많은 정보가 필요하십니까? - 영업 담당자에게 문의하기