정량 분석에서의 지속적인 신뢰성 제공
아토그램 수준의 감도와 최고의 선택 반응 모니터링(SRM) 성능을 제공하는 TSQ 9610 GC-MS/MS 시스템은 시료 분석 시 요구되는 검출 한계를 일관성 있게 만족시킬 수 있습니다. 사용자가 필요한 감도에 따라 견고한 Thermo Scientific ExtractaBrite 이온 소스 또는 초고감도의 초강력 Thermo Scientific Advanced Electron Ionization(AEI) 이온 소스 중 선택할 수 있습니다.
이전 설계에 비해 동적 범위를 두 배 연장하는 XLXR 전자 증배관 검출기. 확장된 동적 범위 기능을 통해 실험실에서 보정 곡선 개발 등의 분석법을 결합하여 낮은 농도와 높은 농도의 화합물을 한 번에 분석할 수 있습니다.
가동 시간에 대한 지속적인 신뢰성으로 생산성 극대화
TSQ 9610 GC-MS/MS 시스템은 특히 고처리량 응용 분야의 복잡한 시료 매트릭스 분석을 위해 설계되었습니다. NeverVent 기술을 Vacuum Probe Interlock(VPI) 및 V-Lock 소스 플러그와 함께 사용하면 질량분석기를 끄지 않고도 컬럼 교체 및 이온 소스 세척과 같은 계획된 유지보수를 수행할 수 있어 가동 시간이 증가합니다. NeverVent 기술은 Thermo Scientific ExtractaBrite 소스 뿐 아니라 Thermo Scientific NeverVent Advanced Electron Ionization(NV-AEI) 소스에서도 사용할 수 있습니다.
투자에 대한 지속적인 신뢰성
신속한 장비 설치로 결과 및 수익 창출 시간 단축 때문에 TSQ 9610 Triple Quadrupole GC-MS/MS 시스템에는 사용자가 다른 플랫폼에서의 전환, 분석법 개발 및 시료 분석 작업을 원활하게 수행할 수 있는 종합적인 자동화 기능이 포함되어 있습니다. 이 내장형 인텔리전스는 오퍼레이터 훈련의 필요성과 전체 생산성 달성 시간을 단축시켜 ROI를 빠르게 달성할 수 있도록 지원합니다.
시료 처리량의 지속적인 신뢰성
시료 처리량 최대화는 적시에 결과를 산출하는 데 필수적입니다. TSQ 9610 Triple Quadrupole GC-MS/MS 시스템은 서비스 주기를 연장하는 사용자 중심 혁신을 통합하고 유지보수 필요성을 줄이며 분석법 통합을 가능하게 하여 시료 처리량을 증가시키며 결과 품질의 확실성을 유지합니다. 
모든 워크플로우에 적합한 제품
직관적인 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)은 정량 분석 워크플로우를 지원하고 Thermo Scientific Appslab Library of Analytical Applications에서 즉시 사용 가능한 Thermo Scientific eWorkflows를 다운로드하여 분석법(Method) 개발을 바로 시작할 수 있습니다. Thermo Scientific TraceFinder 소프트웨어는 식품, 환경 및 법독성학 응용분야에서 표적 및 비표적 분석을 간단하고 빠르게 수행할 수 있도록 도와줍니다. 어떤 실험실에서도 식품 내 다이옥신의 분석을 간편하게 수행할 수 있는 eWorkflow가 제공됩니다.
GC-MS/MS 온디맨드 웨비나
다이옥신 검출 및 확인에 관한 새로운 EC 규정 준수를 위한
GC-MS/MS의 활용
키노트 스피커 소개
Esteban Abad Holgado, Scientist, Head of the Dioxins Laboratory, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas(IDAEA-CSIC), Spain
Cristian Cojocariu, Senior GC Triple Quadrupole Mass Spectrometry Specialist, Thermo Fisher Scientific
지금 시청하기
GC-MS/MS의 장점 및 쉬운 분석법 전환
키노트 스피커 소개
Paul Silcock, Marketing Manager, Triple Quadrupole GC-MS, Thermo Fisher Scientific
Cristian Cojocariu, Senior Applications Specialist, Triple Quadrupole GC-MS, Thermo Fisher Scientific
GC-MS/MS 기반의 다성분 잔류 농약 검사
키노트 스피커 소개
Zareen Khan, Research Associate, ICAR-National Research Centre for Grapes, National Referral Laboratory, Pune, India
Dr. Shidhar Jayaram Gawade, Application Manager, GC/GC-MS, Thermo Fisher Scientific, India Pvt, Ltd
키노트 스피커 소개
QuEChERS 및 GC-MS/MS 워크플로우 솔루션을 이용한 일상적인 다성분 잔류 농약 분석법(Method)의 검증
키노트 스피커 소개
David Steiniger, Senior Application Scientist, Thermo Fisher Scientific
Laszlo Hollosi, Food Safety Application Chemist, Thermo Fisher Scientific, GmbH
지금 시청하기
다이옥신 검출 및 확인에 관한 새로운 EC 규정 준수를 위한
GC-MS/MS의 활용
키노트 스피커 소개
Esteban Abad Holgado, Scientist, Head of the Dioxins Laboratory, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas(IDAEA-CSIC), Spain
Cristian Cojocariu, Senior GC Triple Quadrupole Mass Spectrometry Specialist, Thermo Fisher Scientific
지금 시청하기
GC-MS/MS의 장점 및 쉬운 분석법 전환
키노트 스피커 소개
Paul Silcock, Marketing Manager, Triple Quadrupole GC-MS, Thermo Fisher Scientific
Cristian Cojocariu, Senior Applications Specialist, Triple Quadrupole GC-MS, Thermo Fisher Scientific
GC-MS/MS 기반의 다성분 잔류 농약 검사
키노트 스피커 소개
Zareen Khan, Research Associate, ICAR-National Research Centre for Grapes, National Referral Laboratory, Pune, India
Dr. Shidhar Jayaram Gawade, Application Manager, GC/GC-MS, Thermo Fisher Scientific, India Pvt, Ltd
키노트 스피커 소개
QuEChERS 및 GC-MS/MS 워크플로우 솔루션을 이용한 일상적인 다성분 잔류 농약 분석법(Method)의 검증
키노트 스피커 소개
David Steiniger, Senior Application Scientist, Thermo Fisher Scientific
Laszlo Hollosi, Food Safety Application Chemist, Thermo Fisher Scientific, GmbH
지금 시청하기
NOW Foods: TSQ 9610 GC-MS/MS를 통한 신뢰성
NOW Foods QC 실험실에서 TSQ 9610 삼중 사중극자 GC-MS/MS의 오염물질 검출 기능 및 Thermo Fisher Scientific과의 협력 파트너십의 이점을 설명합니다.
Bureau Veritas performs environmental contaminants analysis on the TSQ 9610 GC-MS/MS
NeverVent technology enabled increased instrument uptime, reduced maintenance performed and consistently detected low level peaks for Bureau Veritas.
* 필수 항목