Search Thermo Fisher Scientific
강력하고 직관적인 데이터 수집 및 프로세싱 도구 모음으로 구동되는 Thermo Scientific TraceFinder 소프트웨어는 결과에 대한 빠른 액세스를 제공하고 전체 실험실의 처리량을 높입니다. TraceFinder 소프트웨어 데이터 수집 및 프로세싱에 기반한 내장형 인텔리전스를 통해 생산성을 높일 수 있습니다. 스마트 시료 플래그 지정, 유연한 데이터 검토 및 맞춤형 보고서 생성 기능으로 데이터 검토와 관련된 병목 현상을 제거하고 프로세스의 각 단계에서 시료 분석을 간소화할 수 있습니다. TraceFinder 소프트웨어를 사용하면 IC 및 GC 시스템은 물론 다중 채널 LC, 단일 사중극자, 삼중 사중극자 및 고분해능 LC-MS 시스템을 제어할 수 있습니다. 이 제어 기능은 작동 절차를 간소화하고 표준화하여 교육 요구 사항을 최소화하고 실험실 운영을 단순화하는 데 도움이 됩니다.
생산성 극대화 | 위험 최소화 | 워크플로우 유연성 향상 | 품질 개선 |
---|---|---|---|
분석 요구 사항 또는 사용자 선호도에 따라 맞춤화할 수 있기 때문에 보다 빠르고 신뢰할 수 있는 분석법 구축 및 데이터 검토가 가능합니다. 맞춤형으로 설정 가능한 사용자 인터페이스를 통해 분석자는 원하는 데이터 파라미터와 결과만 표시하고 필요하지 않은 파라미터는 별도로 저장할 수 있습니다. | 추가 조사가 필요한 성분 또는 시료를 식별하기 위한 자동화된 데이터 검토 도구는 데이터 품질에 대한 신뢰도를 높이기 위해 필수적입니다. 맞춤형 플래그 지정, 표 정렬 및 필터링, 맞춤형 보고서는 가장 필요한 부분에서 중점적으로 데이터를 검토할 수 있도록 시각적 단서를 제공하여 우선순위를 지정하는 데 도움을 줍니다. | LC, GC, IC, 삼중 사중극자 및 HRAM 시스템에 대한 데이터 수집 제어 및 프로세싱을 통해 단일 소프트웨어 패키지에서 워크플로우를 표준화할 수 있습니다. 실험실 전반에서 단일 소프트웨어 솔루션을 사용하면 간소화된 프로세스를 통해 교육을 통합하고 운영의 유연성을 높일 수 있습니다. | 스크리닝 분석은 고품질 스펙트럼 라이브러리를 포함시키고 통합함으로써 이점을 얻을 수 있습니다. 업계 최고의 mzVault 고분해능 MS2 스펙트럼 라이브러리와의 완벽한 통합과 맞춤형 라이브러리 사용으로 탁월한 검색 및 확인 기능과 동급 최고의 품질을 제공합니다. |
저분자의 완전한 특성 분석 및 식별은 인체와 약물의 상호 작용에 대한 이해, 살충제의 환경적 영향 추적, 새로운 화합물 개발, 브랜드 평판 보호, 기초 연구 수행 등을 위해 필수적인 작업 중 하나입니다. eBook을 다운로드하여 자세한 내용을 확인하십시오.
정량 분석 워크플로우 요구 사항은 애플리케이션 및 작동 환경에 따라 달라질 수 있습니다. TraceFinder 소프트웨어의 핵심은 간소화된 사용자 인터페이스를 제공하는 동시에 광범위한 애플리케이션 및 워크플로우 요구 사항을 충족할 수 있는 유연성을 제공하는 것입니다.
IC, LC 및 GC-MS 시스템 전반에 걸쳐 다음과 같은 기능을 통해 대규모 및 소규모 목록에 대한 정량 분석을 단순화합니다.
TraceFinder 소프트웨어는 광범위한 특징과 기능을 제공하지만 모든 실험에 이러한 기능이 모두 필요한 것은 아닙니다. 광범위한 애플리케이션에 적용할 수 있는 맞춤형 사용자 인터페이스를 통해 분석자와 실험 유형별로 필요한 애플리케이션 기능을 최소한 또는 최대한으로 시각화할 수 있도록 작업 공간과 데이터 디스플레이를 구성할 수 있습니다. 정량 분석은 지루한 분석법(Method) 개발 과정이 아니라 결과에 기초한 의사결정을 내리기 위해 필요한 과정이기 때문에 목적에 맞게 설정된 디스플레이를 사용하면 시스템 설정, 교육 및 SOP 개발, 분석 데이터 검토 시 생산성을 높일 수 있습니다.
고분해능 정밀 질량(HRAM) 접근법을 사용한 정량 분석은 데이터 품질과 결과의 신뢰도를 높이는 추가적인 이점과 기능을 제공할 수 있습니다. HRAM 정량 분석 접근법의 잠재적 이점을 증폭시키기 위해 TraceFinder 소프트웨어는 Thermo Scientific mzCloud에 포함된 콘텐츠를 기반으로 업계 최대 규모의 고도로 선별된 HRAM 스펙트럼 라이브러리인 Thermo Scientific mzVault와 완벽하게 통합됩니다.
동위원소 패턴 일치, 질량 정확도 평가 및 단편 확인 외에도 MS2 스펙트럼 라이브러리 매칭은 주어진 정량 분석 내의 모든 mzVault 라이브러리에 대해 수행할 수 있습니다. 맞춤형으로 설정 가능한 플래그와 유연한 데이터 표 레이아웃을 결합하여 이러한 추가 평가 기준을 간편하게 표시하고 보고함으로써 모든 고분해능 정량적 실험에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다.
표적 스크리닝 분석에 필요한 모니터링 대상 화합물의 목록은 항상 증가하고 있기 때문에 정확한 표적 목록을 생성 및 유지하고 생성된 모든 결과를 검토하는 것이 때로는 어려운 과제가 될 수 있습니다. TraceFinder 소프트웨어는 포괄적이고 간소화된 분석법 설정 및 데이터 검토 도구를 통해 가장 까다로운 스크리닝 분석에서도 이러한 과제 해결에 도움을 줍니다.
TraceFinder 맞춤형 화합물 데이터베이스를 사용하여 대량 표적 화합물 목록을 쉽고 정확하게 관리할 수 있습니다. 표적 화합물은 데이터베이스 내에서 추가, 제거 또는 편집할 수 있으며, 이후 새로운 프로세싱 방법이나 기존 프로세싱 방법에 포함할 수 있습니다. 화합물 데이터베이스는 표적 화합물을 정확하게 식별하는 데 필요한 모든 정보를 포함하도록 설계되었으며, 수동으로 입력하거나 장비 포함 목록 및 CSV/텍스트 파일의 자동 가져오기를 통해 생성할 수 있습니다. 예를 들어, Thermo Scientific Compound Discoverer 소프트웨어에서 이러한 파일을 직접 가져올 수도 있습니다.
스크리닝 분석 결과에 대한 신뢰도를 높이면 데이터 검토를 단순화하고 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 머무름 시간, 단편 이온 및 동위원소 패턴 검색 외에도 고분해능 정밀 질량 데이터를 검색하는 스펙트럼 라이브러리는 표적 스크리닝 워크플로우에 탁월한 수준의 신뢰도를 제공합니다.
TraceFinder 소프트웨어에서 라이브러리 검색은 mzVault(mzCloud의 광범위한 콘텐츠 기반) 및 NIST 라이브러리와 완벽하게 통합되어 강력하고 사용자 정의 가능한 검색 기준 세트를 제공합니다. 라이브러리 일치 사양은 정방향 및 역방향 검색 전략 모두에서 전구체 m/z 및 MS2 일치 점수 모두를 기반으로 최적화할 수 있습니다.
TraceFinder 소프트웨어의 표적 스크리닝 워크플로우는 강력하고 사용하기 쉽지만, 일부 스크리닝 어세이는 추가적인 정량적 요소가 필요합니다. 일반적인 정량 분석법에 바로 표적 스크리닝 워크플로우를 구축할 수 있어 분석 기능의 활용성을 극대화합니다.
표적 스크리닝과 정량 분석을 결합하면 맞춤형으로 구성 가능한 레이아웃에서 라이브러리 일치 및 보정 곡선을 함께 검토할 수 있으며 데이터 검토를 지원하기 위해 색상별 시각화가 가능합니다. 분석자의 선호 및 분석 요구 사항에 따라 라이브러리 일치 및 정량 분석 결과에 대한 맞춤형 플래그를 표시하여 데이터 검토 프로세스를 간소화하고 효율성을 높일 수 있습니다.
또한 지능형 TraceFinder Method Forge 도구를 사용하여 데이터 파일에서 직접 프로세싱 방법을 구축할 수 있습니다. Method Forge는 데이터 파일 내에서 많은 수의 대상 피크를 자동으로 식별하며 TraceFinder 소프트웨어 프로세싱 방법에 통합되어 있어 분석자의 편집 및 수정 과정을 최소화합니다.
표적 스크리닝 어세이를 위해 표적 성분 및 프로세싱 파라미터를 정의하는 것은 중요한 첫 번째 단계이지만, 필요한 경우 이러한 파라미터를 조정하는 것도 매우 중요합니다. TraceFinder 소프트웨어는 통합 파라미터 조정, 피크 비율 및 기타 중요 파라미터 확인을 위해 피크별로 또는 분석법(Method) 전반에 걸쳐 공용으로 사용할 수 있는 다양한 도구를 제공합니다. 또한, 모든 스크리닝 어세이에서 가장 중요한 식별 기준 중 하나는 각 표적 화합물에 대해 예상되는 크로마토그래피 머무름 시간입니다. 크로마토그래피 컬럼이 노후하거나 기울기가 조정될 경우 빠르고 간편한 표적 머무름 시간의 업데이트가 필수적입니다.
단일 시료 또는 대규모 시료 세트에서 관심 있는 특징을 식별하기 위해서는 광범위한 도구 모음이 필요합니다. 미지 물질 스크리닝을 위한 TraceFinder 소프트웨어는 동급 최고의 라이브러리 검색 기능과 포괄적인 데이터 시각화 도구 모음을 결합하여 미확인 성분 검출을 위한 신뢰할 수 있고 간편한 워크플로우를 제공합니다.
다음과 같은 도구를 통해 미확인 성분 식별에 대한 신뢰성을 높여줍니다.
TraceFinder 소프트웨어의 미지 물질 스크리닝은 모든 환경에서 최고의 유연성을 제공합니다. 성분 검출은 개별 시료 분석 또는 대규모 시료 세트에 활용할 수 있으며 후속 표적 스크리닝 또는 정량 분석 방법에 추가할 수 있어 모든 워크플로우에서 최고의 생산성을 제공합니다.
분석 결과를 쉽고 정확하게 보고하는 능력은 데이터 수집 자체만큼이나 필수적이며 이러한 능력의 결여는 종종 실험실에서 병목 현상을 일으키는 요인이 됩니다. 표준 보고 템플릿이 있기는 하지만 TraceFinder 소프트웨어 내에 통합된 구성 요소인 맞춤형 보고서 생성 기능을 통해 시간과 리소스를 절약하고 오류 가능성을 최소화하며 처리량을 최대화할 수 있습니다.
TraceFinder 소프트웨어는 다수의 주입구(IC, LC, GC 및 다중 채널 LC)와 장비 유형(단일 사중극자, 삼중 사중극자 및 고분해능 MS)을 제어할 수 있을 뿐만 아니라 LIS/LIMS(실험실 정보 시스템/실험실 정보 관리 시스템)에서 분석법(Method) 결과의 양방향 흐름을 가능하게 하여 생산성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
범용 장비 커넥터인 B-link®를 사용하면 TraceFinder 소프트웨어와 LIS, LIMS 또는 미들웨어를 연결하여 요청, 정보 및 결과를 전송할 수 있습니다. 이러한 요청은 일단 처음 시료 시스템 통합이 수행되면 B-link 내에서 필요한 사용자 작업 없이 실시간 또는 일괄 처리 모드로 수행할 수 있습니다.