Search Thermo Fisher Scientific
경마 약물 검사에서 꾸준히 증가하는 금지 물질을 검출하기 위한 신속한 분석 검사 방법. 경마 경기 및 대회에서 스포츠 도핑이 횡행하는 현실로 인해 말에 대한 약물 검사는 한층 더 분주해지고 있습니다.
말(equine) 연구자들은 미량의 금지 물질을 검출하고 새로 추가된 약물에 대한 데이터를 후향적으로 분석하기 위해 Thermo Fisher Scientific 제품을 믿고 사용하고 있습니다.
고성능 GC-MS와 GC-MS/MS 시스템으로 가장 까다로운 스포츠 약물 검사의 난제를 해결하십시오.
고처리량, 고감도 정량 성능 또는 향후 도핑 관련 문제의 후향적 해결을 위한 스크리닝 솔루션이 필요한 경우 모두에 사용할 수 있습니다.
분리, 질량분석기와의 원활한 기기 결합, 데이터 관리 및 분석 솔루션을 위한 제품.
온라인 시료 전처리 및 멀티 채널 HPLC는 시료당 원가를 절감하는 동시에 시료 처리량과 데이터 품질을 높여 줍니다.
Thermo Fisher의 유연한 LIMS는 믿을 수 있는 데이터, 자원, 워크플로우 관리 시스템입니다. 특정 애플리케이션의 기능을 선택하여 구현, 교육, 검정, 유지보수 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
생산성을 높이고 오류는 줄여 더욱 향상된 결과를 제공합니다. 이러한 자동화된 솔루션은 고체 및 반고체 시료의 고압 용매 추출, 미량 유기물 분리를 위한 대용량 수성 매트릭스로부터의 고체상 추출(SPE) 및 용매 증발을 수행합니다.
경마 경기 검사 실험실은 명예를 걸고 매년 수천 개의 시료를 처리할 수 있습니다. 시료의 양, 복잡한 시료 매트릭스, 다양한 화합물 및 독특한 소분자는 빠른 처리량을 제공하면서 최소한의 시간을 요하는 시료 전처리 기술이 필요합니다. Thermo Fisher Scientific은 시료 세척을 극대화하고 분석 감도를 향상시키는 데 도움을 주는 솔루션을 제공합니다.
고체상 추출법(SPE) | Dionex AutoTrace 280 Solid-Phase Extraction (SPE) 기기 | 멀티-채널과 TurboFlow 기술을 사용하는 Transcend II 시스템 | |
별도의 단계에서 크로마토그래피 분리를 최적화하는 동시에 시료 전처리를 신속하게 수정할 수 있는 유연성을 제공합니다. | 별도의 단계에서 크로마토그래피 분리를 최적화하는 동시에 자동화된 하나의 단계에서 관심 대상 분석물을 추출합니다. | 독점적인 온라인 시료 전처리 기술과 최대 4개의 개별 병렬 구성 UHPLC 채널을 결합하였습니다. | |
온라인 자동 시료 세척 | * | ||
시료 동시 세척(최대 4개 옵션) | |||
크로마토그래피 분리 포함 | |||
시료 전처리 노력 | 중간 | 중간 | 최소 |
* 워크플로우 선택 자동화
경주마의 도핑을 통제하는 국제 관리 기구가 없기 때문에 반도핑 규정은 때로는 국가마다 크게 다를 수 있습니다. 또한 임계값, 스크리닝 방법, 스크리닝 제한 또는 B 시료("검증" 시료)의 처리 방법 및 검사 방법에 대한 공식적인 표준이 없습니다. 당사는 업계 선도업체와 협력하여 최첨단의 경마 검사를 계속해서 지원하고 있습니다.
TRACE 1310 기체 크로마토그래피 및 TSQ 9000 삼중 사중극자 GC-MS/MS 시스템 | 멀티-채널과 TurboFlow 기술을 사용하는 Transcend II 시스템 및 TSQ Altis 삼중 사중극자 질량 분석기 | Vanquish HPLC and UHPLC Systems 및 Exactive Plus Orbitrap 질량 분석기 | |
표적 스크리닝 | |||
정량 | |||
미지의 성분 프로파일링 및 후향적 스크리닝 | |||
시료 처리량 | 낮음 ~ 중간 | 높음 | 중간 ~ 높음 |
비용 | $$ | $$$ | $$$ |
샘플 전처리 | 보통 | 최소 | 최소 |
동적 범위(dynamic range) | 7 log | ≤ 6 log | ≤ 6 log |
분해능 | 최대 280,000 |
연구나 정기 도핑 방지 워크플로우에 필요한 작업을 지원하는 소프트웨어 솔루션
TraceFinder 소프트웨어로 GC, GC-MS, LC 및 LC-MS 데이터의 표적 스크리닝, 일상적 정량화 및 정량적 검토를 수행해보십시오. TraceFinder 소프트웨어는 사용하기 쉬우며 Thermo Scientific의 GC-MS 및 LC-MS 시스템은 물론 대부분의 GC 및 LC 검출기와 호환됩니다. 이 소프트웨어는 환경, 식품 안전, 임상 연구 및 법의독성학 용도의 정량분석 워크플로우 및 보고서를 제공합니다.
고급 알고리즘을 적용한 이 소프트웨어는 식별 및 구조 규명을 단순화하면서 새로운 화합물을 정확하게 발견할 수 있습니다.
이 SelectScience 인터뷰에서는 질량분석기 발명가인 Alexander Makarov가 세계 최고의 도핑 방지 실험실에서 최첨단 MS를 어떻게 활용하고 있는지 설명합니다.
산업 전문가 및 규제 기관과의 협력을 통한 Thermo Fisher의 혁신은 경기력 향상을 위한 새로운 불법 약물과 혈액 제품 화합물 등에 대비할 수 있도록 해줍니다. Thermo Fisher는 전세계 모든 계층의 모든 스포츠 경기 주최자를 지원하고 있다는 것을 자랑스럽게 생각합니다.
도핑 방지 스포츠 검사 및 법의학 검사에서 해당 분야의 발전을 위해 기체 크로마토그래피, 액체 크로마토그래피, 동위원소비, 실시간 직접 분석 등의 분리 기술을 비롯한 질량분석 기술이 어떻게 사용되고 있는지 알아보십시오.