Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific의 자동화된 온라인 시료 전처리 및 멀티채널 LC 시스템을 사용하여 생산성을 2배 또는 4 배까지 높이고 워크플로우(workflow)를 간소화할 수 있습니다. 이 시스템은 시간이 많이 걸리는 프로토콜 생성, 데이터 분석 및 비용이 많이 드는 시약의 필요성을 없애면서 여러 개의 복합 시료에 대해 높은 선택성의 고감도 분석을 제공합니다.
Thermo Scientific Prelude SPLC 시료 전처리 및 액체 크로마토그래피 시스템으로 온라인 시료 클린업, 고성능 크로마토그래피 분리, 복잡한 시료의 질량 분석을 신속하고 간단하게 수행할 수 있습니다. Prelude SPLC 시스템에는 병렬 또는 직렬 모드로 작동할 수 있는 2개의 개별 LC 채널이 있으며 Thermo Scientific TSQ Triple Quadrupole Endura와 같은 단일 질량분석기에 직렬로 연결될 수 있습니다.
Thermo Scientific Transcend II 시스템은 온라인 시료 전처리 기술과 고유의 HPLC 멀티채널 구성을 결합하여 이루어지며, 이는 단일 질량분석기로 이어지는 4개의 별도 병렬 UHPLC 채널을 제공합니다. 이 셋업은 시료 전처리 시간을 대폭 감소시키고 MS 사용을 극대화합니다.
아래의 전체 포트폴리오에 대해 알아보시거나, 응용 분야 및 워크플로우(wokflow) 요구 사항에 적합한 제품을 찾기 위해 전문가에게 문의해보십시오.