Search Thermo Fisher Scientific
특별한 Orbitrap 질량분석기가 제공하는 고분해능 정밀 질량(HRAM) 성능을 활용하십시오. Orbitrap 시스템은 액체 크로마토그래피 장비에 연결되어 미지의 화합물과 기지의 화합물 분리를 개선하고 높은 처리량의 워크플로우를 지원합니다.
Thermo Fisher Scientific은 모든 분석 요구 사항을 해결하기 위해 이온 트랩 및 사중극자 질량 필터를 결합한 시스템을 포함한 광범위한 포트폴리오의 Orbitrap 기반 MS 시스템을 제공합니다.
당사는 Q Exactive MS와 Orbitrap Exploris MS에서 Orbitrap Eclipse Tribrid MS에 이르기까지 다양한 시스템을 제공합니다. 이러한 Orbitrap 시스템 중 일부는 m/z 200에서 1,000,000 FWHM의 최고 분해능을 제공할 뿐만 아니라 45 Hz의 스캔 속도를 제공합니다.
어느 장비가 내 실험실에 적합한가요? 자세한 내용을 보려면 각 시스템을 클릭하십시오.
|
|
|
차세대 고급 고분해능 정밀 질량 Quadrupole-Orbitrap 질량분석기는 최고 수준의 성능을 제공합니다. 내장된 인텔리전스, 감도 및 선택성 기능은 높은 정량 정확도와 정밀도로 가장 낮은 수준까지 심도 있는 분석을 제공합니다. 이제 이러한 놀라운 기능을 단백질체학, 대사체학, 바이오제약 특성 분석 및 ID, 중개 연구 및 임상 연구, 법의독성학, 환경 및 식품 검사에 필요한 분석 요구 사항을 충족하는 데 사용할 수 있습니다. | 광범위한 성능 범위의 고분해능 정밀 질량 Quadrupole-Orbitrap MS 시스템은 바이오제약에서의 원형 및 네이티브 단백질 분석, 바이오분석, 법의독성학, 임상 및 중개 연구, 환경 및 식품 테스트, 대사체학, 단백질체학 및 구조 생물학 등 복잡한 매트릭스에서 낮은 농도로 존재하는 성분에 대한 표적 스크리닝에서 고처리량 분석에 이상적입니다. | 저분자 및 고분자의 발견, 프로파일링, 정량에서 다용도성, 선택성, 감도, 속도를 사용하여 검출 한계 확장, 특성 분석, 정량 분석을 수행하고 대사체학, 신약 발견, 추출물 및 침출물, 산업 환경, multi-omics, TMT, 단백질체학의 폭넓은 범위의 애플리케이션에 사용됩니다. |
Orbitrap에는 HRAM 기능이 있어 종종 ppb 미만의 농도 및/또는 ppm 미만의 질량차를 가진 새로운 비표적 화합물을 규명하기 위한 질량 분석기로 선택됩니다. Orbitrap은 단백질학, 지질학, 임상 연구 및 법의독성학, 식품 및 음료, 환경 실험실과 같이 존재비가 낮거나 복잡성이 높거나 그 밖의 까다로운 샘플을 규명하는 연구 응용 분야에 자주 사용됩니다. 이는 높은 분해능을 통해, 아이소배릭(isobaric) 간섭의 마스킹 효과로 인해 검출하지 못했던 저농도 분석물질을 검출해내는 차이를 만들어내기 때문입니다.
Orbitrap은 두 개의 외곽 전극과 하나의 중앙 전극으로 구성된 이온 트랩 질량분석기로 분석기와 검출기의 역할을 모두 수행할 수 있습니다. Orbitrap에 들어가는 이온은 "전기역학적 압착"을 통해 포획되며, 그 후 중심 전극 주변과 두 개의 외곽 전극 사이에서 진동합니다. 서로 다른 이온들은 다른 진동수로 진동하고, 그로 인해 분리됩니다. 외곽 전극에서 이온에 의해 유도된 진동수를 측정함으로써 이미지 전류 검출을 사용하여 이온의 질량 스펙트럼을 얻습니다. 사실상 Orbitrap 질량분석기는 FT-ion cyclotron resonance(ICR) 기술을 사용한 푸리에 변환 질량분석기와 유사하지만, 장비 크기가 작고 장비 작동이 더 간편합니다.
Orbitrap 질량분석기는 m/z 200에서 총 1,000,000 FWHM의 최대 분해능과 1 ppm 미만의 질량 정확도를 하나의 작고 편리한 장비에서 제공합니다. 이러한 고분해능 정밀 질량 시스템은 선택성이나 감도의 손실 없이 표적 분석과 비표적 분석 모두에서 광범위한 화합물과 저분자(small molecule)를 검출합니다. 간단히 말해 Orbitrap 기술은 어떠한 것도 절충하지 않았습니다.
Orbitrap 기술은 m/z 200에서 최대 500,000 FWHM(1,000,000 FWHM까지 가능한 옵션 제공)의 매우 높은 측정 분해능을 제공하는 고분해능 정밀 질량(HRAM) 데이터를 생성합니다. Orbitrap 분석기에만 있는 이 차별화된 기능은 다음의 세 가지 요소로 가능합니다.
Orbitrap 기술의 탁월한 분해 성능 덕분에 주입된 분석물질에서 일반적인 1ppm 미만의 질량 정확도로 정밀한 질량 지정을 쉽게 달성할 수 있습니다.
Orbitrap 기술은 하나의 플랫폼에서, 그리고 종종 한 번의 실행으로 정량/정성적 HRAM 분석 기능을 제공하기 때문에 높은 선택성과 감도를 요구하는 까다로운 여러 응용 분야에 점점 더 많이 적용되고 있습니다.
비표적 분석 중에 장비에서 전체 스캔 HRAM 데이터를 생성할 때 시료를 다시 실행하지 않고도 쉽게 새로운 화합물을 식별하고 후향적 데이터 분석을 수행할 수 있습니다. 표적 분석 스캔 중에 장비는 잔류하는 저분자(small molecule) 및 거대 분자(large molecule)의 확인 및 식별을 신뢰성 있게 수행합니다.
TOF MS 시스템은 전체 스캔 데이터를 빠르게 수집할 수 있지만 한계가 있습니다. 예를 들어 Q-TOF는 저분자 질량 범위에서 분해능이 제한적입니다. 이로 인해 분석물을 잘못 식별하거나(위음성 및 위양성) 관심 분석물의 정량화가 불가능할 수 있습니다[1].
Orbitrap Exploris 480 및 Orbitrap Exploris 240 질량분석기와 같은 최신 하이브리드 Orbitrap 시스템은 저분자 질량 범위를 포함해 광범위한 질량 범위에서 높은 질량 분해능과 정확도를 제공합니다.
Orbitrap 기술은 진정으로 높은 질량 분해능과 질량 정확도를 통해 일상적으로 ppb 미만의 감도와 ppm 미만의 질량 정확도를 신뢰성 있게 제공할 수 있는 작고 사용하기 쉬운 장비입니다[2].
세상은 과학이 더 빠르게 진보하기를 원합니다. 지금은 이전 어느 때 보다 더욱 그렇습니다. 그렇기 때문에 더 많은 과학자들이 최신 과학 장비에 접근할 수 있게 되면 우리 모두에게 이익이 됩니다. 이것이 Lab-Forward Trade-In 프로그램의 유일한 목적입니다. 한정 기간 동안 귀하의 크로마토그래피 및 질량분석기 장비를 트레이드인(trade-in) 하여 비용을 절약해 보십시오!
첨단 생명 과학 연구를 위한 기본 도구인 Orbitrap Tribrid 질량분석기는 강력한 디자인으로 사중극자 질량 필터 뿐만 아니라 Orbitrap 및 선형 이온 트랩 질량분석기가 통합되어 있습니다. 이 하드웨어 조합(Orbitrap-기반 질량분석기 독점)은 복수의 복잡한 모드의 분석을 가능하게 하는 우수한 분석 성능을 제공합니다.
이 백서는 Thermo Scientific Q Exactive Hybrid Quadrupole-Orbitrap 질량분석기 제품군의 기술 및 워크플로우(workflow) 이점을 설명하며, 이 종류의 MS 시스템이 대사체학 애플리케이션을 위한 이상적인 장비임을 설명합니다.
Look inside the novel Orbitrap IQ-X Tribrid mass spectrometer.
당사의 LC-MS 주문형 웨비나 시리즈는 제약, 바이오 제약, 환경, 오믹스(omics), 식품, 법의학 및 임상 연구 등에 대한 애플리케이션 지식을 확장합니다. 최신 고성능 질량분석법 솔루션으로 시료 유형에 관계없이 가장 까다로운 분석 문제를 실험실에서 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.