Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Orbitrap Tribrid 질량분석기는 다용도성, 선택성, 감도 및 속도를 결합하여 검출, 특성 분석 및 정량 분석 범위를 확장합니다. 선형 이온 트랩(linear ion trap), Thermo Scientific Orbitrap 질량분석기 및 사중극자 질량 분석기가 결합되어 있어 여러 가지 정교한 모드의 분석이 가능하고 실험에서 유연성을 제공할 수 있습니다.
Thermo Scientific Tribrid Orbitrap 질량분석기를 사용하면 복잡한 매트릭스에서 저존재비(low-abundance) 펩타이드 등 까다로운 시료의 고처리량 스크리닝 및 특성 분석, 원형(intact) 단백질의 위치 및 번역후 아이소형(isoform) 측정, 아이소배릭(isobaric) 대사체 분리, 화학적 교차결합을 이용한 단백질 구조 특성 분석이 가능해집니다. Tribrid 질량분석기는 발견에서 프로파일링 및 정량에 이르기까지 광범위한 실험 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘하며 단일 기기 상에서 과학적 발전을 앞당깁니다.
당사의 Orbitrap Tribrid 시스템은 질량 분해능 및 분석 모드 측면에서 다양하게 제공됩니다. 실험실의 특정 요구 사항에 가장 적합한 시스템을 찾으려면 아래 차트를 참조하여 Orbitrap Tribrid 질량분석기 제품들이 어떻게 다른지 비교해 볼 수 있습니다.
Orbitrap Tribrid 질량분석기는 다음의 특징이 있습니다.
Orbitrap ID-X Tribrid MS | Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS | Orbitrap Eclipse Tribrid MS | |
---|---|---|---|
분해능(FWHM) @m/z 200 | 7,500-500,000 | 7,500-500,000 (1M 옵션) | |
1M 분해능(옵션) | 아니요 | 예 | |
질량 정확도(내부 보정) | <3 ppm(<1 ppm) | ||
질량 범위 | m/z 50-2,000 | m/z 50-6,000 | m/z 50 - 6,000 (최대 8000 with HMRn) |
EASY-IC | 선택 사항 | ||
이온 소스(ion source)/이송 튜브(transfer tube) | OptaMax NG | ||
이온 광학기기 | S-렌즈 | HCTT/EDIF | |
스캔 속도(정의된 조건에서) | 30 Hz (OT) 40 Hz (IT) | 40 Hz (OT) 45 Hz (IT) | |
극성 전환(polarity switching) | 1.1초 이내에 전체 사이클 1회 (분해능 30,000으로 positive 및 negative 전체 스캔) | ||
최소 사중극자 질량 필터 | 0.4 amu | ||
선형 이온 트랩(linear ion trap) 분리 | 0.2 ~ 600 amu | 0.2 ~ 3000 amu | |
CID/HCD | 예 | ||
MSn 수준 | 최대 10개 | ||
ETD | 아니오 | EASY-ETD | |
UVPD | 아니요 | 예 | |
Synchronous precursor 선택 | 아니요 | 예 | |
획득(acquisition) 도구 | 예, Thermo Scientific Orbitrap Tribrid Series X.X SP1QF1 필요 | Thermo Scientific Orbitrap Tribrid 시리즈 4.2 SP1QF1 또는 그 이상 필요 | |
주요 응용 분야 | 대사체학, 약물 개발 Met ID, 추출물 및 침출물, 산업 환경 보건 등의 응용 분야에서 소분자(small molecule) 특성 분석 및 규명 연구 | Multi-omics, TMT, 원형/탑-다운 단백질체학, 원형/탑-다운 단백질체학, 타겟 정량 분석, 단백질-단백질 교차결합 | Multi-omics, TMT, 원형/탑-다운 단백질체학, 원형/탑-다운 단백질체학, 타겟 정량 분석, 단백질-단백질 교차결합, NativeOmics, LC-탑-다운 질량 분석, 바이오치료제 |
Orbitrap ID-X Tribrid 질량분석기는 Compound Discoverer 소프트웨어인 AcquireX 및 mzLogic과 결합하여 제약 산업을 위한 강력한 솔루션을 제공합니다. 대사체 ID 과제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.