Search Thermo Fisher Scientific
응용 분야마다 각기 다른 수준의 시스템 감도, 분해능 및 속도가 필요합니다. 이 표에서는 고객의 실험실 요구에 가장 적합한 제품이 무엇인지 보여주기 위해 각기 다른 TSQ 삼중 사중극자 시스템을 비교합니다. 이들 시스템에 대한 자세한 내용을 보려면 Smartnote를 클릭하십시오. 자신있는 정량 분석으로 옮겨가기 – 더 나은 내일을 찾아서
삼중 사중극자 제품 비교 | Fortis | Endura | Quantis | Altis | |
감도 | +++ | +++ | ++++ | +++++ | |
분해능 | ++ | ++ | ++ | +++ | |
스캔 속도 | ++++ | +++ | ++++ | ++++ | |
여러 매트릭스에 걸친 응용 분야 | |||||
단백질체학에서 표적 정량 | 아니오 | 예 | 예 | 예 | |
펩타이드 및 단백질 정량 분석(바이오제약) | 아니오 | 예 | 예 | 예 | |
소분자(small molecule) 정량 분석(제약, 임상 연구) | 예 | 예 | 예 | 예 | |
소분자(small molecule) 혼합물 정량 분석(환경 안전, 식품 안전, 법의독성학, 제약) | 예 | 예 | 예 | 예 | |
미량 불순물 분석 및 표적 정량 분석(불순물 정량 분석) | 예 | 예 | 예 | 예 | |
Omics 표적 정량 분석(대사체학, 지질학) | 예 | 예 | 예 | 예 | |
주요 기능 | |||||
신뢰할 수 있는 식별을 위한 MRM | 예 | 예 | 예 | 예 | |
멀티 소스(multiple source) 호환성 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
고분해능 SRM: 복잡한 매트릭스에서 분석물질 또는 복수의 분석물질에 대한 선택성 및 민감도 증가 | ++ | ++ | ++ | +++ | |
이온 효율 향상을 위해 분리된(segmented) 사중극자 | 예 | 아니오 | 예 | 예 | |
강력성 향상을 위한 중성 차단제(neutral blocker) | 예 | 예 | 예 | 예 | |
향상된 수명과 향상된 선형 동적 범위를 위한 검출기 다이노드(dynode) 향상 | 예 | 아니오 | 예 | 예 | |
HESI 소스와 호환되는 APCI | 예 | 아니오 | 예 | 예 | |
극성 전환(polarity switching): 안정화를 통한 신속한 전환으로 모든 분자 유형에 대한 빠른 정량 분석 가능 | + | + | + | + | |
시스템 원격 모니터링 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
21 CFR Part 11 규정 준수 지원(적절한 소프트웨어) | 예 LCQUAN 소프트웨어 포함 | 예 LCQUAN 소프트웨어 포함 | 예 LCQUAN 소프트웨어 포함 | 예 LCQUAN 소프트웨어 포함 | |
기기 IQ/OQ 지원 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
Thermo Fisher Cloud: 언제 어디에서나 원하는 때에 언제든지 데이터 액세스, 처리, 검토 가능 | 아니오 | 예 | 예 | 예 | |
Wi-Fi 연결: 원격으로 데이터에 액세스하고 분석 성능 확인 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
크기 | 27x30x33(in) | 27x30x33(in) | 27x30x33(in) | 27x30x33(in) | |
IVD 플랫폼 | 아니오 | 몇몇 국가에서만 구매 가능 | 아니오 | 아니오 | |
호환되는 분리 기술 | UltiMate, Vanquish, Multiplexing, Capillary LC, 기타 공급업체 | UltiMate, Vanquish, 기타 공급업체, IC, Multiplexing, Capillary LC, NanoLC | UltiMate, Vanquish, 기타 공급업체, IC, Multiplexing, Capillary LC, NanoLC | UltiMate, Vanquish, 기타 공급업체, IC, Multiplexing, Capillary LC, NanoLC | |
호환되는 소프트웨어? | Xcalibur, TraceFinder, Chromeleon | Xcalibur, TraceFinder, Chromeleon | Xcalibur, TraceFinder, Chromeleon | Xcalibur, TraceFinder, Chromeleon | |
라이브러리 이용 가능 | 예 | 예 | 예 | 예 |