Search Thermo Fisher Scientific
높은 선택성과 함께 여섯 자릿수 (10의 6제곱) 이상의 직선성 동적 범위( linear dynamic range). 향상된 획득 속도로 0.3ms 만큼 낮은 유효 dwell time 설정을 사용하여 translational workflow 개발 또는 분석법 최적화를 위한 대규모 연구를 가능하게 합니다. 5ms의 극성 전환은 더 적은 실험에서 생산성을 극대화합니다.
TSQ AltisPlus 삼중 사중극자 질량분석기의 장비 특성은 데이터 신뢰성이 요구되는 복잡한 매트릭스를 위한 고성능 표적 실험을 지원합니다.
이온 소스, 질량분석기, 활성 Q2 충돌 셀(active Q2 collision cell), RF 전자 장치의 혁신적인 기술은 초고성능 액체 크로마토그래피(UHPLC) 분리에 이상적인 높은 감도, 선택성, 우수한 획득 속도/극성 전환 시간을 제공합니다. 스케쥴된 SRM 획득 및 600 SRM/초를 사용하여, 1000개의 화합물을 스크리닝하거나 분석법에 따라 정량 분석할 수 있습니다. 가장 까다로운 매트릭스에서, 빠른 데이터 획득을 통해 매우 낮은 농도에서도 뛰어난 신뢰도를 위해 필요한 데이터 포인트 수에 도달합니다.
TSQ Altis Plus 질량분석기 중심의 통합된 워크플로우 솔루션은 점점 증가하는 다양한 화합물을 표적으로 하는 규제 요구사항을 충족합니다. 새로운 UHPLC 및 이온 크로마토그래피(IC) 시스템은 비용이 많이 드는 샘플 준비 또는 유도화 단계 없이 최소 잔류 한계를 충족할 수 있는 감도를 유지함으로써 샘플 전달과 분리 기능을 극대화합니다. Thermo Scientific Chromeleon 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS) 소프트웨어는 규제 환경에서 모든 실험 특성을 제어하여 생산성을 더욱 높입니다.
표적 연구 및 일상적 애플리케이션은 직관적인 운영을 통해 신속성과 응답성이 우수한 장비 제어 소프트웨어가 필요합니다. 단순화된 보정은 지능형 장비 점검 및 보정 루틴을 결합하여, 작업자가 필요한 단계를 통합합니다. 이전 세대의 Thermo Scientific TSQ 질량분석기로부터 직접 분석법 이전을 수행하여 최적화 없이도 동등하거나 더 나은 성능을 얻을 수 있습니다.
각 전환에 할당된 dwell time의 실험적 결정은 사용자 정의 크로마토그래피 피크 너비, 고정된 사이클 타임 옵션 또는 크로마토그래피 피크당 최적의 데이터 포인트 수를 기반으로 자동화됩니다. 우선 순위 설정을 통해 추가 조정이 가능합니다.
표적 획득을 위한 방법 개발에는 최적의 product ion과 에너지에 대한 사전 지식이 필요합니다. 발견 실험에서 생성된 실험 라이브러리를 활용하면 정제된 표준물질과 긴 최적화 루틴의 필요를 우회할 수 있습니다. Thermo Scientific TraceFinder 소프트웨어에서 처리된 데이터의 정보를 Instrument Method Editor로 직접 가져올 수 있으므로 대규모 연구 생성을 간소화할 수 있습니다.
그러나, 발견 실험에서는 연구에서 표적화한 화합물 중 일부가 포함되지 않을 수도 있습니다. Thermo Scientific mzCloud 데이터베이스와 통합하면 최신 질량 스펙트럼 데이터베이스에서 추가 화합물을 선택하여 기존 실험 방법에 추가할 수 있습니다.
환경 및 보건 위험을 초래하는 화학물질을 식별하기 위해서는, 현재 및 새로운 규정을 충족시킬 수 있는 일상적인 정량 분석에 대해 효과적이고 반응성 높은 솔루션을 찾는 것이 매우 중요합니다. 정량 분석 솔루션은 낮은 농도의 화학 오염 물질을 스크리닝하고 정량하기 위한 광범위한 분석 요구 사항을 충족해야 합니다. 이러한 화합물과 분석법은 다양하며, 규정을 준수하는 동시에 신속하고 확실하게 대응할 수 있는 통합 솔루션을 필요로 합니다.
LC-MS/MS를 통해 지하수, 지표수 및 폐수에서 선택된 과불화화합물(PFAS)의 직접 분석
전세계 식량 공급을 위해서는 안전 및 규정 준수를 보장하는 것이 중요하며, 이것은 각기 다른 환경과 다양한 규정에 따라 처리되고 있습니다. 운송 및 취급 뿐만 아니라 살충제 개발 및 구현의 차이로 인해, 현재의 검사 요구사항 뿐만 아니라 새로운 위협과 규정을 다루기 위한 워크플로우 솔루션을 개발하는 것은 복잡하지만 중요한 일입니다. TSQ Altis Plus 질량분석기는 차원 높은 성능을 제공하여 이러한 문제를 해결합니다.
Halvec Lab의 새로운 일상적 젤라틴 분석과 돼지 미량 원소 식별을 위한 표적 마커를 위한 삼중 사중극자 기술
임상, 법의학 및 translational 연구에 수반되는 까다로운 요구사항을 충족하는 데 도움이 되는 혁신적인 솔루션을 제공하는 Thermo Scientific 워크플로우 솔루션은 TSQ Altis Plus 질량분석기에 효과적인 프론트 엔드 솔루션을 결합하여 신뢰성 높은 데이터를 제공합니다.
면역억제제 모니터링, 질병 표적을 위한 잠재적 바이오마커 조사, 내분비샘의 분비량 측정 등의 과제를 해결합니다.
표적 펩타이드 정량 분석 개선: 복잡한 매트릭스 내 펩타이드 분석을 위한 FAIMS Pro 인터페이스와 TSQ Altis 결합
Thermo Scientific Almanac 웹 및 스마트폰 기반 앱을 사용하여 언제 어디서든지 질량분석법 분석 데이터를 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 실시간으로 시스템 상태 및 분석 확인, 분석 완료 또는 오류 발생을 알려주는 자동 이메일 설정, 기기 액세스 스케쥴, 활용도 모니터링, 시스템 진단 지원 및 가동 시간 최대화를 위한 서비스 파일 전송 등이 가능합니다.
Thermo Fisher Connect Platform 은 안전한 클라우드 기반 데이터 저장, 과학 분석 앱, 동료 간 협업 도구를 위한 당사의 전체 디지털 기능 제품군의 일부입니다. 또한 당사의 자산 관리 도구를 사용하면 실험실 장비에 대한 시간을 원격으로 스케쥴하고 모바일 장치를 통해 가동상황을 모니터링할 수 있습니다.
Thermo Fisher Connect를 사용하면 1 TB의 무료 저장 공간을 포함하여 안전한 개인 계정에 파일을 쉽게 연결, 저장, 동기화할 수 있습니다. 동료 및 문서 협업 도구를 통해 안전한 그룹 협업이 가능합니다.
클라우드 기반 기술이 실험실에서 얼마나 보급되고 있는지 확인해 보십시오.
Thermo Fisher Connect Platform에 대해 자세히 알아보십시오