Search Thermo Fisher Scientific
불충분한 크로마토그래피 기반 솔루션으로 인해 처리해야 할 시료가 적체되고 있는 경우, 질량 분석법용 Thermo Scientific VeriSpray PaperSpray 이온 소스는 MS 분석을 위한 유용한 대체 솔루션입니다. 이 페이퍼 스프레이 이온화 기술은 삼중 사중극자 질량 분석기를 이용하여 직접적인 시료 분석 기능을 제공하므로 크로마토그래피 기반의 분리가 필요하지 않으며, 워크플로우를 단순화하고, 빠른 결과를 얻을 수 있으며, 검사 당 비용을 절감할 수 있습니다.
MS 분석 전 시료 처리 시간 단축 | 검사 당 비용 절감 | 원활한 데이터 획득 및 처리 |
---|---|---|
미처리 시료의 고처리량 분석을 위해 최대 240개의 시료를 무인상태로 실행합니다. 이온 소스의 사용으로 시료 전처리를 최소화하고 크로마토그래피를 제거하여 MS 결과를 2분 이내에 생성할 수 있습니다. | 크로마토그래피 사용 경험이 필요하지 않고 사용이 쉬운 VeriSpray 이온 소스로 더 많은 MS 기반 검사를 수행하십시오. 용매 소비량을 줄이고 장비 유지보수 비용과 작별하십시오. | VeriSpray 이온 소스를 워크플로우용 분석법 템플릿을 포함하는 TSQ Series II ICSW 3.2 Tune editor로 직접 제어할 수 있습니다. 쉽고 효율적인 데이터 처리를 위한 Thermo Scientific Xcalibur 4.2 SP1의 활용 |
시간 소모적인 시료 전처리와 크로마토그래피를 대신 VeriSpray 이온 소스를 사용하여 종이 상의 복잡한 시료 매트릭스에 대한 직접적인 MS-기반 이온화. VeriSpray 페이퍼 스프레이 이온화 기술은 전기분무 이온화법을 통해 시료를 질량분석기에 주입하는 직접적인 시료 처리 방법을 사용하는 빠르고 쉬운 시료 주입 기술입니다. 간단히 종이 카트리지에 시료 및 용매를 추가하고 시스템에 로드합니다.
VeriSpray 이온 소스는 “dilute and shoot” 방법을 사용하여 용매 소비와 유도체화와 같은 시간 소모적인 시료 전처리 단계를 최소화 할 수 있습니다. 비전문가들도 질량 분석 결과의 특이성 및 민감성을 이용할 수 있도록 함으로써, 분석 검사 실험실에서 더 많은 검사를 수행하고 시료 처리에 소요되는 비용을 절약할 수 있습니다.
Thermo Scientific TSQ Altis 질량 분석기에 연결된 VeriSpray 이온 소스를 이용한 항진균제의 빠른 정량 분석
현대 법의독성학 및 임상 연구 실험실은 남용 약물의 스크리닝 및 정량을 위해 더 높은 처리량과 더 빠른 분석을 제공하는 더 간단한 분석법이 필요합니다. 삼중 사중극자 질량 분석기와 결합된 페이퍼 스프레이 이온화 기술은 여러가지 이유에서 신속한 약물 스크리닝 및 정량을 위한 이상적인 선택입니다.