ZipChip Interface for Mass Spectrometry
ZipChip 시스템: 생물학적 시료의 CE/ESI-MS 분석을 위한 완벽한 워크플로우
캐필러리 전기영동(CE) 및 전자 분사 이온화(ESI)를 하나의 마이크로유체 장치에 통합하여 생물학적 시료를 신속히 준비하고 분리한 다음 Thermo Scientific 질량분석기에 곧바로 전자 분사를 수행할 수 있습니다. 휴대하기 좋은 크기를 가진 ZipChip 인터페이스는 선택한 Thermo Scientific 질량분석기 모델에 직접 장착하며, 무변형 단백질, 항체 약물 콘주게이트(ADC), 항체 소단위체, 펩타이드, 대사체의 특성 분석을 위해 빠른 CE 분리, 나노 스프레이 수준의 감도, HRAM 분광법을 제공하는 완벽한 CE/ESI-MS 워크플로우를 구현합니다.
자세한 정보를 위해 문의하기
ZipChip 인터페이스는 21 CFR 1040.10 및 1040.11을 준수하는 class 1 레이저 제품입니다(레이저 고시 No. 50과 관련한 편차 제외).
주요 ZipChip 제품
주요 ZipChip 애플리케이션
애플리케이션
  • 원형 단백질/항체 분석
  • 항체 소단위체 분석
  • 펩타이드 맵핑
  • 대사체 및 소분자 분석
분석물
  • 항체
  • 항체 약물 콘주게이트(ADC)
  • 원형(intact) 단백질
  • 펩타이드
  • 아미노산
  • 소분자
매트릭스
  • 세포 용해물
  • 성장 배지
  • 혈장
  • 혈액
  • 소변
  • 바이오제약 최종 제품
  • 기타...
ZipChip 인터페이스의 작동 방식
Schematic of ZipChip HR microfluidic chip
Schematic of ZipChip HR microfluidic chip
Top open view of ZipChip microfluidic chip well structures
Top open view of ZipChip microfluidic chip well structures
시료 전처리
  • 일반적인 생물학적 시료의 경우 시료 전처리가 없거나 최소화됩니다.
  • 칩에서 탈염(desalting)이 이루어져 고염도 농축물, 잔류 세제 및 기타 생산 화학물질이 세척됩니다.
캐필러리 전기영동 분리 및 전자 분사 이온화
  • 전기영동 이동성의 차이로 인해 분석물이 분리됩니다. 이동성은 단순히 분석물의 전하와 크기의 함수입니다.
  • 분석물은 마이크로유체(microfluidic) 칩의 모서리에 있는 ESI 이미터를 통해 질량분석기로 직접 전자 분사가 이루어집니다.
  • 안정적이고 민감한 나노 스프레이는 감도와 견고성의 완벽한 결합을 보장합니다.
분석 시간
  • 대부분의 생물학적 시료에 대해 전체 CE/ESI-MS 분석을 2~3분이면 완료할 수 있어 실험실 생산성이 크게 개선됩니다.