Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific은 MS 워크플로우를 최적화하고 가능한 가장 감도 높은 데이터를 얻을 수 있는 특별한 이온 소스, 대체 해리 기법, 프로브 제품들을 제공합니다.
아래의 전체 포트폴리오에 대해 알아보시거나, 응용 분야 및 워크플로우(workflow) 요구 사항에 적합한 제품을 찾기 위해 전문가에게 문의해보십시오.
직접 이온화 기술은 샘플 준비를 최소화하고, 크로마토그래피 분리 없이 1-2분 만에 질량 분석 샘플을 확보할 수 있습니다.
Field asymmetric ion mobility spectrometry (FAIMS)는 단백질체학 애플리케이션을 위해 탁월한 LC-MS 장비 선택성과 검출 한계를 제공합니다.
생물학적 샘플을 신속하게 준비, 분리한 후 질량분석기 속으로 전자 분사(electrospray)하는 단일 미세유체(microfluidic) 장치를 사용하여 CE/ESI-MS 워크플로우(workflow)를 생성해 보십시오.
Thermo Scientific EASY-Spray IMAC-10 LC 컬럼으로 나노플로우 LC-MS를 최적화해 보십시오. 최대의 신뢰성과 성능을 위해 온도가 조절됩니다. 이 분석 컬럼은 최대 1,000 bar(15,000 psi)에서 사용할 수 있으며 통합형 컬럼/이미터 설계로 데드볼륨을 제거합니다.
소분자(small molecule) 및 고분자(polymer)에 대한 기존의 분석에서부터 복합 매트릭스 내 미량 또는 비극성 화합물로부터의 감도 높은 데이터 수집에 이르는 작업을 위해 Thermo Scientific은 고분해능 정밀 질량(HR/AM) 질량분석법 및 종이 크로마토그래피 등 다양한 분석 모드에 맞춘 광범위한 이온 소스를 제공합니다.
제품 | 설명 |
---|---|
EASY-Spray C18 LC 컬럼 | Thermo Scientific EASY-Spray IMAC-10 LC 컬럼으로 나노플로우 LC-MS를 최적화해 보십시오. 최대의 신뢰성과 성능을 위해 온도가 조절됩니다. 이 분석 컬럼은 최대 1,000 bar(15,000 psi)에서 사용할 수 있으며 통합형 컬럼/이미터 설계로 데드볼륨을 제거합니다. |
EASY-Spray 트랜스퍼 라인 | 설치를 쉽게 하기 위해 Thermo Scientific Dionex nanoViper를 장착한 EASY-Spray 트랜스퍼 라인은 니들 배열 및 조작 없이 외부 튜닝 화합물의 도입을 도와줍니다. 이 비분리 분사기를 사용하면 질량분석기를 빠르고 쉽게 조정할 수 있습니다. |
전자 전달 해리(Electron Transfer Dissociation, ETD) | 펩타이드 단편화에 ETD 옵션을 선택하면 펩타이드와 단백질의 염기서열 커버리지 및 번역후 변형(post-translational modification) 분석을 개선할 수 있습니다. 이 옵션은 LTQ 시리즈 선형 이온 트랩 및 하이브리드 이온 트랩-오비트랩(Orbitrap) 질량분석기의 충돌 유도 해리(collision-induced dissociation, CID)를 대신하거나 이와 함께 사용합니다. |
FAIMS Pro Duo 인터페이스 | 약동학적(pharmacokinetic) 파라미터의 정확한 측정 등 까다로운 바이오분석 애플리케이션에서 high-Field Asymmetric waveform Ion Mobility Spectrometry (FAIMS)를 사용하면 질량분석 검사 동안 이온 선택성을 최적화하고 화학적 백그라운드(background)를 줄일 수 있습니다. FAIMS는 co-eluting 간섭물질을 성공적으로 방지하여 신호 대 잡음비를 100배 이상 높여줍니다. |
VeriSpray PaperSpray 이온 소스(Ion Source) | 최신 삼중 사중극자 질량분석기를 위한 완전 자동화, 완전 통합형, 고처리량의 직접 이온화 기술로 처리 시간을 개선하고 검사당 비용을 줄이며 시료 전처리를 최소화할 수 있습니다. |
Heated Electrospray Ionization(HESI-II) 프로브(Probe) | Thermo Scientific Ion Max 이온 소스에 HESI-II 프로브를 추가하여 LC-MS 분석 감도를 최대 8배까지 높일 수 있습니다. HESI-II 프로브는 탈용매화를 향상시키고 노즐 성능을 개선하며, 이미 여러 Thermo Scientific 질량분석기의 표준 기능이 되었습니다. |
MSPac DS-10 탈염기 카트리지(Desalter Cartridge) | MSPac DS-10 탈염기(Desalter) 카트리지는 임상 연구, 바이오마커 발견 및 시스템 생물학 애플리케이션에 사용되며 생물학적 시료에 흔히 있는 염과 오염물질에서 간섭물질을 제거합니다. 이 카트리지에는 5um의 다공성 공중합체 비드(bead)가 포함되어 있어 역상 LC-MS 분석에 사용할 수 있습니다. |
MSQ 액세서리 | 예방 유지보수 키트와 액세서리로 Thermo Scientific MSQ 또는 MSQ Plus LC-MS 시스템의 신뢰성 있는 성능을 확보하십시오. |
MSQ 18LA 질소 가스 생성기 | Thermo Scientific MSQ 18LA 질소 가스 생성기(Nitrogen Gas Generator)로 사용 중인 질량분석기의 생산성을 최대한 높일 수 있습니다. 이 발생기는 전자 분사 이온화 또는 대기압 화학적 이온화 모드에서 하루 24시간 연중 내내 중단 없이 작동하므로 작업량이 많은 상황에도 대비할 수 있습니다. |
LC 컬럼 특성을 선택하여 용도에 가장 적합한 컬럼을 선택하십시오.