Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific TSQ Fortis Plus 삼중 사중극자 질량분석기를 사용하면 정량 분석 생산성을 가속화할 수 있습니다. 향상된 획득 속도와 감도를 견고성 및 신뢰성과 결합하여 고처리량 분석을 위한 한 차원 높은 성능과 가치를 제공합니다. 강력한 Thermo Scientific 크로마토그래피 시스템과 업계 최고의 소프트웨어를 통합한 간소화된 운영으로 모든 기술 수준의 사용자가 실험실 요구사항을 충족하는 재현가능한 높은 신뢰도의 결과를 얻을 수 있도록 보장합니다.
표적 연구 및 일상적 애플리케이션에는 직관적인 운영을 통해 신속성과 응답성이 우수한 장비 제어 소프트웨어가 필요합니다. Thermo Scientific mzCloud 데이터베이스를 포함하여 데이터베이스에 통합된 미리 정의된 분석법 템플릿을 통해 경험적 지식을 기반으로 표적 정량 분석 방법을 생성할 수 있습니다. 또한, 최적화 없이 이전 TSQ Fortis 질량분석기로부터 직접 분석법 이전을 수행하여 로드하고 작동할 수 있습니다.
전환에 할당된 dwell time의 실험적 결정은 사용자 정의 크로마토그래피 피크 너비, 고정된 사이클 타임 옵션 또는 크로마토그래피 피크당 최적의 데이터 포인트 수를 기반으로 자동화됩니다. 우선 순위 설정을 통해 추가 조정이 가능합니다.
TSQ Fortis Plus 질량분석기는 600S RM/sec를 획득할 수 있고 새로운 전원 공급 장치와 결합되면 5ms 극성 전환이 가능한 뛰어난 획득 속도를 달성할 수 있으며, 초고성능 액체 크로마토그래피(UHPLC) 분리를 통해서도 표적 화합물의 수를 늘리는 데 필요한 데이터 포인트 수를 획득할 수 있습니다.
TSQ Fortis Plus 질량분석기는 용도에 맞는 선택성을 위해 selected reaction monitoring (SRM)과 high-resolution selected reaction monitoring (H-SRM) 모두에서 우수한 정량 분석 성능을 제공합니다. 향상된 활성 Q2 충돌 셀(active Q2 collision cell)은 특히 low-mass product ions에 대한 이온 전달을 개선하여 검출 효율성을 높일 수 있습니다.
TSQ Fortis Plus 질량분석기 중심의 통합 워크플로우 솔루션은 점점 증가하는 다양한 화합물을 표적으로 하는 규제 요구사항을 충족합니다. 새로운 UHPLC 및 고성능 이온 크로마토그래피(HPIC) 시스템은 비용이 많이 드는 샘플 준비 또는 유도화 단계 없이 최소 잔류 한계를 충족할 수 있는 감도를 유지함으로써 샘플 전달과 분리 기능을 극대화합니다. Thermo Scientific Chromeleon 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)은 규제 환경에서 모든 실험 특성을 제어하여 생산성을 더욱 높입니다.
이온 소스, 중성물질 블로커 및 질량 분석기의 혁신적 설계를 통해 장비 가동 시간을 극대화하면서 최적의 성능을 유지합니다. ion transfer tube를 사용하면 장비의 진공을 훼손하거나 장비를 보정할 필요 없이 몇 분 만에 간단하게 추출 및 세척할 수 있습니다. 새로운 통합형 장비 성능 점검 및 보정 루틴은 수동의 상호 작용을 줄이고 데이터 획득과 장비 생산성을 극대화합니다.
환경 및 보건 위험을 초래하는 화학물질을 식별하기 위해서는, 현재 및 새로운 규정을 충족시킬 수 있는 일상적인 정량 분석에 대해 효과적이고 반응성 높은 솔루션을 찾는 것이 매우 중요합니다. 정량 분석 솔루션은 낮은 농도의 화학 오염 물질을 스크리닝하고 정량하기 위한 광범위한 분석 요구 사항을 충족해야 합니다. 이러한 화합물과 분석법은 다양하며, 규정을 준수하는 동시에 신속하고 확실하게 대응할 수 있는 통합 솔루션을 필요로 합니다.
음용수 내 할로아세트산(HAA): 검증된 IC-MS/MS 애플리케이션 워크플로우를 통한 소독 부산물의 측정
전세계 식량 공급을 위해서는 안전 및 규정 준수를 보장하는 것이 중요하며, 이것은 각기 다른 환경과 다양한 규정에 따라 처리되고 있습니다. 운송과 취급 뿐만 아니라 살충제 개발 및 구현의 차이는 이것을 복잡하게 만듭니다. 현재의 검사 요구사항, 새로운 위협 및 규제를 해결하기 위한 워크플로우 솔루션을 개발하는 것이 중요합니다. TSQ Fortis Plus 질량분석기는 차원 높은 성능을 제공하여 이러한 문제를 해결합니다.
자동 온라인 µSPE 클린업을 결합한 LC-MS/MS를 사용하는 QuEChERS 추출물의 잔류 농약 분석
환경 및 식품 안전 문제를 해결하기 위해 보다 우수하고 신뢰성 높은 데이터를 얻는 방법에 대해 알아보십시오.
Thermo Scientific 워크플로우는 임상, 법의학 및 translational 연구에 수반되는 까다로운 요구사항을 충족하는 데 도움이 되는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 효과적인 프론트 엔드 솔루션과 결합된 TSQ Fortis Plus 질량분석기는 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다.
표적 정량 분석 워크플로우에 대한 의존성은 고분자 및 저분자 약물 개발, 제조, 품질 관리에 있어 핵심적인 요소입니다. 광범위한 약물 유형과 검사로 인해 LC-MS/MS 워크플로우는 강력하고 이전 가능하며 사용하기 쉬운 방법을 사용하여 감도, 선택성 및 처리량 문제를 해결해야 합니다. TSQ Fortis Plus 질량분석기는 대규모 연구 규모를 분석하는 데 필요한 감도와 재현성을 제공합니다. 또한 업계를 선도하는 UHPLC 및 소프트웨어 솔루션을 포함하는 포괄적인 Thermo Scientific 솔루션의 핵심 부분입니다.
브로셔
백서
사례 연구
Smart Notes
Thermo Fisher Connect Platform 은 안전한 클라우드 기반 데이터 저장, 과학 분석 앱, 동료 간 협업 도구를 위한 당사의 전체 디지털 기능 제품군의 일부입니다. 또한 당사의 자산 관리 도구를 사용하면 실험실 장비에 대한 시간을 원격으로 스케쥴하고 모바일 장치를 통해 가동상황을 모니터링할 수 있습니다.
Thermo Fisher Connect를 사용하면 1 TB의 무료 저장 공간을 포함하여 안전한 개인 계정에 파일을 쉽게 연결, 저장, 동기화할 수 있습니다. 동료 및 문서 협업 도구를 통해 안전한 그룹 협업이 가능합니다.