Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Hybrid Quadrupole-Orbitrap 질량분석기를 사용하여 표적, 비표적 스크리닝 및 특성 분석을 수행할 수 있습니다. 또한 광범위한 시료 유형 애플리케이션에 사용되므로 실험실에서 다른 기기 및 기술에 의존하지 않고 화합물 발견에서 정량 분석으로 이동할 수 있습니다. 스캔 속도, 고분해능, 질량 정확도, 스펙트럼 품질 및 감도의 조합으로 정량 확실성을 얻을 수 있습니다.
당사의 하이브리드 사중극자 Orbitrap 질량분석 시스템은 질량 분해능, 스캔 속도 및 분석 모드 측면에서 다양한 종류로 제공됩니다. 바이오제약, 법의독성학, 임상 및 중개 연구, 환경 및 식품 검사 등 복잡한 매트릭스 애플리케이션에서 저농도 성분의 표적 분석과 고처리량 분석을 위한 질량 스펙트럼 분석에 이상적입니다. 아래 표에 나와있는 데이터를 사용하여 Q Exactive Orbitrap 질량분석기 제품들을 비교해 보고 실험실별 요구에 가장 적합한 시스템을 찾아 보십시오.
Q Exactive Focus | Q Exactive | Q Exactive Plus | Q Exactive HF-X | Q Exactive HF | Q Exactive UHMR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이상적인 애플리케이션 | 법의독성학, 임상연구, 식품 및 환경 안전 검사, 표적 대사체학 | 법의독성학, 임상연구, 식품 및 환경 안전 검사, 기초 학술 연구, 표적 대사체학 | 법의독성학, 임상연구, 식품 및 환경 안전 검사, 기초 학술 연구, 스포츠 도핑 방지, 바이오제약 개발, 대사체학, 지질체학 | 단백질체학, 바이오제약 | 단백질체학, 바이오제약, 대사체학 | 단백질체학, 구조 생물학 | |
분석 | MS 및 MS/MS, 정성 분석/정량 분석, 스크리닝 및 확인 | MS 및 MS/MS, 스크리닝 및 확인 | |||||
일반적 특징 | |||||||
분해능 | 70,000 | 140,000 | 140,000 (바이오제약 옵션 포함 시 최대 280,000) | m/z 200에서 240,000 | m/z 200에서 120,000 (옵션 포함 시 최대 240,000) | m/z 400에서 200,000 | |
질량 정확도 (내부 보정) | <1 ppm(내부 보정) | ||||||
질량 범위 | m/z 50 - 3,000 | m/z 50 - 6,000 (옵션 포함 시 최대 8000) | m/z 50 - 6,000 (바이오제약 옵션 포함 시 최대 8000) | m/z 350 - 80,000 | |||
스캔 속도 | 최대 12 Hz | 최대 40 Hz | 최대 18 Hz | 최대 12 Hz(12,500 @ m/z 400의 분해능 설정에서) | |||
이온 소스 | H-ESI II 프로브를 사용하는 IonMax | (전체 사이클 1회 < 1초) | |||||
극성 전환(polarity switching) | 전체 사이클 1회 <1초(35,000 분해능 설정에서) | H-ESI II 프로브를 사용하는 IonMax | |||||
복합분석(multiplexing) | 3(SIM만 해당) | 10 | 최대 20 전구체/스캔 | 해당없음 | |||
스캔 기능 | SIM | SIM & PRM | FS, AIF, SIM, PRM, DIA, ddHCD | FS, AIF, MS/MS, pseudo-MS3 | |||
분해 | 인소스 CID, HCD | 인소스 CID, HCD | 인소스 트래핑, HCD | ||||
업그레이드 옵션 | |||||||
원형(Intact) 단백질 모드 | 해당없음 | 예 | |||||
높은 질량 범위n (HMRn, 최대 8000 m/z) | 예 | 해당없음 | |||||
고급 분해능 모드 | 해당없음 | 예 | |||||
Orbitrap 질량 분석기가 고분해능, 초고 질량 분해능, 전체-스캔(및 MS/MS) 획득에서의 고감도 및 선택성, 질량 정확도 및 정밀도(신뢰성), 사용 편의성 등을 바탕으로 가장 복잡한 매트릭스에서도 어떻게 일관된 분석에 대한 확신을 주는지 알아보십시오.