Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Hybrid Quadrupole-Orbitrap 질량분석기를 사용하여 표적 및 비표적 스크리닝 및 특성 분석을 수행할 수 있습니다. 또한 광범위한 시료 유형 애플리케이션에 사용되므로 실험실에서 다른 기기 및 기술에 의존하지 않고 화합물 발견에서 정량 분석으로 이동할 수 있습니다. 스캔 속도, 고분해능, 질량 정확도, 스펙트럼 품질 및 감도의 조합으로 정량 확실성을 얻을 수 있습니다.
Orbitrap 질량 분석기가 고분해능, 초고 질량 분해능, 전체-스캔(및 MS/MS) 획득에서의 고감도 및 선택성, 질량 정확도 및 정밀도(강력성), 사용 편의성을 바탕으로 가장 복잡한 매트릭스에서도 어떻게 일관된 분석 확실성을 유지하는지 알아보십시오.
당사의 Orbitrap-Hybrid 시스템은 질량 분해능, 스캔 속도 및 분석 모드 측면에서 다양한 종류로 제공됩니다. 바이오제약, 법의독성학, 임상 및 중개 연구, 환경 및 식품 검사 등 복잡한 매트릭스 애플리케이션에서 저농도 성분의 표적 분석과 고처리량 분석을 위한 질량 스펙트럼 분석에 이상적입니다. 실험실의 특정 필요에 가장 적합한 시스템을 찾으려면 아래 차트를 참조하십시오.
Orbitrap Hybrid 질량분석기는 다음 기능을 제공합니다.
Q Exactive Orbitrap Hybrid 질량분석기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
시스템 | Q Exactive Focus | Q Exactive | Q Exactive Plus | Q Exactive HF | Q Exactive HF-X | Q Exactive UHMR |
분석 | MS 및 MS/MS, Qual/Quan, 스크리닝 및 확인 | |||||
스캔 기능 | 전체 스캔, AIF, SIM, PRM, vDIA | |||||
분해능(m/z 200에서) | 70,000 | 140,000 | 향상된 분해능 옵션 미포함 | 240,000 | 200,000(m/z 400에서) | |
140,000 | 120,000 | |||||
향상된 분해능 옵션 포함 | ||||||
280,000 | 240,000 | |||||
질량 정확도 | 내부 보정 | |||||
<1 ppm | <1 ppm | <1 ppm | ||||
외부 보정 | ||||||
< 3 ppm | < 5 ppm | < 3 ppm | ||||
질량 범위 | 50 - 3,000 | 50 - 6,000 | 30 - 30,000 | 50 - 6,000 EMR 모드: 350 - 20,000 | 350 - 80,000 m/z | |
스캔 속도 | 최대 12 Hz | 최대 18 Hz | 최대 40 Hz | 최대 12 Hz(12,500 @ m/z 400의 분해능 설정에서) | ||
동적 범위 | 최대 10의 5제곱 | 최대 10의 5제곱 | ||||
극성 전환 (전체 사이클 1회 < 1초) | 예 | |||||
복합분석(multiplexing) | 3 | 10 | 20 | 최대 10전구체/스캔 | 아니오 | |
스캔 기능 | SIM | SIM & PRM | FS, AIF, SIM, PRM, DIA, ddHCD | FS, AIF, MS/MS, MS3 | ||
분해 | 인소스 CID, HCD | 인소스 CID, HCD | HCD 및 인소스 트래핑(Insource trapping) | |||
단백질 모드 | 해당없음 | 선택 사항 | N/A | 예 | ||
비용 | $$ | $$$ | $$$$ | $$$ | ||
시료 처리량 | 낮음 ~ 중간 | 중간 ~ 높음 | 낮음 ~ 중간 | 높음 | 높음 |