Go beyond with Orbitrap Tribrid MS for large and small molecule analysis
고분자 및 저분자 분석에서 Orbitrap Tribrid MS를 사용하여 뛰어난 분석 능력을 체험하십시오
최고의 사중극자, Orbitrap 및 선형 이온 트랩 질량분석기를 결합한 혁신적인 Thermo Scientific Tribrid 구조 상에 만들어져 까다로운 시료의 고밀도 데이터 수집 분석이 가능합니다.
이들 제품에는 복합 매트릭스에서 적은 양의 펩타이드를 정확하고 세밀하게 정량하고, 약물 대사체부터 단백질까지 광범위한 분석범위, 구조적 이성질체의 특성 분석, 동중원소 종의 분해능 및 단백질 복합체 구조 특성 분석 기능이 포함되어 있습니다.
문의하기
이 페이지의 내용
Orbitrap Tribrid 질량분석기 내부를 살펴봅니다
Orbitrap Tribrid 질량분석기의 내부 구조는 발굴 단계부터 프로파일링 및 정량화에 이르기까지 다양한 실험 응용 분야를 아우르는 분석을 가능하게 하며, 실험에 있어 유연성을 제공하는 동시에 더욱 가속화된 과학적 발전을 이룰 수 있게 합니다.
당사의 Orbitrap Tribrid 장비를 살펴봅니다
Orbitrap Eclipse Tribrid MS
Thermo Scientific Orbitrap Eclipse Tribrid 질량분석기는 다양한 응용 분야에서 최고의 성능을 제공하도록 고안된 당사의 주력 Orbitrap Tribrid 기기입니다. 이 제품은 정량 프로테오믹스, 단백질 특성 분석 및 저분자 분석에서 최고의 결과를 얻을 수 있도록 하기 위해 개발되었습니다. 본 시스템은 최신의 혁신적인 하드웨어, 실시간 데이터베이스 검색 가능성을 갖춘 향상된 장비 제어 기능, 그리고 단백질 복합 특성 분석을 위한 넓은 질량 범위 MSn (HMRn), 그리고 전하의 세밀한 조작을 통한 복잡한 스펙트럼 단순화를 위한 proton transfer charge reduction (PTCR)을 비롯한 인상적인 옵션 기능 들을 제공합니다.
자세히 알아보기  브로셔 다운로드
세포 생물학 연구에서 가장 많이 발전한 분야 중 하나는 단일 세포 분석입니다. 단일 세포 단백질체의 특성 분석은 질병 진행 상황 및 세포 유형의 기능과 같은 치료에 대한 반응의 맥락에서 세포 수준의 연구에 대한 풍부한 새로운 정보를 제공해 줍니다. Brigham Young University의 Ryan Kelly 교수는 최근 Thermo Fisher와의 협업에서, 단일 세포 분석에 대한 통합 워크플로우를 개발함으로써 단일 세포 내에서 수천 가지 단백질의 정확한 정량 분석을 가능하게 하였습니다.
자세히 알아보기
“단일 세포 단백질체학의 혁명은 이제부터 시작입니다. nanoPOTS와 Orbitrap Eclipse Tribrid 질량분석기, TMT 시약 및 SPS MS3의 실시간 검색을 결합하여 이 초기 개발 단계에 필요한 심도 있고, 정량적 정확도 및 처리량을 제공합니다.”
UT, Brigham Young University, Ryan Kelly 교수
Erwin Schoof 박사
복합 분석 단일 세포 단백질체학: 감도와 처리량의 결합
Dr. Erwin Schoof, Head of Proteomics Facility,
Technical University of Denmark Postdoctorial Fellow, Copenhagen University
웨비나 시청
Ryan Kelly 박사
한 번에 하나의 세포: 단일 세포 단백질체학이 현실이 되었습니다
Dr. Ryan Kelly, Associate professor
Brigham Young University의 화학 및 생화학과
웨비나 시청
Erwin Schoof 박사
복합 분석 단일 세포 단백질체학: 감도와 처리량의 결합
Dr. Erwin Schoof, Head of Proteomics Facility,
Technical University of Denmark Postdoctorial Fellow, Copenhagen University
웨비나 시청
Ryan Kelly 박사
한 번에 하나의 세포: 단일 세포 단백질체학이 현실이 되었습니다
Dr. Ryan Kelly, Associate professor
Brigham Young University의 화학 및 생화학과
웨비나 시청
Orbitrap IQ-X Tribrid MS
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS
최근 Orbitrap Fusion Lumos 질량분석기는 메탄올을 탄소 소스로 사용하도록 엔지니어링된 Escherichia coli에서 DNA 단백질 결합 특성을 분석하는 데 사용되었습니다. UCLA의 연구자들은 stationary phase에서 접종한 배양체가 매우 긴 lag phase를 나타내는 것을 보여주었습니다. DNA가 결합된 단백질의 식별 및 정량은 세포 사멸, 그리고 이러한 현상을 설명하는 전사 및 번역 프로세스의 잠재적 중단이 가능한 원인에 대한 가능성을 제공합니다.
Orbitrap Fusion Tribrid MS
Orbitrap Fusion MS는 최근 지질 대사 조절에 관여하는 인산화의 역할 조사 연구에 활용되었습니다. Martinez-Montanes와 동료들은 생명 주기의 다양한 단계에서 효모 Saccharomyces Cerevisiae에 대한 일련의 단백체학 및 지질학적 실험을 수행했습니다. 이를 통해 그들은 지질 대사 네트워크에서 단백질 인산화 및 여러 경로 사이에 유의한 연관성을 입증할 수 있었습니다.
Boost selectivity and enhance your proteomics workflow with FAIMS Pro Interface
질량분석기 분석에 High-Field Asymmetric waveform Ion Mobility Spectrometry(FAIMS)를 사용하여 이온 선택성을 최적화하고 화학적 백그라운드를 감소시켜 보십시오. FAIMS 선택성은 동시에 용리되는 화합물들로 인한 간섭을 효과적으로 저해하고 신호 대 노이즈 비율을 100배 이상 증가시킵니다.
자세히 알아보기  웨비나 보기