Orbitrap Fusion Lumos Tribrid Mass Spectrometer
과학 발전을 위한 설계
Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 질량분석기는 더 높은 분해능(1M), 추가적인 해리 기능(UVPD 및 ETD), 고유의 내부 보정(IC) 기능으로 업그레이드할 수 있는 최고급 성능의 질량분석 시스템입니다. 낮은 수준의 PTM 분석, 아이소배릭 태그(isobaric tag)를 사용한 멀티플렉스 상대 정량 분석, 원형(intact) 단백질 특성 분석 및 소분자 MSn 분석 등 가장 까다로운 애플리케이션에서도 탁월한 성능을 발휘합니다.
이 시스템은 가장 우수한 이온 소스, 선택성과 이온 전달이 향상된 세그먼트형 사중극자 질량 필터, Thermo Scientific Orbitrap 질량 분석기에 이온 전달을 향상시킨 Advanced Vacuum Technology, 고용량 ETD 단편화 기술인 ETD HD가 통합되어 있습니다. 최신 혁신 사항으로는 데이터 의존적 실험을 개선하는 고급 피크 측정(Advanced Peak Determination, APD) 알고리즘과 다음과 같은 두 가지 새로운 하드웨어 옵션이 있습니다. 바로 213 nm UV 레이저를 사용하는 새로운 단편화(fragmentation) 기술인 UVPD와 1,000,000 FWHM의 초고분해능을 제공하여 구조 규명과 아이소배릭 화합물(isobaric compound)의 정량 분석을 개선하는 1M입니다.
이 페이지의 내용
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS는 시스템 생물학 연구자들의 연구 능력을 확대하여 정량 분석 및 단백질 특성 분석의 한계를 극볼할 수 있도록 도움을 줍니다.
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 질량분석기의 주요 특징 및 장점
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 질량분석기는 초고자기장 Orbitrap 질량분석기를 사용하여 초대 20 Hz의 스캔 속도와 m/z 200에서 최대 500,000 (FWHM)의 최고 질량 분해능을 제공합니다. Fusion Lumos 질량분석기는 매우 안정적인 시스템 작동과 탁월한 분석 성능을 제공하는 Advanced Active Beam Guide(AABG)와 Advanced Quadrupole Technology(AQT)를 채택했습니다.
이 외에도 Fusion Lumos Tribrid는 다음과 같은 특징을 제공합니다.
  • 최대 10개 시료에 대한 동시 분석 가능
  • 농도를 모르는 시료에서, 분석법 최적화 필요없이 최대 펩타이드 식별을 위한 범용 분석법
  • ADAPT(All Dynamically Available Parallelization Time) 기술을 사용한 MS 및 MSn 분석의 완전 병렬화
  • MS의 모든 단계에서 CID, HCD, 옵션 ETD 및 EThcD를 포함하는 다중 단편화 기법 및 Orbitrap 또는 선형 이온 트랩의 검출 기능
  • 미검출 전구체에서도 매우 낮은 농도의 펩타이드를 정량하는 표적 동기식 전구체 선택(Synchronous Precursor Selection, SPS) 워크플로우
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS의 작동 원리
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 질량분석기에 사용된 Orbitrap 기술은 m/z 200에서 최대 1,000,000의 분해능을 제공합니다. Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS는 고급 사중극자 기술을 적용하였으며 이중 압력 선형 이온 트랩 및 초고자기장 Orbitrap 질량분석기로 구성됩니다. 이 3중 분석기 시스템은 TMT 기술, 더 빠른 MS 검출기 스캔, 소량으로 존재하는 단백질의 커버리지 확대를 위한 감도 개선, 다수의 단편화 기법을 복합적으로 결합하여 Orbitrap 및 선형 이온 트랩 MSn 분석에서 최대 40Hz의 획득률을 제공합니다.
Orbitrap Fusion Lumos MS의 비행 이온 운동 경로. 고용량 이송관, 전기역학적 이온 펀넬, 고급 사중극자 기술, 고급 진공 기술 및 ETD HD 해리 등에 의해 가속화된 새로운 개선 사항을 확대해서 보여줍니다.
Inside Orbitrap technology
For more details on the various elements of this system, please read the list below.
general-hctt-100x100
1) 가장 밝은 이온 소스고용량 이송 튜브(Higher Capacity Transfer Tube, HCTT): Ion Max NG 이온 소스는 조절 가능한 가열식 전자 분사 이온화(heated electrospray ionization, HESI) 프로브를 적용하였으며, HCTT는 진공 시스템으로 유입되는 이온 선속을 증가시켜 감도를 개선합니다.
general-electrodynamic-ion-funnel-100x100
2) 전기역학적 이온 펀넬: HCTT 뒤에서 이온을 집중시키는 EIF는 진공 시스템으로 유입되는 이온 선속을 증가시키며, 전자 분사 이온화 소스의 감도를 개선함으로써 검출 한계를 낮춥니다.
general-easy-etd-source-100x100
3) EASY ETD 소스: 타운센드(Townsend) 방전을 이용한 이 소형 이온 소스는 유용성과 시약 수명의 개선을 위해 매우 안정적인 음이온 선속을 제공합니다.
general-ion-beam-guide-100x100
4) 고급 활성 빔 가이드(AABG): 이 기술은 축방향 장(field)과 저주파 통과 필터링을 사용해 노이즈를 줄이고 중성 이온과 고속 클러스터가 사중극자 질량 필터에 유입되는 것을 중지시킵니다.
general-adv-quadrupole-tech-100x100
5) 고급 사중극자 기술: 고급 사중극자 기술을 이용한 세그먼트형 사중극자는 더욱 정확한 정량 분석을 위해 선택된 이온을 효율적으로 대칭 이송합니다.
general-uhf-orbitrap-analyzer-100x100
6) 초고자기장 Orbitrap 분석기: Orbitrap 질량분석기는 최고 분해능을 1,000,000 FWHM(@ m/z 200)까지 높여 소분자 분석물의 원소 조성에 대한 확실한 지정이 가능합니다.
general-adv-vacuum-tech-100x100
7) 고급 진공 기술(AVT): Orbitrap 질량분석기에 대한 이온 전달을 높이고 그 안에서 획득되는 질량 스펙트럼의 품질을 개선함으로써 최적의 분석 조건을 만들어줍니다.
general-ion-routing-multipole-100x100
8) 이온 경로설정 다중극자: 동적 스캔 관리(Dynamic Scan Management)에서 제어하는 IRM은 유효 스캔 속도를 높이고, 이온 트랩 및 Orbitrap 질량분석기의 병렬 검출을 용이하게 하며, MSn 단계에서 HCD를 수행합니다.
general-etd-hd-100x100
9) 전자 전달 해리(ETD HD): 고정밀 ETD는 ETD 스펙트럼의 동적 범위를 개선하기 위해 고용량 이온-이온 반응을 적용하여 ETD/EThcD 이벤트의 동적 범위와 검출 한계를 개선하였습니다.
general-dp-lit-100x100
10) 이중 압력 선형 이온 트랩: MSn HCD, CID 및 ETD 단편화 및 최대 40Hz의 빠른 고감도 질량 분석을 제공합니다. 동기식(synchronous) 전구체 선택은 기기의 S:N 비를 개선합니다.
성능 최대화를 위한 옵션 기능
다양한 하드웨어 및 소프트웨어 옵션을 통해 성능과 유연성을 극대화하여 Orbitrap Tribrid 질량분석기의 실험 기능을 확대하고, 이를 통해 훨씬 높은 생산성으로 더 많은 데이터를 얻고 이를 정량화하여 더 높은 신뢰성과 통찰력을 제공합니다.
Thermo Scientific FAIMS Pro Duo 인터페이스는 전구체 선택성을 개선하여 시간이 많이 소요되는 시료 전처리 단계를 줄이면서 대부분의 펩타이드 및 단백질 애플리케이션에서 정성 분석 및 정량 분석 결과를 개선시켜 줍니다.
상향식(Bottom-up) 질량 분석법을 통한 단백질과 번역후 변형(post-translational modification)에 대한 식별 및 특성 분석을 위해서는 고품질의 MS 및 MS/MS 데이터 획득이 매우 중요합니다. FAIMS Pro Duo 인터페이스는 기체상 분획과 펩타이드 화합물의 선택적 향상을 통해 분석 성능을 높여 MS 스펙트럼의 복잡성을 줄이고 분석물질의 신호대잡음비를 개선합니다. 그 결과 더 큰 단백질체 커버리지를 제공합니다.
자세히 알아보기
복잡한 혼합물에서도 지질, 변형 펩타이드 및 원형(intact) 단백질에 대한 명확한 특성 분석 결과와 CID, HCD, ETD 또는 EThcD로는 얻을 수 없는 구조적으로 고유한 진단 정보(예: 이중 결합)를 제공합니다. UVPD는 선형 이온 트랩에서 MSn 단편을 생성하면서 고유한 염기 서열 포괄 범위를 20% 넘게 확장하며 이 단편은 이온 트랩 또는 Orbitrap 질량분석기를 사용하여 검출할 수 있습니다.
후기
후기
Easy-IC Ion Source
조정된 개수의 보정물 이온을 분석물질 이온으로 전달하는 이차 이온 소스가 통합된 Easy-IC 이온 소스를 사용하면 질량 대 전하비(m/z) 지정 정확도를 1 ppm 이하로 개선할 수 있습니다. 이 기능은 기기의 m/z 보정에 대한 실시간 미세 조정을 가능하게 하여 다른 방식으로는 보상되지 않는 온도 변화 및 스캔 간 변동으로 인해 발생하는 오류를 교정합니다.
Thermo Scientific 1밀리언(M) 분해능
Orbitrap Eclipse Tribrid 질량분석기에서 1밀리언(1M)의 초고분해능 설정을 통해 아이소배릭(isobaric) 성분을 구별하고 미세한 동위원소 정보를 확보하여 소분자 분석물질의 원소 성분을 높은 신뢰성으로 지정할 수 있습니다. 1M 분해능 옵션은 구조적 다양성을 가진 표적에 대해 초고분해능(m/z 200에서 1,000,000 FWHM)에서 이러한 표적의 특성 분석과 정량 분석에 매우 유용합니다.
주요 고객 및 개발자 동영상
단백질체학 연구에는 단순한 식별 이상의 기능이 요구됩니다. Thermo Scientific Proteome Discoverer 소프트웨어는 복잡한 연구 워크플로우에 대처하기 위한 유연성, 간편한 사용성, 마법사 기반 인터페이스 등의 특징을 가진 일체의 분석 도구를 제공합니다. Proteome Discoverer 소프트웨어는 독자적이고 정교한 통계 및 시각화 도구를 사용하여 데이터 판독의 신뢰성을 높여주며 타사 알고리즘을 활용하여 분석의 수준을 한 차원 더 높일 수도 있습니다.
권장되는 대상 워크플로우:
  • 반복 검색 전략
  • 다중 검색 엔진 비교
  • TMT SPS MS3
  • 글리코펩타이드(Glycopeptide) 식별 및 정량 분석
  • 포스포펩타이드(Phosphopeptide) 식별 및 정량 분석
  • 하향식(Top-down) 단백질체학
  • 교차 결합(Cross-linking)
원형(intact) 단백질 질량분석, 하향식(top-down) 및 중간-하향식(middle-down) 분석, 펩타이드 맵핑 또는 다중 속성 분석법(multi-attribute method, MAM) 워크플로우 중 어떤 작업을 수행하던지 완전한 단백질 특성 분석은 매우 어려울 수 있습니다. 포괄적 판독 및 데이터 시각화를 용이하게 하는 워크플로우를 사용하여 높은 신뢰성으로 빠르고 간편하게 생물학적 특성 분석을 수행해 보십시오. Thermo Scientific BioPharma Finder 소프트웨어는 신뢰할 수 있는 단백질 특성 분석을 위한 올바른 경로를 선택할 수 있도록 도와줍니다.
권장되는 대상 워크플로우:
  • 원형(intact) 분석
  • 하향식(top-down) 및 중간-하향식(middle-down) 분석
  • 펩타이드 맵핑
  • 다중 속성 분석법(Multi-attribute method, MAM)
Monitor your mass spectrometry analyses anywhere, anytime.
언제 어디서든지 가능해진 질량분석법 모니터링
Thermo Scientific Almanac 웹 기반 및 스마트폰 기반 애플리케이션은 LC-MS 시스템에 원격으로 액세스하고 관리할 수 있는 기능을 제공하여 하루 업무 중 다른 중요한 작업에도 집중할 수 있는 여유를 줍니다.
이를 통해 실시간으로 시스템 상태 및 획득 확인, 획득 완료 또는 오류 발생을 알려주는 자동 이메일 설정, 기기 액세스 예약, 활용도 모니터링, 시스템 진단 지원 및 가동 시간 최대화를 위한 서비스 파일 전송 등이 가능합니다.
주요 Almanac 도구
  • 장비 연결 플랫폼: 단일 위치에서 시스템 및 데이터 관리
  • 장비 상태: 실시간으로 진행 상태 표시
  • 장비 로그북 및 이벤트: 발생한 이벤트를 쉽게 확인하고 중요한 정보를 로그에 기록
  • 장비 활용도 보고: 시간에 따른 시스템 사용 평가
  • 장비 스케줄러: 시스템 액세스 및 활용도 관리
  • 서비스 요청: 문제 진단에 소요되는 시간 최소화
Almanac Workflow
실험실 연결: 클라우드에 연결된 장치를 통해 실험실 내 진행 상태를 항시 확인할 수 있습니다. 시스템 사용 및 시료 처리량의 장기간 추세와 함께 데이터 획득 확인 및 기타 여러 생산성 도구를 통해 시스템 활용도를 최대한으로 높여줍니다.
무료 다운로드
Orbitrap Fusion Lumos 질량분석기 대상 애플리케이션
리소스