Search Thermo Fisher Scientific
단백질체학 시료 전처리와 관련된 비용 문제 및 당면 과제를 해결할 수 있습니다. 장비 그 이상의 Thermo Scientific AccelerOme 자동화 시료 전처리 플랫폼은 신속하고 정확하고 재현성 있는 결과를 위한 최적화된 시스템을 제공합니다. 실험 설계 소프트웨어, 하드웨어, 상용 시약 및 키트의 통합으로 시료 전처리 수준을 넘어 새로운 혁신을 위한 발견의 시야를 넓힐 수 있습니다.
3D 제품 둘러보기를 통해 액체 크로마토그래피-질량분석법(LC-MS)을 위한 빠르고 재현 가능하며 정확한 시료 제공에 최적화된 AccelerOme 자동 시료 전처리 플랫폼을 살펴보십시오.
검증된 사전 구축형 시료 전처리 방법 및 시약 키트를 제공하여 기술 수준에 관계없이 모든 사용자가 오류 없이 시료 처리를 달성함으로써 최고의 실험 신뢰도를 보장합니다. 검증된 키트에는 원활한 시료 전처리 및 수작업 시간 최소화를 위해 즉시 사용 가능한 버퍼와 시약이 AccelerOme 플랫폼용 트레이에 포장되어 있습니다. 시료 전처리 키트는 결과의 재현성을 보장하고 분석법 (Method) 전환에 있어 최대의 신뢰도를 보장합니다.
기기의 하드웨어는 재현성 있는 시료 처리를 위한 입증된 액체 핸들링 형식, detergent 제거 및 높은 펩타이드 회수를 위한 최적화된 온라인 μSPE 시료 세척, 그리고 정확한 UV 분광학적 분석을 통한 품질 제어를 기반으로 하여 LC-MS 분석 이전에 펩타이드 농도 확인이 가능합니다.
통합된 워크플로우와 기기 기능을 활용해 단백질체학 실험실에서 수행되는 광범위한 실험에 활용할 수 있습니다. 정성 분석에서 고처리량 정량 생물학에 이르기까지 사전 제작된 분석법(Method) 및 시약 키트는 소규모 및 대규모 연구를 위해 무표지 정량 분석(Label-free quantitation, LFQ) 및 탠덤 질량 태그(Tandem Mass Tag, TMT) 복합 분석 워크플로우를 모두 지원합니다. 검증된 TMT 복합 분석 키트가 Thermo Scientific TMT11plex 및 TMTpro 16plex 라벨 시약에 사용되어, 효율을 최대화하면서 더 증대된 처리량 성능을 제공합니다. 무표지 정량 분석(LFQ)의 경우 주기 당 최대 36개의 시료, TMT11plex 동중원소 라벨링 시약 시료의 경우 주기 당 33개의 시료, TMTpro 16plex 라벨 시약 시료의 경우 주기 당 32개의 시료가 자동 시료 전처리됩니다. TMT 분석은 10 ~ 100 μg의 단백질을 이용해 세포, 조직, 체액 및 정제 단백질에 대해 수행할 수 있습니다.
AccelerOme 시료 전처리 플랫폼을 위해 특별히 설계된 사전 제작형 Thermo Scientific 시약 키트를 통해 시약 소싱, 버퍼 혼합 및 플레이트 로딩 단계를 건너뛸 수 있습니다. 개선된 기술을 통해 시료 처리의 번거로움을 더욱 줄이고 반응 시간을 추가로 단축하며 효소 처리 및 라벨링 효율성을 극대화할 수 있습니다. 사전 제작형 키트는 LFQ 및 TMT 복합 분석 워크플로우에 사용할 수 있으며, 연구 기간 뿐만 아니라 현재와 미래에도 성공적이고 재현성 있는 시료 전처리를 보장합니다.
Experiment Designer 소프트웨어를 통해 전체 실험의 능률을 높입니다. 통합 소프트웨어는 시료 이름을 설정하고, 연구 인자를 할당하며, TMT 시료 무작위 배정 추가 및 필요한 경우 브리징을 포함한 LFQ 및 TMT 복합 분석 실험을 위한 값을 지정하는 등 따라하기 쉬운 단계별 워크플로우를 이용해 실험 과정을 간소화합니다. Experiment Designer 소프트웨어는 실험 진행과정을 모니터링 할 수 있는 그래픽 디스플레이를 제공하며, Thermo Scientific Orbitrap 질량분석기의 데이터 분석 목록 (queues) 및 Thermo Scientific Proteome Discoverer 소프트웨어 데이터 처리를 위한 study designs까지 시료 명명 규칙을 연결할 수 있습니다.
또한 Experiment Designer 소프트웨어에는 실험의 통계적인 부분과 원하는 신뢰 구간을 충족하기 위한 권장 사항을 제공하는 기능이 포함되어 있습니다.
AccelerOme 자동화 시료 전처리 소개
플랫폼
AccelerOme 플랫폼은 아래와 같이 자체 제작 시약 또는 다른 자동화된 프로토콜을 사용하는 수동 프로토콜과 비교하여 36개의 무표지 시료 전처리를 위한 대부분의 수동적인 단계를 제거합니다. AccelerOme 플랫폼은 무작위 오류를 유발할 수 있는 시약 혼합 및 피펫팅을 위한 실험실 방문의 필요성을 줄여줍니다. 플랫폼 자동화 및 최적화된 화학물질은 시료 전처리 프로세스를 가속화하는 동시에 LC-MS 분석을 위한 시료 품질과 재현성을 극대화하여 생산성을 크게 높일 수 있습니다.
그림 1
TMT 라벨링 시약을 사용하여 30개 시료의 전처리를 수행하려면 LC-MS 분석 전에 시료 브리지 생성, 라벨링, 풀링 및 분취 검체 공급을 위한 추가 단계가 필요합니다. AccelerOme 플랫폼은 시료 전처리 과정을 간소화하여 보다 빠른 시간 안에 더 적은 터치포인트로 고품질 시료를 제공합니다.
향상된 자동화 및 최적화된 시약과 버퍼의 전달을 통해 더 빠르게 신속한 결과를 얻음으로써 생산성을 극대화합니다.
단백질체학은 정량적 기술에서 생물학, 생화학, 바이오마커 발견 및 정밀 의학을 포함한 다양한 응용 분야에 걸쳐 상당한 생물학적 정보들을 얻기 위해 고감도의 정확한 질량 분석법을 사용하는 정성적이고 정량적인 기술 연구로 발전했습니다.
정량적이고 재현성 있으며 표준화되고 확장 가능한 임상 관련 결과를 산출하는 새로운 워크플로우에 액세스할 수 있습니다. 질량분석법의 발전으로 이행 단계의 단백질체학 내의 기능이 크게 향상되어 유전체학, 전사체학, 대사체학/지질학과 같은 다른 오믹스(omics) 분야를 보완합니다.
*필수 항목