Search Thermo Fisher Scientific
범용 질량분석기의 경우 Thermo Scientific 선형 이온 트랩(Linear Ion Trap) 질량분석기만한 제품이 없습니다. 최근 가격이 인하된 이온 트랩 질량분석기는 비용 효율적이며 자동화 기능을 제공하여 전문 지식의 정도와 관계 없이 모든 사용자가 결과 뿐만 아니라 기기 작동 기술 측면에서도 자신감을 가질 수 있습니다. 아래에서 이온 트랩 질량분석기에 대해 자세히 알아 보시거나 당사 전문가에게 도움을 요청하십시오.
주 RF 전압이 증가함에 따라 질량 대 전하 비율(mass-to-charge ratio)이 훨씬 큰 이온이 선형 트랩(linear trap)의 슬롯을 통해 방출됩니다. 이온은 이온 검출 시스템쪽으로 집중되면서 검출이 이루어집니다.
성능 사양 | 일상 용도의 경제적인 제품 LTQ XL Linear Ion Trap 질량분석기 | |||
설명 | 높은 경제성과 유연성. | |||
감도 | 250 fg Reserpine; 100:1 S/N | |||
선형 동적 범위(linear dynamic range) | > 10의 4.5제곱 | |||
질량 범위 |
| |||
분해능, 스캔속도 및 질량 정확도 | 피크 너비(FWHM) | 스캔 속도(Da/Sec) | 질량 정확도(Da) | |
3 | 125,000 | 1.5 | ||
0.7 | 16,667 | 0.15 | ||
0.45 | 5,000 | 0.15 | ||
0.3 | 1,111 | 0.15 | ||
0.15 | 28 | 0.15 | ||
여러 매트릭스에 걸친 애플리케이션 | ||||
단백질체학 펩타이드 식별 | 이온 트랩 | Q Exactive Plus | ||
약물 대사(metabolism) 및 대사체 식별 | 이온 트랩 | Q Exactive Plus | ||
비표적 스크리닝 | — | 이온 트랩 | ||
미지 물질 스크리닝 | 이온 트랩 | Q Exactive Plus | ||
구조 규명 및 확인 | Q Exactive Plus | 이온 트랩 | ||
정량 | Q Exactive Plus |
= 양호 | = 우수 | = 최우수 |
구조 특성 분석 | LTQ XL |
---|---|
Collision Induced Dissociation(CID)
| 포함됨 |
Pulsed “q” Dissociation(PQD)
| 포함됨 |
Electron Transfer Dissociation(ETD)
| 하드웨어 옵션 |
Higher Energy Collision Induced Dissociation (HCD)
| 사용할 수 없음 |
애플리케이션을 실행하거나 학생들에게 질량분석기 기초를 가르칠 때 시료에 대한 고품질 전체 스캔 및 MS/MS 분석을 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다. 분석법(Method) 설정, 획득, 처리 및 보고 기능을 제공하는 효율적인 Thermo Scientific Xcalibur 소프트웨어를 사용하여 데이터를 효과적으로 관리할 수 있습니다.
최고의 용량과 유연성을 제공하면서 새롭게 가격이 인하된 이온 트랩 MS 기기는 가격 대비 높은 성능을 제공합니다. 당사는
고객 서비스 지원을 위해 설계된 Unity Lab Service를 통해 맞춤형 서비스를 제공합니다.
PaperSpray 기술은 혈액 또는 소변과 같은 복잡한 매트릭스 내 작은 분자의 분석을 위한 직접 이온화 기법입니다. 시료 준비에서 질량분석기 단계에 이르기까지 빠르고 감도가 높은 선택적 분석이 가능합니다.