Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific의 고분해능 정밀 질량(HRAM) Orbitrap 질량 분석기가 제공하는 광범위한 포트폴리오에서 원하는 제품을 선택해 보십시오. 당사의 Orbitrap 기반 MS 시스템은 액체 크로마토그래피 장비에 연결하여 미지의 화합물과 기지의 화합물 분리를 개선하고 고처리량 워크플로우를 지원합니다. 아래 제품을 비교하여 분석 요건에 가장 잘 맞는 Thermo Scientific Orbitrap LC-MS 장비를 찾아 보십시오.
![]() | ![]() | |
Q Exactive Plus MS | Orbitrap Exploris 120 MS | |
---|---|---|
이상적인 응용 분야 | 법의독성학, 임상 연구, 식품 & 환경 안전 연구, 기초 학술 연구, 스포츠 도핑 방지, 바이오제약 개발, 대사체학, 지질체학 | 법의독성학, 임상 연구, 식품 & 환경 안전 검사, 기초 학술 연구, 표적/세미-표적 대사체학, 제약학 |
분석 | 미지 물질 식별 & 확인, 비표적/표적 스크리닝 및 표적 정량 분석 | |
차세대 이온 소스 인터페이스 | 해당없음 | 예 |
다양한 애플리케이션을 위한 빠른 시작 메서드(Method) | 해당없음 | 예 |
끌어서 놓기 방식 메서드(Method) 설정 사용자 인터페이스 | 해당없음 | 예 |
Almanac 웹-기반 모니터링 및 관리 | Foundation 3.1 SP1 이상 필요 | |
AcquireX 지능형 데이터 수집 | 해당없음 | |
일반적 특징 | ||
m/z에서의 분해능 200 | 140,000 (바이오제약 옵션인 경우 최대 280,000) | 120,000 |
질량 정확도 (내부 보정) | <1 ppm(내부 보정 사용) | <1 Easy-IC 이온 소스 사용 시 최소한 5일 동안 ppm 단위 |
보정 절차 | 전통적인 칼믹스(Calmix) | FlexMix 보정 용액으로 원클릭 보정 |
질량 범위 | m/z 50~6,000 (BioPharma 옵션 사용으로 최대 8000) | m/z 40~3,000 |
스캔 속도 | 12 Hz | 22 Hz |
동적 범위 | 최대 5 orders | |
이온 소스 인터페이스 | H-ESI II 프로브를 사용하는 IonMax | OptaMax NG 이온 소스 |
극성 전환(polarity switching) | 1 Hz | 1.4 Hz |
복합분석(multiplexing) | 10 | 20 |
스캔 기능 | 전체 MS, AIF, SIM, PRM, (Orbitrap Exploris 120의 t-MS2), DIA | |
분해 | In-source CID, HCD | |
업그레이드 옵션 | ||
원형(Intact) 단백질 모드 | 예 | 해당없음 |
고급 분해능 모드 | 예 | 해당없음 |
소스 | APCI/APPI Combination Ion Source EASY-Spray Source Nanospray Flex Ion Source | APCI/APPI Combination Ion Source EASY-Spray Source Nanospray Flex Ion Source |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Orbitrap Exploris 240 | Orbitrap Exploris 480 | Q Exactive UHMR | ||
---|---|---|---|---|
이상적인 응용 분야 | 법의독성학, 스포츠 도핑 방지, 식품 & 환경 안전 연구 및 신종 오염 물질 검사, 추출물 & 침출물, 학술 연구, 바이오제약 개발, 반표적 대사체학, 지질체학, 임상 & 중개 연구 | 정량 단백질체학, 단백질 식별, 바이오제약 R&D, 임상 & 중개 연구 | 단백질체학, 구조 생물학, 단백질 특성 분석 | |
분석 | MS 및 MS/MS, 정성 분석/정량 분석, 스크리닝 & 확인 | MS 및 MS/MS, 스크리닝 & 확인 | ||
고급 데이터 기반 실험 | 전구체 맞춤 | SureQuant, Precursor Fit, Boxcar Scanning | 해당없음 | |
차세대 이온 소스 인터페이스 | 예 | 해당없음 | ||
다양한 애플리케이션을 위한 빠른 시작 메서드(Method) | 예 | 해당없음 | ||
끌어서 놓기 방식 메서드(Method) 설정 사용자 인터페이스 | 예 | 해당없음 | ||
Almanac 웹-기반 모니터링 및 관리 | Foundation 3.1 SP1 이상 필요 | |||
AcquireX 지능형 데이터 수집 | 예 | 해당없음 | ||
일반적 특징 | ||||
m/z에서의 분해능 200 | 240,000 | 480,000 | m/z에서 200,000 400 | |
질량 정확도 (내부 보정) | IC 이온 소스 사용 시 최대 5일 동안 <1 ppm | <1 ppm(내부 보정) | ||
보정 절차 | FlexMix 보정 용액으로 원클릭 보정 | 전통적인 칼믹스(Calmix) | ||
EASY-IC 이온 소스 | 최대 5일 동안 <1 ppm | 해당없음 | ||
동적 범위 | 최대 5 orders | |||
질량 범위 | m/z 40~6000 (BioPharma 옵션 사용으로 최대 8000) | m/z 40~6000 (BioPharma 옵션 사용으로 최대 8000) | m/z 350~80,000 | |
스캔 속도 | 최대 22 Hz | 최대 40 Hz | 최대 12 Hz(m/z 400에서 12,500으로 분해능 설정 시) | |
극성 전환(polarity switching) | 1.4 Hz | (1회의 전체 사이클 <1초) | ||
이온 소스 | OptaMax NG 이온 소스 | H-ESI II 프로브를 사용하는 IonMax | ||
복합분석(multiplexing) | 최대 20 전구체/스캔 | 해당없음 | ||
스캔 기능 | FS, AIF, SIM, t-MS2, DIA, ddHCD | FS, AIF, MS/MS, pseudo-MS3 | ||
분해 | In-source CID, HCD | In-source trapping, HCD | ||
업그레이드 옵션 | ||||
원형(Intact) 단백질 모드 | 예 | |||
높은 질량 범위n(HMRn, 최대 8000 m/z) | 예 | 해당없음 | ||
소스 | FAIMS Pro Duo 인터페이스 APCI/APPI Combination Ion Source EASY-Spray Source Nanospray Flex Ion Source VeriSpray PaperSpray Ion Source | APCI/APPI Combination Ion Source EASY-Spray Source Nanospray Flex Ion Source |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Orbitrap IQ-X Tribrid MS | Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS | Orbitrap Eclipse Tribrid MS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이상적인 응용 분야 | 대사체학, 약물 개발 Met ID, 추출물 및 침출물, 산업 환경 보건 등의 애플리케이션에서 저분자(small molecule) 특성 분석 및 규명 연구 | 다중 오믹스(Multi-omics), TMT, 원형/탑-다운(top-down) 단백질체학, 표적 정량 분석, 단백질-단백질 교차결합 | 다중 오믹스(Multi-omics), TMT, 원형/탑-다운(top-down) 단백질체학, 표적 정량 분석, 단백질-단백질 교차결합, 네이티브 오믹스(NativeOmics), LC-탑-다운(LC-top-down) 질량분석법, 바이오치료제 | |||||
분석 | MS 및 MSn, 정성 분석 및 정량 분석, 프로파일링, 스크리닝, 일관된 표적 캡(cap) 또는 언캡(uncap) | |||||||
고급 데이터 기반 실험 | 범용 메서드(Method), 산출 이온 & 중성 소실 트리거(Neutral Loss Triggered)-MSn, 분리 오프셋(Isolation offset), MSn 라이브러리 빌더(Library builder) | SPS MS3, 범용 메서드(Method), 산출 이온 & 중성 소실 트리거(Neutral Loss Triggered)-MSn, 분리 오프셋(Isolation offset), 정량 분석/확인 획득, SureQuant | 실시간 검색 SPS MS3, 범용 메서드(Method), 산출 이온 & 중성 소실 트리거(Neutral Loss Triggered)-MSn, 분리 오프셋(Isolation offset), 정량 분석/확인 획득, SureQuant, 전구체 맞춤 필터 | |||||
AcquireX 획득 도구 | Thermo Scientific Orbitrap Tribrid 시리즈 4.2 SP1QF1, 3.1 이상 필요 | |||||||
Almanac 웹-기반 모니터링 및 관리 | Foundation 3.1 SP1 이상 필요 | |||||||
업그레이드 옵션 | ||||||||
EASY-ETD HD | 아니오 | 예 | ||||||
UVPD 레이저 | 아니오 | 예 | ||||||
높은 질량 범위n(HMRn, 최대 8,000 m/z) | 아니오 | 예 | ||||||
양성자 이동 전하 감소(Proton Transfer Charge Reduction, PTCR) | 아니오 | 예 | ||||||
EASY-IC 이온 소스 | 예 | |||||||
1M 분해능 | 아니오 | 예 | ||||||
FAIMS Pro Duo 인터페이스 | 예 | |||||||
![]() |
![]() | ![]() | |
Q Exactive Plus MS | Orbitrap Exploris 120 MS | |
---|---|---|
이상적인 응용 분야 | 법의독성학, 임상 연구, 식품 & 환경 안전 연구, 기초 학술 연구, 스포츠 도핑 방지, 바이오제약 개발, 대사체학, 지질체학 | 법의독성학, 임상 연구, 식품 & 환경 안전 검사, 기초 학술 연구, 표적/세미-표적 대사체학, 제약학 |
분석 | 미지 물질 식별 & 확인, 비표적/표적 스크리닝 및 표적 정량 분석 | |
차세대 이온 소스 인터페이스 | 해당없음 | 예 |
다양한 애플리케이션을 위한 빠른 시작 메서드(Method) | 해당없음 | 예 |
끌어서 놓기 방식 메서드(Method) 설정 사용자 인터페이스 | 해당없음 | 예 |
Almanac 웹-기반 모니터링 및 관리 | Foundation 3.1 SP1 이상 필요 | |
AcquireX 지능형 데이터 수집 | 해당없음 | |
일반적 특징 | ||
m/z에서의 분해능 200 | 140,000 (바이오제약 옵션인 경우 최대 280,000) | 120,000 |
질량 정확도 (내부 보정) | <1 ppm(내부 보정 사용) | <1 Easy-IC 이온 소스 사용 시 최소한 5일 동안 ppm 단위 |
보정 절차 | 전통적인 칼믹스(Calmix) | FlexMix 보정 용액으로 원클릭 보정 |
질량 범위 | m/z 50~6,000 (BioPharma 옵션 사용으로 최대 8000) | m/z 40~3,000 |
스캔 속도 | 12 Hz | 22 Hz |
동적 범위 | 최대 5 orders | |
이온 소스 인터페이스 | H-ESI II 프로브를 사용하는 IonMax | OptaMax NG 이온 소스 |
극성 전환(polarity switching) | 1 Hz | 1.4 Hz |
복합분석(multiplexing) | 10 | 20 |
스캔 기능 | 전체 MS, AIF, SIM, PRM, (Orbitrap Exploris 120의 t-MS2), DIA | |
분해 | In-source CID, HCD | |
업그레이드 옵션 | ||
원형(Intact) 단백질 모드 | 예 | 해당없음 |
고급 분해능 모드 | 예 | 해당없음 |
소스 | APCI/APPI Combination Ion Source EASY-Spray Source Nanospray Flex Ion Source | APCI/APPI Combination Ion Source EASY-Spray Source Nanospray Flex Ion Source |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Orbitrap Exploris 240 | Orbitrap Exploris 480 | Q Exactive UHMR | ||
---|---|---|---|---|
이상적인 응용 분야 | 법의독성학, 스포츠 도핑 방지, 식품 & 환경 안전 연구 및 신종 오염 물질 검사, 추출물 & 침출물, 학술 연구, 바이오제약 개발, 반표적 대사체학, 지질체학, 임상 & 중개 연구 | 정량 단백질체학, 단백질 식별, 바이오제약 R&D, 임상 & 중개 연구 | 단백질체학, 구조 생물학, 단백질 특성 분석 | |
분석 | MS 및 MS/MS, 정성 분석/정량 분석, 스크리닝 & 확인 | MS 및 MS/MS, 스크리닝 & 확인 | ||
고급 데이터 기반 실험 | 전구체 맞춤 | SureQuant, Precursor Fit, Boxcar Scanning | 해당없음 | |
차세대 이온 소스 인터페이스 | 예 | 해당없음 | ||
다양한 애플리케이션을 위한 빠른 시작 메서드(Method) | 예 | 해당없음 | ||
끌어서 놓기 방식 메서드(Method) 설정 사용자 인터페이스 | 예 | 해당없음 | ||
Almanac 웹-기반 모니터링 및 관리 | Foundation 3.1 SP1 이상 필요 | |||
AcquireX 지능형 데이터 수집 | 예 | 해당없음 | ||
일반적 특징 | ||||
m/z에서의 분해능 200 | 240,000 | 480,000 | m/z에서 200,000 400 | |
질량 정확도 (내부 보정) | IC 이온 소스 사용 시 최대 5일 동안 <1 ppm | <1 ppm(내부 보정) | ||
보정 절차 | FlexMix 보정 용액으로 원클릭 보정 | 전통적인 칼믹스(Calmix) | ||
EASY-IC 이온 소스 | 최대 5일 동안 <1 ppm | 해당없음 | ||
동적 범위 | 최대 5 orders | |||
질량 범위 | m/z 40~6000 (BioPharma 옵션 사용으로 최대 8000) | m/z 40~6000 (BioPharma 옵션 사용으로 최대 8000) | m/z 350~80,000 | |
스캔 속도 | 최대 22 Hz | 최대 40 Hz | 최대 12 Hz(m/z 400에서 12,500으로 분해능 설정 시) | |
극성 전환(polarity switching) | 1.4 Hz | (1회의 전체 사이클 <1초) | ||
이온 소스 | OptaMax NG 이온 소스 | H-ESI II 프로브를 사용하는 IonMax | ||
복합분석(multiplexing) | 최대 20 전구체/스캔 | 해당없음 | ||
스캔 기능 | FS, AIF, SIM, t-MS2, DIA, ddHCD | FS, AIF, MS/MS, pseudo-MS3 | ||
분해 | In-source CID, HCD | In-source trapping, HCD | ||
업그레이드 옵션 | ||||
원형(Intact) 단백질 모드 | 예 | |||
높은 질량 범위n(HMRn, 최대 8000 m/z) | 예 | 해당없음 | ||
소스 | FAIMS Pro Duo 인터페이스 APCI/APPI Combination Ion Source EASY-Spray Source Nanospray Flex Ion Source VeriSpray PaperSpray Ion Source | APCI/APPI Combination Ion Source EASY-Spray Source Nanospray Flex Ion Source |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Orbitrap IQ-X Tribrid MS | Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS | Orbitrap Eclipse Tribrid MS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이상적인 응용 분야 | 대사체학, 약물 개발 Met ID, 추출물 및 침출물, 산업 환경 보건 등의 애플리케이션에서 저분자(small molecule) 특성 분석 및 규명 연구 | 다중 오믹스(Multi-omics), TMT, 원형/탑-다운(top-down) 단백질체학, 표적 정량 분석, 단백질-단백질 교차결합 | 다중 오믹스(Multi-omics), TMT, 원형/탑-다운(top-down) 단백질체학, 표적 정량 분석, 단백질-단백질 교차결합, 네이티브 오믹스(NativeOmics), LC-탑-다운(LC-top-down) 질량분석법, 바이오치료제 | |||||
분석 | MS 및 MSn, 정성 분석 및 정량 분석, 프로파일링, 스크리닝, 일관된 표적 캡(cap) 또는 언캡(uncap) | |||||||
고급 데이터 기반 실험 | 범용 메서드(Method), 산출 이온 & 중성 소실 트리거(Neutral Loss Triggered)-MSn, 분리 오프셋(Isolation offset), MSn 라이브러리 빌더(Library builder) | SPS MS3, 범용 메서드(Method), 산출 이온 & 중성 소실 트리거(Neutral Loss Triggered)-MSn, 분리 오프셋(Isolation offset), 정량 분석/확인 획득, SureQuant | 실시간 검색 SPS MS3, 범용 메서드(Method), 산출 이온 & 중성 소실 트리거(Neutral Loss Triggered)-MSn, 분리 오프셋(Isolation offset), 정량 분석/확인 획득, SureQuant, 전구체 맞춤 필터 | |||||
AcquireX 획득 도구 | Thermo Scientific Orbitrap Tribrid 시리즈 4.2 SP1QF1, 3.1 이상 필요 | |||||||
Almanac 웹-기반 모니터링 및 관리 | Foundation 3.1 SP1 이상 필요 | |||||||
업그레이드 옵션 | ||||||||
EASY-ETD HD | 아니오 | 예 | ||||||
UVPD 레이저 | 아니오 | 예 | ||||||
높은 질량 범위n(HMRn, 최대 8,000 m/z) | 아니오 | 예 | ||||||
양성자 이동 전하 감소(Proton Transfer Charge Reduction, PTCR) | 아니오 | 예 | ||||||
EASY-IC 이온 소스 | 예 | |||||||
1M 분해능 | 아니오 | 예 | ||||||
FAIMS Pro Duo 인터페이스 | 예 | |||||||
![]() |
분해능: 종종 Full Width at Half Maximum(FWHM)으로 보고되는 분해능은 2개의 질량분석법 피크의 분리이며 피크 질량(M)을 분해능(ΔM)으로 나눈 값으로 계산됩니다.
질량 정확도: 백만분율 단위로 표시되는 이 값은 알려진 표준물질 또는 보정물질로부터 기기가 얼마나 벗어났는지 나타냅니다.
스캔 속도: 헤르츠 단위로 측정되며 MS의 스캔 속도는 질량 스펙트럼을 스캔하는 속도를 나타냅니다.
극성 전환(Polarity switch): 단일 MS 분석 중 이온 트랩에 의한 양성 및 음성 시료 이온화 데이터(스펙트럼) 모음입니다. 극성 전환은 약물, 약물 대사체, 살충제 등의 연구에 적용됩니다.
PRM: Parallel reaction monitoring(PRM)은 각 전구체 이온 전이의 전체 스캔을 모니터링하는 고분해능 MS 정량 표적 분석입니다. 즉, 전구체 이온으로부터 유도되는 모든 절편이 모니터링됩니다. 반면, 단일 반응 모니터링(SRM)은 한 번에 하나의 전이 모니터링을 수행합니다.
복합 분석(Multiplex): 질량분석기가 높은 신호 대 잡음비를 저하시키지 않으면서 동일한 스캔에서 여러 전구체 이온으로부터 데이터를 수집할 수 있는 능력입니다.
MSn: 탠덤(tandem) MS라고도 하며, 정의된 m/z의 산출 이온 스펙트럼을 캡처하기 위해 다단계 MS를 사용합니다. 여기서 n은 기록된 산출 이온 단계의 개수입니다.
ETD: 전자 전달 분해(ETD, Electron transfer dissociation)는 MS 시료의 펩타이드 골격을 절편화하여 펩타이드 변형 부위의 식별을 단순화합니다.
Synchronous MS3: MS3 분석을 위한 여러 가지 MS2 전구체의 동시 선택을 포함하며 TMT 및 iTRAQ 실험 중에 종종 사용되는 정량 분석법입니다.
세상은 과학이 더 빠르게 진보하기를 원합니다. 지금은 이전 어느 때 보다 더욱 그렇습니다. 그렇기 때문에 더 많은 과학자들이 최신 과학 장비에 접근할 수 있게 되면 우리 모두에게 이익이 됩니다. 이것이 Lab-Forward Trade-In 프로그램의 유일한 목적입니다. 한정 기간 동안 귀하의 크로마토그래피 및 질량분석기 장비를 트레이드인(trade-in) 하여 비용을 절약해 보십시오!
삼중 사중극자 및 Orbitrap 기반 고분해능 MS 장비를 모두 사용하면 강력한 정량 분석 어세이를 개발할 수 있습니다. 두 기술은 모두 다양한 시료 유형에서 신뢰할 수 있는 정량 분석 결과를 제공합니다. 이 두 가지 기술을 사용한 여러 가지 유형의 시료에 대한 포괄적인 메서드(Method) 및 출판물 목록에 액세스할 수 있습니다.
당사의 LC-MS 주문형 웨비나 시리즈는 제약, 바이오 제약, 환경, 오믹스(omics), 식품, 법의학 및 임상 연구 등에 대한 애플리케이션 지식을 확장합니다. 최신 고성능 질량분석법 솔루션으로 시료 유형에 관계없이 가장 까다로운 분석 문제를 실험실에서 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.