Extraordinary Simplified
Orbitrap Exploris Mass Spectrometer
영리한 장비가 더 단순해졌습니다.
기본 제공 워크플로우와 단일 세포 민감도를 통해 생명과학 연구자들은 각 실험 단계를 새로운 수준의 통찰력으로 전환할 수 있습니다. 인텔리전스 기반 실험 접근 방식과 결합된 차세대 장비 소유 경험을 통해 영향력 있는 결과를 도출하는 경로를 가속화하십시오. 뛰어난 정확성, 확실성, 신뢰성 및 단순성으로 미량 시료 연구를 위한 새로운 성능 표준을 달성하십시오. 가장 복잡한 문제를 쉽게 해결해 주는 동급 최고의 정량 성능과 Orbitrap 기반 질량분석법에서 기대할 수 있는 입증된 정성 성능을 제공합니다.
탐색에서 표적 정량 분석에 이르기까지 대규모 연구를 가능하게 하는 파워와 신뢰성을 비롯하여 일상적인 번거로움을 줄이면서 생산성을 높일 수 있습니다. 작은 점유 공간에서 놀랍도록 우수한 성능을 발휘합니다. Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480 질량분석기는 탁월한 결과를 제공하는 최고의 제품입니다.
이 페이지의 내용
Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480 MS를 사용한 질량분석법의 대중화
게임의 판도를 바꾸는 획기적인 성능과 탁월한 사용자 경험을 제공하는 Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480 질량분석기는 분자 생물학자와 생화학자를 포함한 다양한 사용자가 질량분석법 전문가가 될 수 있도록 도와드립니다. 단일 세포 단백질체학과 같은 새로운 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 다양한 범위의 사전 설정 실험(간단하게 끌어서 놓기 방식으로 사용자 정의 가능), 민감도 및 선택성을 제공합니다.
Orbitrap Exploris 480 질량분석기 소개
최신의 장비 설계가 어떻게 입증된 기술, 고급 기능, 컴팩트한 설치 공간 및 인텔리전스 기반 분석 프레임워크를 제공하여 연구 과학자가 엄격한 고처리량 단백질 식별, 정량 및 구조적 특성 분석을 위해 질량분석법을 보다 광범위하게 활용할 수 있는지 알아보십시오. 영리한 장비가 더 단순해졌습니다.
Orbitrap Exploris 480 질량분석기의 주요 이점
차세대 경험고성능,
고처리량 통찰력
견고한 성능 및 탁월한 서비스 가용성으로 가동 시간 증가모든 사용자에게 자율성을 부여하는 사용 편의성 및 인텔리전스
차세대 공통 하드웨어 및 소프트웨어 아키텍처를 기반으로 구축되는 최고의 성능과 사용 편의성 원칙은 데이터에 포함된 가치에 쉽게 액세스할 수 있게 합니다.시장을 선도하는 선택성과 스펙트럼 품질에 더 많은 성능과 인텔리전스를 추가하여 소규모 및 대규모 연구에 생산성, 깊이 및 확실성을 부여합니다.설계에 의한 탁월한 엔드-투-엔드(end-to-end) 강력성은 성능 관련 유지보수의 필요성을 최소화하여 가동 시간 및 시료 처리량을 증가시킵니다.많은 실험실에서 사용자별 전문 지식의 차이는 문제가 될 수 있습니다. 지능형 데이터 수집 방법을 기반으로 하는 워크플로우는 새로운 수준의 장비 성능을 활용하여 신뢰도를 높이고 처리량을 증가시킵니다.
Orbitrap Exploris 480 MS가 어떻게 더욱 심도있는 데이터 통찰력을 더 빠르게 구현합니까?
Orbitrap Exploris 480 MS가 가진 독보적인 특징은 무엇인지, 어떻게 모든 사용자가 최소한의 노력으로 최고 품질의 결과와 심도 있는 통찰력을 얻을 수 있는지, 당사의 혁신이 이제 어떻게 고객의 혁신이 되는지 확인해 보십시오.
웨비나: 단백질 깊이 및 정량 정확도를 유지하면서 고처리량 LCMS 스크리닝을 달성하는 방법 알아보기
내구성, 안정성, 성능 및 크기에 중점을 둔 고객 및 서비스 엔지니어의 Orbitrap Exploris 480 MS에 대한 엔지니어링 피드백을 최우선 순위에 두고 펌핑 기술, 제어 전자 장치 및 이온 광학 분야의 기술 발전뿐 아니라 시스템 사용성에 기반하여 기초부터 완벽한 장비 설계를 적용했습니다.
이온 전달 효율을 유지하면서 사중극자의 길이를 줄였을 뿐만 아니라 특허 받은 구성 전환을 포함시켜 사중극자가 더 오랫동안 더 깨끗하게 유지됩니다. 또한 이러한 향상된 신뢰성과 성능을 제공하기 위해 Thermo Scientific Orbitrap Tribrid 플랫폼의 소스(source) 및 펀넬(funnel) 개선 사항을 포함하여 Orbitrap, C-트랩, 이온 라우팅 다중극자 및 Bent Flatapole 디자인을 개선했습니다.
고도로 최적화된 설계는 물리적으로 작은 공간을 차지하면서도 고성능 구성 요소와 여러 새로운 기능을 제공하여 다양한 주요 응용 분야에서의 성능을 크게 향상시킵니다. 6단계 펌핑 기능이 있는 단일 터보 펌프를 사용하여 움직이는 부품 수를 줄이고 전력 소비를 낮췄으며 소음 및 무게를 줄여 설치 공간의 최소화가 가능해졌습니다.
Orbitrap Exploris 480 질량분석기의 이온 경로 및 주요 구성 요소
Ion path and key components of the Orbitrap Exploris 480 Mass Spectrometer
Orbitrap Exploris 480 MS의 도입으로 게임의 판도를 바꾸는 성능, 신뢰성 및 데이터 확실성 제공
오늘날 중개 연구 과학자들은 펩타이드 및 단백질 식별 이상의 기능을 요구합니다. 단백질 프로파일링, 정량적 단백질 분석, 중개 연구를 위한 상세한 단백질 특성 분석을 포함한 다양한 응용 분야에서 결과를 얻는 것은 더 이상 문제가 되지 않습니다. FAIMS 차세대 이온 이동성 기술과 같은 새롭게 설계된 기능을 활용하는 이 시스템은 기능을 업데이트하고 확장하는 수많은 새로운 이온 광학 및 인텔리전스 기반 장비 설계 솔루션으로 현재의 고분해능 질량분석기가 제공하는 것 이상의 성능, 견고성, 신뢰성 및 데이터 확실성을 제공합니다.
지금 보기
Thermo Scientific SureQuant IS 표적 단백질 정량 분석 워크플로우는 실시간 표적 단백질체 분석에서 동적으로 스캔 파라미터를 조정하고 자동으로 데이터 품질을 최대화하기 위해 내부 표준 물질을 활용하는 데이터 인식 정량 스캔 방식입니다. SureQuant 분석법은 탁월한 정량 성능으로 대규모 표적 프로파일링에서의 간극을 채워줍니다.
Certainty in Biological States of Proteins
SureQuant IS 표적 단백질 정량 분석
삼중 사중극자 기반 선택 반응 모니터링(Selected Reaction Monitoring, SRM)과 고분해능 병렬 반응 모니터링(Parallel Reaction Monitoring, PRM) 접근법은 서로 다르지만 표적 정량에 각각의 장점이 있습니다. Thermo Scientific Orbitrap 질량분석기 기반의 질량분석법을 사용하는 SureQuant IS 표적 단백질 정량 분석은 복합분석(multiplexing), 민감도 및 선택성 사이에서 불가피한 절충을 줄여줍니다. 이 방법은 표적 단백질 패널 크기를 확대하며 머무름 시간 대역을 사용하지 않고도 검출 한계(LOD)와 정량 정확도를 크게 개선합니다.
SureQuant method for targeted protein quantitation
SureQuant 분석법을 통한 인텔리전스 기반 접근법 활용
SureQuant 분석법 표적 검출은 머무름 시간(RT) 일정과 무관하게 진행되기 때문에 신뢰성 있고 일관된 표적 정량이 가능합니다. 정량 분석을 위한 이 인텔리전스 기반 접근법은 사이클 시간에 대한 간섭 없이 더 높은 감도를 얻기 위한 자체적인 조정을 가능하게 합니다.
스마트한 기능의 간편한 사용: 일상적인 단백질 프로파일링 및 정량 분석 성과 개선
전문 지식과 관계없이 분석의 속도와 확실성을 높일 수 있습니다. 오늘날 중개 연구 실험실에서 기대하는 성능과 데이터 확실성을 제공하기 위해 기능을 업데이트하고 확장하는 다수의 새로운 이온 광학 및 지능 기반 장비 설계 솔루션을 어떻게 활용하는지 알아보십시오.
지금 보기
Tandem Mass Tags를 사용하는 정량적 단백질체학 전략을 통해 여러 시료에서 단일 고분해능 LC-MS 분석으로 단백질 존재비를 정확하게 측정할 수 있습니다. 다양한 생물학적 실험에서 정확한 정량 분석을 통한 더 높은 수준의 복합분석(multiplexing) 및 시료 처리량의 요구가 점점 증가하고 있습니다. 이 워크샵에서 당사의 전문 연사는 복합분석(multiplexing) 화학, 하드웨어 및 소프트웨어에 차세대 기술을 결합하여 정량 분석 성능 및 처리량 효율을 향상시키는 전략을 제시할 것입니다.
동급 최고의 TMT MS2 정량 분석을 제공하는 멀티플렉스된 단백질체 분석을 위한 Orbitrap Exploris 480 MS는 전구체 맞춤 필터(Precursor Fit Filter) 및 TurboTMT와 함께 기기 인텔리전스를 활용하여 단백질 정량 분석에 대한 절대적인 신뢰성을 보장합니다. 최고의 효율성이 필요한 경우 차세대 이온 이동성 기술인 Thermo Scientific FAIMS Pro Duo 인터페이스를 추가하면 Orbitrap Exploris가 차지하는 공간을 최소로 유지하면서 단백질/펩타이드 정량 분석 효율성을 더욱 높일 수 있습니다.
지금 보기
Turbo TMT를 통해 더욱 빨라진 정량 가능한 펩타이드 식별
전구체 맞춤 필터(Precursor Fit Filter)를 사용한 분리 특이도 개선 및 간섭 감소
Sub 1-ppm Mass Accuracy as Standard
고분해능, 정량 정확도 및 일관된 질량 정확도의 조합으로 결과의 확실성이 결정됩니다. 조절된 수의 보정 이온을 MS로 전달하기 위해 유지보수가 필요 없는 이차 이온 소스를 통합하면 장비의 m/z 보정을 실시간으로 미세 조정할 수 있으며 온도 변동과 스캔 간 변동으로 인해 발생하는 보정되지 않은 오류를 교정할 수 있습니다.
Thermo Scientific EASY-IC 이온 소스는 질량 대 전하(m/z) 비율 할당 정확도를 최소 5일 동안 1ppm 이하로 개선하여 이를 결과의 확실성에 대한 표준으로 제공합니다.
자세히 알아보기
새로운 고자기장 Orbitrap 질량분석기는 분해능 및 획득 속도가 2배로 향상되었습니다.
데이터 품질 저하없이 최대 480,000의 분해능과 최대 40Hz의 스캔 속도를 통해 더 많은 질문을 해결하고 데이터에 대한 더 많은 정보와 통찰력을 제공합니다.
높은 민감도, 높은 선택성의 사중극자로 데이터 품질 향상
m/z 40 ~ m/z 6000까지 증가된 질량 범위로 고질량 단백질에 이르기까지 저분자량 단편을 포착합니다. 바이오제약 옵션으로 구매하면 최대 m/z 8000까지 확장할 수 있습니다.
이온 라우팅 다중극자(Ion-Routing Multipole)
이온 경로 설정은 Orbitrap Tribrid 질량분석기와 유사한 다중극자 장치를 통해 이루어집니다. 중요한 것은 이에 따라 오염을 크게 줄이고 고에너지 충돌 해리(Higher Collisional Dissociation, HCD) 단편화를 수행하여 장비의 내구성을 향상시켰습니다.
기타 고성능 기능
  • 더욱 빠른 TMT 스캔 전구체 맞춤(Precursor Fit) 필터를 제공하는 Thermo Scientific TurboTMT Φ-SDM 알고리즘으로 강화된 펩타이드 검출 및 정량 정확도를 통해 분리 대역의 전구체 이온 특이성을 기반으로 이온을 선택할 수 있습니다.
  • DDA 및 DIA를 위한 BoxCar는 펩타이드 검출의 동적 범위를 개선합니다.
  • SureQuant kit와 함께 Thermo Scientific SureQuant를 사용하여 LOD 및 정량 정확도를 크게 향상시켜 머무름 시간 대역을 사용하지 않고도 표적 단백질 패널 크기를 확대하는 내부 표준 트리거 정량 메서드(Method)를 사용할 수 있습니다.
  • TopN/TopSpeed DDA, DIA 및 MSX에 대한 실험 처리량 개선
일반적인 실험에 바로 사용할 수 있는 애플리케이션별 분석법 템플릿을 통해 실험 설정보다는 과학에 더 집중할 수 있다는 것은 그 어느 때보다 혁신이 가까워졌음을 의미합니다. 즉, 끌어서 놓기 방식의 시각적인 메서드(Method) 설정을 통해 메서드를 편집하거나 자체 메서드를 만들 수 있어서 메서드 개발 단계를 없애거나 크게 줄일 수 있습니다.
MS 시스템 경험과 상관없이 Thermo Scientific Orbitrap Tribrid MS, Thermo Scientific Orbitrap Exploris MS 및 Thermo Scientific TSQ 삼중 사중극자 질량분석기를 아우르는 일관된 공통 계측기 제어 소프트웨어 및 하드웨어를 통해 최고 품질의 데이터 수집을 위한 설정이 더욱 쉽고 간편해져서 실험실 내 다른 부가 가치 활동에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
Designed for Experimental Parameters to be Transferable between Systems
고품질 데이터 생성은 끌어서 놓기 방식의 분석법 생성과 가장 인기있는 실험을 위해 사전 제작된 템플릿을 활용할 수 있는 기능을 통해 과거보다 훨씬 간편해졌습니다. 공통적인 소프트웨어 구조는 일관된 사용자 경험을 제공하며 작동과 교육을 간소화하고 전체 워크플로우에서 지식의 전달을 원활하게 합니다.
Thermo Scientific Method Editor 및 Tune 에코시스템은 당화, 대사체, 펩타이드 ID, 펩타이드 정량 분석, PTM, 고급 TMT, SureQuant 메서드(Method) 등 가장 널리 사용되는 실험을 위해 사전 정의된(편집도 가능) 템플릿을 사용하는 직관적인 메서드(Method) 프로그래밍을 제공하며 이를 통해 처음부터 바로 시작하여 실행할 수 있습니다.
MethEdit Orbitrap Exploris 480 Flow
공통 메서드(Method) 편집기는 장비 제어 및 데이터 획득 파라미터를 모두 결합합니다. 가장 일반적인 실험용 광범위 템플릿을 사용하여 시작부터 고품질 데이터를 수집할 수 있고, 끌어서 놓기 방식을 사용하여 자신만의 실험을 신속하게 생성한 후 시각화할 수 있습니다.
작동 중인 Orbitrap Exploris 480 MS 보기: 이온 비행 경로 보기:
전체 스캔 MS: Orbitrap 질량분석기 앞의 사중극자가 광대역 통과 질량 필터로 작동되는 특정 질량 범위에서 단편화 없이 MS 데이터를 수집합니다.
MS/MS(ddMS2): 이온 라우팅 다중극자(ion-routing multipole, IRM) 내에서 단편화를 위한 전구체 이온이 선택되고, 사중극자는 고에너지 충돌 해리(higher-energy collisional dissociation, HCD)가 발생하는 IRM으로 통과하는 전구체 이온의 m/z만 전송하도록 설정됩니다.
데이터 독립적 획득(DataIndependent Acquisition, DIA): 전체 스캔 MS에 이어, 사중 극자는 좁은 질량 범위를 분리한 다음 IRM으로 진행하여 검출 전에 "모든 이온 단편화"를 수행합니다. 사중극자는 각각의 후속 스캔에서 원하는 질량 범위가 분석될 때까지 분리 질량 범위를 위쪽으로 이동합니다.
표적 선택 이온 모니터링(Targeted Selected Ion Monitoring, tSIM): MS/MS에 이은 전체 스캔 MS와 마찬가지로 tSIM은 사중극자를 작동시켜 질량 범위(조사 스캔)를 좁혀서 검출되기 전에 IRM으로 들어가는 이온 수를 제한합니다. tSIM은 일반적으로 제품 이온 스펙트럼(ddMS2)을 트리거하는 데 사용됩니다. 이 모드는 제품 이온 스펙트럼을 개선하여 낮은 농도의 분석물질에 유용합니다.
tSIM 복합분석(Multiplexing, MSX): 복합분석(multiplexing)을 통해 IRM 내에서 사용 가능한 단편화 옵션과 함께 미리 선택된 복수의 전구체를 수집할 수 있습니다. 이 기능은 Orbitrap MS의 듀티 사이클을 증가시켜 분석 시간을 줄일 수 있습니다.
성능 최대화를 위한 옵션 기능
다양한 하드웨어 및 소프트웨어 옵션을 통해 성능과 유연성을 극대화하여 Orbitrap Eclipse Exploris 480 질량분석기의 실험 기능을 확대하고, 이를 통해 훨씬 높은 생산성으로 더 많은 데이터를 얻고 이를 정량 분석하여 더 높은 신뢰성과 통찰력을 제공합니다.
Thermo Scientific FAIMS Pro Duo 인터페이스는 전구체 선택성을 개선하여 시간이 많이 소요되는 샘플 전처리 단계를 줄이면서 대부분의 펩타이드 및 단백질 애플리케이션에서 정성적 및 정량적 결과를 개선시켜 줍니다.
바텀-업(Bottom-up) 질량 분석법을 통한 단백질과 번역후 변형(post-translational modification)에 대한 식별 및 특성 분석은 고품질의 MS 및 MS/MS 데이터를 수집할 수 있어야 가능합니다. FAIMS Pro Duo 인터페이스는 기체상 분획과 펩타이드 화합물의 선택적 향상을 통해 분석 성능을 높여 MS 스펙트럼의 복잡성을 줄이고 분석물질의 신호대잡음비를 개선합니다. 그 결과 더 큰 단백질체 포괄 범위를 제공합니다.
자세히 알아보기
FAIMS Pro Interface
Enabling high-throughput screening
바이오치료제의 분자 복잡성이 계속 증가함에 따라 신뢰할 수 있고 완전한 특성 분석을 용이하게 하는 혁신적인 분석 기법이 필요합니다. 최대 m/z 8000까지 질량 범위를 확장할 수 있는 옵션을 제공하는 Thermo Scientific BioPharma 옵션은 펩타이드 맵핑 연구에서 탑-다운(top-down) 및 미들-다운(middle-down) 분석뿐 아니라 네이티브 또는 변성 조건 모두에서 원형 단백질의 특성 분석이 가능합니다.
이러한 장비 유연성은 수행할 수 있는 실험 범위를 증가시킬 뿐만 아니라(예: 전하 변형체 및 응집 연구와 같이 기존의 non-MS 기법과 HRAM MS의 결합), 한 번의 실행으로 이러한 바이오치료제에 대한 더 큰 통찰력을 얻을 수 있으며, 따라서 Thermo Scientific Orbitrap 기술과 동일한 의미의 속도, 질량 정확도 및 품질로 최고 품질의 스펙트럼 정보를 유지하면서 처리량과 생산성을 높일 수 있습니다.
Thermo Scientific BioPharma Finder 소프트웨어를 사용하여 데이터 처리가 간소화되며 이는 원형 분석, 탑-다운(top-down) 및 미들-다운(middle-down)에서 펩타이드 맵핑까지 템플릿화된 간단한 처리 워크플로우를 통해 완전한 바이오치료제 특성 분석을 가능하게 합니다. 또한 규정 준수 도구가 필요하거나 기업 환경 내에서 실행할 때 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS) 소프트웨어를 통해 정보의 공유나 직접 전송이 가능합니다.
변성 단백질 및 네이티브 단백질 분석을 위한 최고의 통찰력
고분해능 및 민감도를 기반으로 원형의 네이티브 또는 변성 조건을 사용하여 당형, 콘주게이션 및 아이소형(isoform)과 같은 단백질 변형을 간단히 해결하여 최고의 구조적 통찰력을 제공합니다.
Maximum insights for intact denatured and native protein analysis
사용된 농도에 상관없이(왼쪽) 10ppm 이하의 질량 정확도를 연속적으로 달성함으로써 데이터 분석에 확신을 가질 수 있습니다. 예를 들어(오른쪽) 탁월한 데이터 품질과 스펙트럼 선명도로 비변성 및 변성 조건에서 당형(glycoform) 프로파일을 확인할 수 있어 해석 과정이 간소화될 수 있습니다.
네이티브 MS로 단순화된 복잡한 치료 단백질 분석
이에 대한 예로 다양한 당화 패턴을 가진 6개의 치료용 단백질의 IgG 혼합물 분석을 들 수 있습니다. 당화는 심층 특성 분석 및 맵핑을 요구하는 중요한 번역후(post translational) 변형입니다. 양이온 이온 교환 크로마토그래피(CIEX-MS)를 네이티브 MS 검출과 함께 사용하면 전하 변이체를 분리할 수 있을 뿐만 아니라 매우 선명한 스펙트럼을 제공하여 각 당형을 신속하고 신뢰성 있게 식별할 수 있습니다.
Complex therapeutic protein analysis simplified with native MS
6가지의 다른 치료 단백질을 포함하는 복합 IgG 혼합물에 대한 CIEX-MS 분석의 예로서 각 당형에 대한 신뢰성 있는 식별을 가능하게 하는 네이티브 MS(변성 상태와 비교)로부터 분해능 및 단순화된 스펙트럼 정보와 결합된 양이온 교환 크로마토그래피의 분리 성능을 명확하게 보여줍니다. 이는 전통적으로 MS와 호환되지 않는 결합 방법과 네이티브 분석을 용이하게 하기 위해 확장된 질량 범위를 통해 단일 분석 내에서 달성할 수 있는 정보의 양을 강조합니다.
신뢰성 있는 숙주 세포 단백질 분석
많은 재조합 바이오치료제는 중국 햄스터 난소(CHO) 세포주와 같은 비인간 숙주 세포를 사용하여 생산됩니다. 잠재적인 치료제의 안전성과 효능을 보장하기 위해, 수확 후 내인성 단백질 또는 숙주 세포 단백질(host cell protein, HCP)을 제거해야 합니다. 즉, 바이오치료제를 출시하기 전에 높은 신뢰성과 민감도로 낮은 ppm의 HCP가 검출되도록 반드시 HCP 수준을 모니터링해야 합니다.
Orbitrap Exploris 480 MS는 신뢰성 있는 식별을 위해 필요한 고분해능 및 정확한 질량과 결합하여 1ppm 미만의 큰 동적 범위 내에서 탁월한 감도를 제공합니다. 단순한 시료 전처리부터 신뢰성 있는 결과를 얻기까지 Orbitrap Exploris 480 MS는 다양한 솔루션과 결합하여 HCP 식별, 검출 및 정량 분석을 위해 신속하고, 강력하고, 믿을 수 있는 워크플로우를 제공합니다.
Reliable Host Cell Diagram
원형의 바이오치료제는 Thermo Scientiifc SMART Digest 키트를 사용하여 신속하고 재현성 있게 분해되며, Thermo Scientiifc KingFisher Duo Prime으로 완전 자동화할 수 있습니다. Thermo Scientific Acclaim VANQUISH Horizon UHPLC에서 Thermo Scientific Acclaim VANQUISH C18 컬럼을 사용하여 신속하게 분리할 수 있습니다. Orbitrap Exploris 480 MS을 사용한 식별을 지원하는 단편화를 통한 검출은 신뢰성 있는 식별 및 정량 분석에 필요한 고품질 데이터를 생성하며, 이 데이터는 Thermo Scientific Proteome Discoverer 소프트웨어를 사용하여 처리되고 Thermo Scientific BioPharma Finder 소프트웨어를 사용하여 펩타이드 서열 범위가 평가됩니다.
간편해진 데이터 분석
복잡한 단백질체학 문제, SureQuant 및 TMT 복합분석(multiplexing)을 사용한 정량 분석, 완벽한 바이오치료제 특성 분석에 이르기까지 데이터 분석이 고품질 MS 데이터에 대한 심층적인 통찰력을 얻는 데 장애물이 될 필요는 없습니다. 단백질 분석과 관련된 수많은 워크플로우에도 불구하고, 연구를 간소화하고 신속한 의사 결정을 촉진하여 연구를 한 차원 높일 수 있도록 당사의 유연한 분석 도구를 사용하여 데이터를 간편하면서 신뢰성 있게 해석할 수 있습니다.
단백질체학 연구에는 단순한 식별 이상의 기능이 요구됩니다. Thermo Scientific Proteome Discoverer 소프트웨어는 복잡한 연구 워크플로우에 대처하기 위한 유연성, 간편한 사용성, 마법사 기반 인터페이스 등의 특징을 가진 일체의 분석 도구를 제공합니다. Proteome Discoverer 소프트웨어는 독자적이고 정교한 통계 및 시각화 도구를 사용하여 데이터 판독의 신뢰성을 높여주며 타사 알고리즘을 활용하여 분석의 수준을 한 차원 더 높일 수도 있습니다.
권장되는 대상 워크플로우:
  • 반복 검색 전략
  • 다중 검색 엔진 비교
  • TMT SPS MS3
  • 글리코펩티드(Glycopeptide) 식별 및 정량 분석
  • 포스포펩타이드(Phosphopeptide) 식별 및 정량 분석
  • 탑-다운(Top-down) 단백질체학
  • 교차 결합
원형(intact) 단백질 질량분석, 탑-다운(top-down) 및 미들-다운(middle-down) 분석, 펩타이드 맵핑 또는 다중 속성 메서드(MAM) 워크플로우 중 어떤 작업을 수행하던지 완전한 단백질 특성 분석은 매우 어려울 수 있습니다. 포괄적 판독 및 데이터 시각화를 용이하게 하는 워크플로우에 액세스하여 높은 신뢰성으로 빠르고 간편하게 생물학적 특성 분석을 수행해 보십시오. Thermo Scientific BioPharma Finder 소프트웨어는 신뢰할 수 있는 단백질 특성 분석을 위한 올바른 경로를 선택할 수 있도록 지원하며, 규정 준수 준비를 위해 펩타이드 맵핑 결과 및 원형 질량 디콘볼루션 처리 파라미터를 Thermo Scientific Chromeleon CDS 소프트웨어로 직접 전송할 수 있습니다.
권장되는 대상 워크플로우:
  • 원형(intact) 분석
  • 탑-다운(Top-down) 및 미들-다운(middle-down) 분석
  • 펩타이드 맵핑
  • 다중 속성 분석법(Multi-attribute method, MAM)
BioPharma QC 분석의 신뢰성 있는 특성 분석, 모니터링 및 간소화
Chromeleon CDS가 원형 단백질에 대한 분석 및 정량을 간소화하는 기능은 Thermo Scientific HR Multi-Attribute Method(HR MAM) 워크플로우의 핵심 부분입니다. Chromeleon CDS 원형 단백질 디컨볼루션(Intact Protein Deconvolution, IPD) 워크플로우는 BioPharma Finder 소프트웨어에 기반하며, HR MAM 워크플로우는 BioPharma Finder의 정보를 사용하여 규정 준수 특성 분석 및 펩타이드 모니터링을 수행하고 Chromeleon 소프트웨어 내에서 중요한 품질 속성을 모니터링할 수 있습니다. 두 워크플로우 모두 Chromeleon 소프트웨어의 규정 준수, 보고 및 기타 기능과 긴밀하게 통합되어 있습니다.
자세히 알아보기  브로셔 다운로드
Orbitrap Exploris 480 질량분석기 주요 응용 분야
데이터 수집 및 분석 솔루션을 통해 통합된 Thermo Scientific 질량분석 아키텍처에서 투자 대비 수익을 최대화해 보십시오.
Orbitrap Exploris 480 질량분석기 주문 가이드
리소스
ASMS 2019 포스터