Search Thermo Fisher Scientific
단백질 특성 분석에 사용되는 분석 도구 중에서 고분해능 정밀 질량(HRAM) 질량분석법은 다양한 당형(glycoform) 정량 분석 및 단백질 변형체 분석에서 점점 더 중요해지고 있습니다. UHPLC와 Orbitrap 기반 질량분석기를 결합한 새로운 방법은 바이오 치료제 제품의 발견, 개발, QC 중에 수행되는 직접 비교에서 단백질형(proteoform) 프로파일에 대해 빠른 통찰력을 제공합니다.
새로운 Vanquish Flex UHPLC는 완전한 생체적합성을 갖춘 흐름 경로와 입증된 규제 준수를 통해 신뢰를 제공합니다. 바이오 치료 단백질 특성 분석을 위해 가장 넓은 범위의 컬럼 화학을 사용하여 머무름 시간 안정성, 감도 및 분리 효율성 면에서 전례 없는 성능을 얻을 수 있습니다. 시장을 선도하는 질량분석법, 형광 및 하전 에어로졸 검출과 완벽히 통합되어 다용도로 활용이 가능합니다. AppsLab 및 tool-free Viper 피팅을 통해 간단하게 조작할 수 있으며 쉽고 자유롭게 사용할 수 있습니다.
새로운 MAbPac RP 컬럼으로 단클론 항체(mAb), 단편, 변형체, 항체 약물 콘주게이트(ADC), PEGylated protein, 이중특이성(bispecific) 단백질의 고성능 역상(RP) LC 및 LC-MS 특성 분석을 수행해보십시오. 이 컬럼들은 뛰어난 분해능과 긴 수명, 낮은 캐리오버(carry-over)를 가지고 있습니다. 표면 화학 작용, 입자 크기, 공극 크기는 고분해능 분리에 최적화되어 있습니다.
비휘발성 염(salt)을 함유하는 샘플의 LC-MS 분석에서 MSPac DS-10 탈염(desalting) 카트리지를 사용하여 백그라운드 오염과 노이즈(noise)를 감소시켜 보십시오. 분석에 앞서 이들 염을 제거함으로써 분석물질 반응을 증진시키고 감도를 향상시키므로 더욱 신뢰할 수 있는 식별을 도와드립니다. 단독으로 사용하거나 고분해능 분리를 위한 분석 컬럼과 함께 사용할 수 있습니다.
Orbitrap Exploris 480 질량분석기 | Orbitrap Eclipse Tribrid 질량분석기 | Q Exactive BioPharma 플랫폼 | Exactive Plus EMR Orbitrap 질량분석기 | |
---|---|---|---|---|
장점 | 단순하고 소형이며, 한 단계 높은 기술로 정량가능 정확성과 선택성을 제공하여 깊은 통찰력을 얻을 수 있도록 도와드립니다. 바이오제약에서 원형 단백질 분자량의 신속한 확인과 글라이코폼(glycoform) 이질성(heterogeneity) 측정을 위한 성능과 인텔리젼스를 제공합니다. | 실험의 범위를 확장시키는 궁극의 유연성을 제공하는 새로운 혁신으로 현재의 발견 그 이상을 이루어 보십시오. 바이오제약에서 원형 단백질 분자량 확인과 글라이코폼(glycoform) 이질성(heterogeneity) 측정시 빌트인(built-in) 인텔리젼스를 사용하여 최고의 데이터 품질과 자신감을 드립니다. | 상위 3가지 단백질 특성 분석 워크플로우(workflow)에 최적화된 독특한 작동 모드를 제공하는 질량분석기를 사용하여 완벽한 바이오제약 특성 분석을 실현해 보십시오. | 선택 사항인 extended mass range (EMR)과 고질량(high-mass) 이온 검출을 사용하여 단백질 집합체와 단백질간의 상호작용을 이해해 보십시오. 바이오제약 네이티브 원형 단백질 애플리케이션을 위한 탁월한 플랫폼입니다. |
리소스 | ||||
분해능 | 480,000 at m/z 195 | 7,500-500,000 FWHM at m/z 200 (1M option) | 최대 240,000 at m/z 200 | 최대 140,000 FWHM |
스캔 속도 | 최대 40Hz | 최대 40Hz | 18Hz | 18Hz |
질량 범위 | 40 ~ 6,000 m/z (최대 8,000 m/z BioPharma 옵션) | 50 ~ 6,000 (최대 8,000 with HMRn) | 50 ~ 8,000 m/z | 350 ~ 20,000 m/z |
동적 범위(Dynamic range) | >5000:1 | >5000 (단일 OTMS 스펙트럼) | >5000:1 | >5000:1 |
질량 정확도(Mass accuracy): | 내부 <1 ppm RMS; 외부 <3 ppm RMS | 내부 <1 ppm RMS; 외부 <3 ppm RMS | 내부 <1 ppm RMS; 외부 <3 ppm RMS | <5ppm m/z 6001 ~ 10,000 |
BioPharma Finder 소프트웨어의 원형 단백질 워크플로우를 사용하여 개선된 생산성 및 신뢰도로 원형 단백질을 검사, 식별 및 특성화할 수 있습니다. 2개의 디콘볼루션 알고리즘은 Orbitrap 질량분석기에서 산출된 고품질 HRAM 데이터를 완벽히 활용합니다. 원형 특성 분석 외에도 아미노산 서열을 확인하고, 알려지거나 알려지지 않은 번역후 변형(post translational modification)의 부위 및 종류를 식별할 수 있으며, 펩타이드 매핑 워크플로우를 사용해 상대적인 크기를 얻을 수 있습니다. 추가 기능에는 이황화물 결합, 시퀀스(sequence) 변형체 분석, 시퀀스 변경이 있습니다.
Genentech와 Thermo Fisher의 전문가와 함께 Q Exactive 바이오제약 플랫폼 질량분석기를 사용하여 약품에 대한 중요한 구조적 통찰력을 얻으십시오.