Search Thermo Fisher Scientific
Q Exactive UHMR Hybrid Quadrupole-Orbitrap 질량 분석기는 높은 m/z에서 크게 향상된 감도와 질량 분해능을 MS2 및 pseudo-MS3 기능과 결합한 Thermo Fisher Scientific의 첫 번째 플랫폼으로서 단백질 복합체의 구조 및 이질성 연구를 위한 특별하고 강력한 분석 솔루션을 제공합니다. 네이티브 원형(intact) 질량 및 탑-다운(top-down) 분석을 수행하는 데 탁월한 능력을 가진 Q Exactive UHMR MS는 다른 방법으로는 볼 수 없는 탁월한 구조적 세부 정보를 제공하며 단백질 기능, 질병 기작, 잠재적인 약물 표적 및 바이오치료 화합물에 대한 깊은 이해를 가져옵니다.
작은 질량 차이를 정확하게 구별 | 귀중한 시료를 절약 | 단백질 복합체의 네이티브 탑-다운(top-down) 분석 수행 | 막(membrane) 단백질을 비롯한 원형(intact) 네이티브 단백질 어셈블리의 특성 분석 |
---|---|---|---|
생물학적 프로세스에 대한 이해를 높이기 위해 원형(intact) MegaDalton 어셈블리(assemblies)를 분석하고 주요 리간드, 수정 및 상호 작용을 나타내는 작은 질량 차이를 구분합니다. | 매우 적은 양의 시료를 사용하더라도 높은 m/z에서 몇 배의 향상된 감도로 신뢰도 높은 측정이 가능합니다. | 주입 Flatapole과 HCD 셀 영역에서 최고 25k m/z 및 그 이상의 높은 단편화 효율을 제공하는 초고질량 사중극자 선택은 네이티브 탑-다운(top-down) 분석을 가능하게 합니다. | 인소스 트래핑(in-source trapping)) 에너지를 변화시킴으로써 이 장비는 하향식(top-down) 염기서열분석을 위해 완만한 활성화로 단백질 소단위를 방출하고, 여러 리간드에 결합된 막 단백질을 유지하여 전체 복합 분석을 가능하게 합니다. |
인소스 트래핑(In-source Trapping)은 비공유 단백질 복합체를 부드럽게 탈용제하고 원형 막 단백질(intact membrane protein) 및 단백질 복합체 분석을 위해 계면활성제 마이셀(detergent micelles)을 효율적으로 제거합니다. 원하는 경우 인소스 트래핑은 후속 탑-다운(top-down) 분석을 위해 비공유 단백질 복합체를 소단위로 분리합니다.
Q Exactive UHMR 질량분석기는 초고질량 범위에서 높은 분해능과 매우 효율적인 투과가 필요한 거대 단백질-핵산 어셈블리에 대해 네이티브 MS 분석을 수행할 수 있습니다.
새로운 인소스 트래핑(In-source Trapping)은 막(membrane) 단백질 및 막 단백질 복합체의 네이티브 MS 및 네이티브 탑-다운(top-down) 분석을 하나의 장비에서 함께 수행할 수 있도록 합니다.
Q Exactive UHMR 질량분석기는 초고질량 범위에서 높은 분해능과 매우 효율적인 투과가 필요한 거대 단백질-핵산 어셈블리에 대해 네이티브 MS 분석을 수행할 수 있습니다.
새로운 인소스 트래핑(In-source Trapping)은 막(membrane) 단백질 및 막 단백질 복합체의 네이티브 MS 및 네이티브 탑-다운(top-down) 분석을 하나의 장비에서 함께 수행할 수 있도록 합니다.
Utrecht 대학의 Albert Heck 교수와 Thermo Fisher Scientific의 Alexander Makarov가 네이티브 MS의 개발 현장에 대해 논의합니다.
이 심포지움에서 Prof. Dr. Albert J.R. Heck이 교차 결합 및 네이티브 MS에서 구조 단백질체학 및 워크플로우에 대한 새로운 접근법을 설명합니다.
Oxford Mass Technologies(OMass)는 바이오제약 산업의 까다로운 단백질 표적 물질의 다차원 분석을 위한 네이티브 질량 분석 플랫폼을 전문으로 합니다. 고급 단백질 특성 분석을 위한 새로운 기술을 어떻게 활용하고 있는지 읽어보십시오.
이 블로그에서는 Q Exactive UHMR 기기의 개발에 대해 논의하고 단백질 특성 분석을 향상시키는 데 있어 Exactive EMR 기기의 개선점을 강조합니다.